Search Thermo Fisher Scientific
PCR技術開発のリーディングカンパニーとして、当社はゴールドスタンダードのリアルタイムPCRシステムを提供しています。Applied BiosystemsリアルタイムPCRプラットフォームは、卓越したパフォーマンスと信頼性、世界規模のサポートサービスなど、真の価値をお客様にお届けします。Applied Biosystems TaqManアッセイおよびあらゆるリアルタイムケミストリーに柔軟に対応し、簡単に実験を始めていただけるようにデザインされています。Applied Biosystems QuantStudio装置シリーズは、お客様が必要とする結果を提供し、研究者同士の連携を可能にすることで、お客様の研究目標の達成を可能にします。
見積もりを依頼 バーチャルデモを依頼 パンフレットのダウンロード
製品化をお考えですか?OEMサービスチームへご連絡ください ›
新しいユーザー向けのお手頃価格のモデル | あらゆる経験レベルのユーザーにとって使いやすいモデル | 実験プロトコルの管理や標準化をサポート | |
見積もり 依頼 › | 見積もり 依頼 › | 見積もり 依頼 › | |
1ランの反応数 | 96 | 96 | 96または384 |
ブロックフォーマット | 96ウェル0.2 mL(等温ブロック) | 96ウェル0.2 mLまたはFast 96ウェル0.1 mL | 96ウェル0.2 mL、Fast 96ウェル0.1 mLまたは384ウェル |
蛍光検出波長数(マルチプレックス) | 最大3 | 最大4 | 96ウェル、最大21 384ウェル、最大5 |
ラン時間 | 約40分 | 30分以内 | 30分以内 |
設定可能容量 | 1~200 μL | ||
推奨容量 | 10~100 μL | 10~100 μl(96ウェル0.2 mL) 10~30 μl(96ウェル0.1 mL) | 10~100 μl(96ウェル0.2 mL) 10~30 μl(96ウェル0.1 mL) 5~20 μl(384ウェル) |
自動化対応 | なし | なし | なし |
リモートモニタリング | |||
オンボードメモリ | あり、>2,000ラン | ||
Eメール通知 | |||
21 CFR part 11準拠のサポート | セキュリティ、監査、電子署名機能付き | ||
感度 | 1コピーまで | ||
ダイナミックレンジ | 最大10 logs** | ||
ケミストリー | すべてのリアルタイムPCRベースの試薬が使用可能。パッシブリファレンス色素の有無にに柔軟に対応。 | ||
対応アプリケーション: | |||
遺伝子発現 | |||
ジェノタイピング | |||
CNV解析 | |||
タンパク質検出 | |||
MicroRNA | |||
病原体検出 | |||
HRM | |||
IVDプラットフォーム | なし | なし | 一部の国で利用可 |
温度均一性 | ± 0.4℃ | ||
励起光源 | 白色LED付きOptiFlex™システム | ||
フィルター/色 | 励起フィルター3枚(450~600 nm) 発光フィルター3枚(500~640 nm) | 励起フィルター4枚(450~600 nm) 発光フィルター4枚(500~640 nm) | 96ウェル:励起フィルター6枚(450~670 nm) 発光フィルター6枚(500~720 nm) 384ウェル:励起フィルター5枚(450~650 nm) 発光フィルター5枚(500~700 nm) |
クラウド対応システム | 直接接続可能 | ||
Wi-Fi接続 | あり | ||
サイズ | W 27 cm D 50 cm H 40 cm | ||
見積もり 依頼 › | 見積もり 依頼 › | 見積もり 依頼 › |
高い柔軟性と直観的なデザイン | 優れた性能と接続性 | 高い汎用性と直観的なデザイン | 少ない労力で高い生産性 | 最大のスループット、柔軟性、拡張性 | |
見積もり 依頼 › | 見積もり 依頼› | 見積もり 依頼 › | 見積もり 依頼 › | 見積もり 依頼 › | |
色 | OptiFlexで5色 | OptiFlexで5色 | OptiFlexで6色(フィルターの組み合わせで21色) | OptiFlexで6色(フィルターの組み合わせで21色) | OptiFlexで6色(フィルターの組み合わせで21色) |
1ランの反応数 | 96または384 | 96または384 | 96または384 | 96または384 | 96、384、または12,228 |
交換可能なブロックフォーマット | 96ウェル(0.1および0.2 mL)、384ウェル | 96ウェル(0.2 mL)、384ウェル | 96ウェル(0.1および0.2 mL)、384ウェル、TaqMan Array | 96ウェル(0.2 mL)、384ウェル | 96ウェル(0.1および0.2 mL)、384ウェル、TaqMan Array、OpenArray |
スループット | 高い | 高い | 高い | 高い | 非常に高い |
サイズ(奥行きx幅x高さ) | 73.8 x 50.1 x 66.1 cm | 52.5 x 33.8 x 54.7 cm | 73.8 x 50.1 x 66.1 cm | 52.5 x 33.8 x 54.7 cm | 73.8 x 50.1 x 66.1 cm |
VeriFlex温度制御 | N/A | あり、3ゾーン | N/A | あり、6ゾーン | N/A |
励起光源 | ハロゲンランプ | 白色LED | ハロゲンランプ | 白色LED | 白色LED |
感度 | 1コピーまで | ||||
ダイナミックレンジ | 最大10 logs** | ||||
21 CFR Part 11対応機能 | オプションのセキュリティ、監査、電子署名機能 | なし | オプションのセキュリティ、監査、電子署名パッケージ | セキュリティ、監査、電子署名機能† | オプションのセキュリティ、監査、電子署名機能 |
タッチスクリーン | あり | あり、インタラクティブタッチスクリーン | あり | あり、インタラクティブタッチスクリーン | あり |
クラウド対応システム | なし | あり | なし | あり | なし |
ラン時間 | 30分以内 | ||||
ケミストリー | すべてのリアルタイムPCRベースの試薬が使用可能。パッシブリファレンス色素の有無に柔軟に対応。 | ||||
対応アプリケーション: | |||||
遺伝子発現 | |||||
ジェノタイピング | |||||
CNV解析 | |||||
タンパク質検出 | |||||
MicroRNA | |||||
病原体検出 | |||||
HRM | |||||
IVDプラットフォーム | なし | なし | 一部の国で利用可 | なし | なし |
見積もり 依頼 › | 見積もり 依頼 › | 見積もり 依頼 › | 見積もり 依頼 › | 見積もり 依頼 › | |
*OpenArrayではデュプレックス、その他のフォーマットではマルチプレックスに対応。 |
保証内容 | ||
1年間の標準保証 | ||
保証期間終了後に利用可能なサービスプラン | ||
AB完全版プラン | ||
AB保証プラン | ||
ABメンテナンス付きプラン | ||
定期メンテナンス | ||
コンプライアンスサービス | ||
IQ/OQ/PQまたはIPV | ||
OQ/PQまたはIPV |
保証内容 | |||||
1年間の標準保証 | |||||
保証期間終了後に利用可能なサービスプラン | |||||
AB完全版プラン | |||||
AB保証プラン | |||||
ABメンテナンス付きプラン | |||||
定期メンテナンス | |||||
コンプライアンスサービス | |||||
IQ/OQ/PQまたはIPV | |||||
OQ/PQまたはIPV | |||||
CSV |
保証内容 | |
1年間の標準保証 | |
保証期間終了後に利用可能なサービスプラン | |
AB Assurance | |
Smart Start Orientation | |
Customer Concierge Services | |
Rapid Exchange | |
コンプライアンスサービス | |
IQ/OQ/IPV | |
OQ/IPV | |
SAE IQ/OQ |
QuantStudio 1*、3 & 5システム | QuantStudio 6&7 Proシステム | |
装置ステータス | ||
スマートフォンを介したランのモニタリング(ICMA) | ||
実験デザインアプリケーション(DA) | ||
データ分析モジュール(SC、RQ、PA、GT、HRM) | ||
音声コマンド | ||
スマートヘルプ | ||
スマートリモートサポート | ||
機器スケジューラー |
*QuantStudio 1システムは、米国およびカナダではご利用いただけません。
装置間の接続および、これらがどのように各自の研究を促進するかの詳細をご確認ください。
リアルタイムPCRシステムに必要な交換用パーツとその製品番号を探す
さまざまなアプリケーションに対応するソフトウェアで、Applied BiosystemsリアルタイムPCRシステムのデータを最大限に活用
ドロップダウンメニューでご使用のリアルタイムPCR(リアルタイム)装置を選択することで、装置に適合するプレート、光学キャップ、光学シールを簡単に探せます。
お客様のリアルタイムPCRシステムの校正と検証をサポートするための、Applied Biosystems Spectral Calibration KitとTaqMan® RNase P Instrument Verification Plate
エンドポイントPCRサーマルサイクラーを探す