Search Thermo Fisher Scientific
リアルタイム PCR による遺伝子発現実験の Ct 解析から、Applied Biosystems™ TaqMan® SNP アッセイデータの Allele クラスター解析、CNV コピー数多型の測定、HRM 融解曲線作成に至るまで、当社の提供するソフトウェアはリアルタイム PCR 機器から得られたデータを簡単に解析できます。当社の解析ツールは、Applied Biosystems™ リアルタイム PCR 研究用機器で Applied Biosystems™ TaqMan® アッセイを行うために最適化されています。
新しい Applied Biosystems リアルタイム PCR 解析モジュールです。迅速かつ強力なウェブブラウザベースの解析を行います。
今すぐ見る
ProteinAssist ソフトウェア | |
Protein Thermal Shift ソフトウェア タンパク質融解実験のデータ解析基準を満たすために、Protein Thermal Shift™ ソフトウェアは、Applied Biosystems™ リアルタイム PCRシステムのファイルから直接取得したタンパク質融解蛍光データを分析するよう設計されています。 このソフトウェアを使用すると、異なるアッセイ条件やリガンドに対する Tm をリファレンスサンプルと簡単に比較できるため、ターゲットタンパク質に結合するタンパク質やリガンドを安定化(または不安定化)するための条件をスクリーニングおよび同定するツールとして役立ちます。 |
プラス/マイナス(+/-)アッセイ用ソフトウェア、 Applied Biosystems™ プラス/マイナス(+/-)アッセイ用解析モジュールは、迅速かつ強力で柔軟性の高いオンライン qPCR データ解析用ツールの一部です。 |