リアルタイム PCR は、核酸ターゲットの高感度かつ高特異的な検出や定量に使用されます。当社は強力なアッセイデザインアルゴリズム、最適化されたマスターミックス、直感的に操作できるデータ解析ソフトウェア、および柔軟性の高い機器を開発しており、数多くの多様なアプリケーションにおいて qPCR の力を引き出します。お客様の qPCR ベースの研究に適したソリューションを以下から見つけてください。
TaqMan mutation detectionアッセイ
Competitive Allele-Specific TaqMan PCR(castPCR™)は、その大部分が「Common」の DNA 配列 の中から希少な DNA 配列を検出し、定量化する手法です。castPCR™ は、希少配列の検出を目的とした他のリアルタイム PCR 法よりも感度は良好で、特異性ははるかに良好です。
詳細を見る
デジタル PCR
信頼性の高い PCR 技術の新しい実験系であり、希少ターゲットの検出やわずかなコピー数の違いの識別などの分野でコントロールを参照せずにターゲットを絶対的に定量できます。