OpenArray 技術
実験コストを最小限に抑える
OpenArray™ 技術は、ハイスループットな遺伝子発現分析、ジェノタイピング、microRNA(miRNA)解析、およびデジタル PCR の各アプリケーションに向けた、お手頃価格のリアルタイム PCR ベースソリューションです。この独自技術によって試薬の使用を最小限に抑えることができ、データポイント当たりのコストを大幅に削減することができますので、従来の予算内で、より多くのサンプルを処理することが可能です。お客様のスループットニーズにお応えする 11 のカスタムフォーマットをご用意しております。
OpenArray ナノリットル流体技術の詳細、および、サンプルから分析まで、ワークフローの各ステップの詳細をご覧ください。
特定の生体内作用、生物学的経路、病状に合わせて構成済みの当社のパネルの詳細、および、ご自身のパネルを作成するオプションの詳細をご覧下さい。
QuantStudio™
柔軟かつ拡張可能なリアルタイム PCR プラットフォームである、当社の QuantStudio 12K Flex の詳細をご覧ください。OpenArray 技術と組み合わせることでワークフローが効率化され、ハイスループットな分析を行うことができます。
動画:PSA 検査を改善する取り組み
カロリンスカ研究所バイオバンク(スウェーデン)における、OpenArray 技術および QuantStudio 12K Flex qPCR システムを用いての、前立腺がん PSA 検査を改善する取り組みをご覧ください。
  Lancet Oncology の記事を読む
アプリケーション
当社の幅広い TaqMan アッセイ用製品ラインと共に OpenArray 技術を活用することで、SNP ジェノタイピング、遺伝子発現、microRNA 解析、および薬理ゲノム学などの幅広いアプリケーションを行うことができます。各アプリケーションにおいて、ステップバイステップワークフローに従うと、最適な結果を得るためにどの製品が推奨されるのかを知っていただけます。
SNP ジェノタイピング
OpenArray プレートおよび 450 万の 事前設計された TaqMan SNP ジェノタイピングアッセイを用いて、1 日で最大で 70,000 種類の遺伝子型を解析する方法をご覧ください。お客様のプロジェクトに合わせたカスタム TaqMan SNP ジェノタイピングアッセイもご利用いただけます。
ファーマコジェノミクス
薬物代謝酵素(DME)用の事前設計された 2,700 の TaqMan アッセイを用いて、1 日で最大で 1,700 個のサンプルを分析する方法をご覧ください。
遺伝子発現解析
OpenArray 技術および当社の TaqMan 遺伝子発現用アッセイを用いて、1 日で最大で 2,304 個の遺伝子発現用サンプルを分析する方法をご覧ください。
MicroRNA 解析
QuantStudio 12K Flex TaqMan OpenArray MicroRNA パネルを用いて、1 日で最大で 36 個のサンプルを分析する方法をご覧ください。
OpenArray 技術の文献目録
OpenArray® 技術を使用した文献の一覧をご覧ください。
を表示 | すべて表示
ソート順: