Search Thermo Fisher Scientific
カスタムオプションは、130 万の TaqMan® 遺伝子発現アッセイ、2,700 の薬剤代謝酵素(DME)アッセイを含む 450 万のデザイン済みジェノタイピングアッセイ、またはお客様独自のカスタム TaqMan® アッセイを使用して独自のパネルを設計するのに必要な柔軟性を提供します。カスタム OpenArray® プレートは 11 種類のフォーマットを揃えており、お客様のサンプルスループットニーズに対応します(表 1 を参照)。
表 1:カスタム OpenArray™ プレートフォーマット
QuantStudio® 12K Flex システム用カスタム OpenArray® プレートは、11 種類のフォーマットで提供され、遺伝子発現、miRNA、またはジェノタイピング解析用にプレートを構成するための柔軟なソリューションを提供します。
遺伝子発現 & miRNA 解析用プレートフォーマット | プレートあたりの サンプル数 | 最小注文数(10 パック) | 最小注文数あたりの 総サンプル数 | |
---|---|---|---|---|
在庫管理アッセイのみ | 在庫管理、カスタムオーダー、および/またはカスタムアッセイ | |||
18(3X)アッセイ | 48 | 1 | 1 | 480 |
56 | 48 | 1 | 1 | 480 |
112 アッセイ | 24 | 1 | 2 | 240(在庫管理のみ)/ 480(在庫管理/カスタム) |
168 アッセイ | 16 | 1 | 3 | 160(在庫管理のみ)/ 480(在庫管理/カスタム) |
224 アッセイ | 12 | 1 | 4 | 120(在庫管理のみ)/ 480(在庫管理/カスタム) |
注:遺伝子発現製品の提供は 2 セット以上の注文が必要です。「在庫管理」とは、選択されたすべてのアッセイが在庫管理されている OpenArray® 構成を指します「在庫管理/カスタムオーダー/カスタム」とは、少なくとも一つのカスタムまたはカスタムオーダーアッセイを含む構成を指します。
ジェノタイピング解析用 のプレートフォーマット | プレートあたりの サンプル数 | 最小注文数 (10 パック) | 最小注文数あたりの 総サンプル数 |
---|---|---|---|
16 アッセイ | 144 | 1 | 1,440 |
32 アッセイ | 96 | 1 | 960 |
64 アッセイ | 48 | 2 | 960 |
128 アッセイ | 24 | 4 | 960 |
192 アッセイ | 16 | 6 | 960 |
256 アッセイ | 12 | 8 | 960 |
OpenArray® フレキシブルコンテンツパネルは、特定の経路や疾患、または研究対象分野用に事前構成された TaqMan® 遺伝子発現アッセイ、または TaqMan® SNP ジェノタイピングアッセイのプレートです。アッセイはカスタムデザインツールに自動的に投入され、パネルを変更して特定のアッセイを含めたり除外することが可能です。このフレキシブルなフォーマットはより正確な制御とよりシンプルなアッセイセットアップを可能にします。
OpenArray® フレキシブルコンテンツパネルを選択する
OpenArray® 固定コンテンツ経路パネルは、特定の生物学的プロセス、経路、または疾患状態用に事前構成された TaqMan® 遺伝子発現または SNP ジェノタイピングアッセイのプレートです。
経路パネル | 概要 | QuantStudio™ 12K Flex |
---|---|---|
TaqMan® OpenArray® Genetic Barcode Plate 32A | ハイスループットの追跡およびサンプル同定確認;遺伝子ジェノタイピングバーコードに特化した 32 アッセイのサブセットを含む | 4475386 |
TaqMan® OpenArray® Genetic Barcode Plate 32B | ハイスループットの追跡およびサンプル同定確認;遺伝子ジェノタイピングバーコードに特化した 32 アッセイのサブセットを含む | 4475387 |
TaqMan® OpenArray® Genetic Barcode Plate 64 | ハイスループットの追跡およびサンプル同定確認;遺伝子ジェノタイピングバーコードに特化した 64 アッセイの完全なセットを含む | 4475394 |
TaqMan® OpenArray® Human Kinome Plate | 細胞経路調節に関与する遺伝子のプロファイル同定;キナーゼおよびキナーゼ関連遺伝子に特化した 828 アッセイを含む | 4475388 |
TaqMan® OpenArray® Human Inflammation Plate | 炎症反応の主要経路の特性を評価するための遺伝子発現マーカー;ヒト炎症遺伝子に特化した 607 アッセイを含む | 4475389 |
TaqMan® OpenArray® Human Stem Cell Plate | ヒト胚性幹細胞(hESC)の特性を評価するための遺伝子発現マーカー;幹細胞関連遺伝子に特化した 631 アッセイを含む | 4475390 |
TaqMan® OpenArray® Human Cancer Plate | がんの主要経路に関与する、発現差のある遺伝子の同定;がんに特化した 648 アッセイを含む | 4475391 |
TaqMan® OpenArray® Human Signal Transduction Plate | 主要シグナル伝達経路に関与する主な遺伝子の同定;シグナル伝達関連遺伝子に特化した 597 アッセイを含む | 4475392 |
TaqMan® OpenArray® Mouse Inflammation Plate | 炎症反応の主要経路の特性を評価するための遺伝子発現マーカー;マウス炎症遺伝子に特化した 648 アッセイを含む | 4475393 |
TaqMan® OpenArray® Pharmacogenomics Panel | 薬物代謝酵素(DME)マーカーの検証;PharmaADME コアマーカーリストに関連する 158 の DME アッセイを含む | 4475395 |
TaqMan® OpenArray® Pharmacogenomics Express Panel | 薬物代謝酵素(DME)マーカーの検証;ゲノム薬理学研究で一般的に用いられる 60 の DME アッセイを含む | 4488847 |
TaqMan® OpenArray® 固定コンテンツパスウェイパネルは、QuantStudio™ 12K Flex リアルタイム PCR システムで使用できます。ただし、パネルは両方のシステムには適合していません。お手持ちのシステムに適したパネルを選択してください。