Search Thermo Fisher Scientific
TaqMan® Copy Number Assays は、TaqMan® MGB プローブと Applied Biosystems® リアルタイム PCR システムを組み合わせ、特異的で再現性が高く、解釈しやすいコピー数多型解析結果を提供します。 このシンプルな高速解析法によって、所要時間は数日から数時間に短縮されました。 一日あたり数百〜数千サンプルを自動処理も可能なTaqMan® Copy Number Assays をターゲットのスクリーニングにご使用ください。 また TaqMan® Assays は、精度の高いターゲット定量のゴールド スタンダードとしてマイクロアレイのデータのフォローアップに理想的です。 |
ヒトおよびマウス用 TaqMan® Copy Number Reference Assays も提供しています。
最もシンプルなコピー数多型解析法である TaqMan® Copy Number Assays は、アッセイのご注文やワークフローが簡単なため、迅速にデータを収集できます。
テスト アッセイ用に TaqMan® プローブを選択するか、または設計します。 ヒト サンプルでは、RNase P または TERT をリファレンスとして選択します。 マウス サンプルでは、Tfrc または Tert をリファレンスとして選択します。
TaqMan® Copy Number Assays | ||
Custom/Custom Plus TaqMan® Assays Custom Plus TaqMan® Copy Number Assays と Custom TaqMan® Copy Number Assays は、特異的で再現性が高く、解釈しやすいコピー数多型解析結果を提供します。 バリデーションや大量のサンプルのスクリーニングに最適です。 Custom Plus Assays は、カスタム アッセイ設計用のヒトまたはマウスのゲノム ターゲットを特定を行い、設計済みコピー数多型アッセイと同じ品質を発揮します。 また Custom Plus Assays は、SNP や反復配列マスキング、ゲノム特異性チェックといったバイオインフォマティクス解析を行っています。 一方 Custom TaqMan® Copy Number Assays は、生物種を限定せずにどのようなターゲット配列の設計にも使用できます。 ただし、これらのカスタム アッセイは、最新のバイオインフォマティクス配列解析や in silico QC などは行っていません。 | ||
TaqMan® Copy Number Reference Assays
|
Applied Biosystems® リアルタイム PCR システムで配列特異的なプライマーと TaqMan® プローブを使用して反応プレートを調製し、DNA を増幅します。 注: 選択した TaqMan® Copy Number Reference Assays(リファレンス アッセイ)と同時に TaqMan® Copy Number Assays(テスト アッセイ)をランします。
TaqMan® Genotyping Master Mix
| ||
機器とアクセサリ | ||
StepOnePlus™リアルタイムPCRシステム | ||
StepOne™リアルタイムPCRシステム | ||
7500 FastリアルタイムPCR | ||
|
| |
7500リアルタイムPCRシステム | ||
| ||
7900HT Fast リアルタイム PCR システム
| ||
ViiA™ 7 リアルタイムPCRシステム
|
データ解析ソフトウェアは、ランした一連のサンプルの推定コピー数を算出し、それぞれのコピー数の読み取りに対する信頼値を評価し、データに含まれる異常値を削除します。
ソフトウェア | ||
CopyCaller™ ソフトウェア |
テスト アッセイ用に TaqMan® プローブを選択するか、または設計します。 ヒト サンプルでは、RNase P または TERT をリファレンスとして選択します。 マウス サンプルでは、Tfrc または Tert をリファレンスとして選択します。
TaqMan® Copy Number Assays | ||
Custom/Custom Plus TaqMan® Assays Custom Plus TaqMan® Copy Number Assays と Custom TaqMan® Copy Number Assays は、特異的で再現性が高く、解釈しやすいコピー数多型解析結果を提供します。 バリデーションや大量のサンプルのスクリーニングに最適です。 Custom Plus Assays は、カスタム アッセイ設計用のヒトまたはマウスのゲノム ターゲットを特定を行い、設計済みコピー数多型アッセイと同じ品質を発揮します。 また Custom Plus Assays は、SNP や反復配列マスキング、ゲノム特異性チェックといったバイオインフォマティクス解析を行っています。 一方 Custom TaqMan® Copy Number Assays は、生物種を限定せずにどのようなターゲット配列の設計にも使用できます。 ただし、これらのカスタム アッセイは、最新のバイオインフォマティクス配列解析や in silico QC などは行っていません。 | ||
TaqMan® Copy Number Reference Assays
|
Applied Biosystems® リアルタイム PCR システムで配列特異的なプライマーと TaqMan® プローブを使用して反応プレートを調製し、DNA を増幅します。 注: 選択した TaqMan® Copy Number Reference Assays(リファレンス アッセイ)と同時に TaqMan® Copy Number Assays(テスト アッセイ)をランします。
TaqMan® Genotyping Master Mix
| ||
機器とアクセサリ | ||
StepOnePlus™リアルタイムPCRシステム | ||
StepOne™リアルタイムPCRシステム | ||
7500 FastリアルタイムPCR | ||
|
| |
7500リアルタイムPCRシステム | ||
| ||
7900HT Fast リアルタイム PCR システム
| ||
ViiA™ 7 リアルタイムPCRシステム
|
データ解析ソフトウェアは、ランした一連のサンプルの推定コピー数を算出し、それぞれのコピー数の読み取りに対する信頼値を評価し、データに含まれる異常値を削除します。
ソフトウェア | ||
CopyCaller™ ソフトウェア |
製品パンフレット
ポスター
アプリケーションノート
参考文献
引用文献(ウェブ)
研究目的のみに使用できます。 人体や動物に対する診断・治療用ではありません。