Search Thermo Fisher Scientific
リアルタイムPCR(qPCR)およびデジタルPCR(dPCR)は、細胞単離、細胞修飾/遺伝子修飾、細胞増殖、細胞バンキング、 細胞同定およびコンタミネーション試験。
遺伝子治療のためのウイルスベクターおよびプラスミドDNAの開発において、dPCRは、ウイルスベクターの産生および特性評価に必要な幅広いアッセイにおいて、標的DNA分子の定量に大きな利点をもたらします。 dPCRはqPCRとは異なり、核酸の絶対量を測定するため、AAVベクター、細菌コンタミネーションコンタミネーション、および宿主細胞の残留DNAの正確な定量を可能にします。
ベクターコンストラクト同定
ウイルス力価測定
ベクターコンストラクト解析
残存プラスミド DNA 検出
保存されたDNAの定量および品質モニタリング
NGSライブラリの定量化
細胞カウント
微生物コンタミネーションコンタミネーションの検出
残留宿主細胞コンタミネーション
細胞の同定、修飾、および特性の確認
ウイルス力価測定
細胞の同定および機能特性の確認
トランス遺伝子の確認
有効性試験
微生物コンタミネーションの検出
残留宿主細胞コンタミネーション
ウイルス力価測定
製品の識別と特性の確認