SYBR GreenリアルタイムPCRマスターミックス
qPCR用のSYBR Green色素を用いた定量法のパイオニアである当社は、長年にわたりSYBR Greenマスターミックスの組成を研究し、卓越した感度と特異度を兼ね備えた、一貫性と信頼性に優れたマスターミックスへと進化させてきました。
当社の最新配合であるPowerTrack SYBR Greenマスターミックスでは、効率を高めるための最適化として、オプションのサンプル追跡用色素の利用によりピペッティングエラーを軽減できるようになっており、またプライマー最適化を最小化するため幅広いプライマーTₘ範囲に対応しています。
PowerTrack SYBR Greenマスターミックス
  製品ページを見る
ケミストリー
2ステップSYBR Greenベース
ターゲットインプット
cDNA
濃度
2X
マルチプレックス解析およびパッシブレファレンス色素
ROX使用時:1ターゲット
サイクリングモード/ランタイム
Fast:約30分
Standard:約60分
キャリーオーバーコンタミネーション防止
UNG含有
逆転写酵素
別途SuperScript IV Viloマスターミックスを購入してqPCR前に使用します
アッセイの推奨事項
配列検出プライマー
サンプルを依頼
注:最大72時間のベンチトップ安定性を必要とする場合は、PowerUp SYBR Greenマスターミックスを選択し、 High-Capacity RNA-to-cDNAキット逆転写酵素と組み合わせて使用します。