Custom TaqMan Small RNA Assays は、miRNA-特異的なステムループプライマーを採用した第一世代のケミストリを使用して、目的の特定の miRNA ターゲットに対応する cDNA を生成します。これらのアッセイは、あらゆる small RNA 分子の解析を可能とします。新たに miRNA 研究のために開発された TaqMan Assay のデザインは、Piwi 結合 RNA(piRNA)、核内低分子 RNA(snRNA)、核小体低分子 RNA(snoRNA)などの 200 塩基以下のあらゆる低分子核酸の解析に理想的です。
  • フレキシブルで簡便なオーダー:安全な Custom TaqMan Small RNA Assay Design Tool を使用した簡単なプロセス
  • 高い汎用性:生物種を問わずあらゆるタイプの small RNA の解析に使用可能
  • 確実な結果:共通の条件下でのラン用に最適化されたアッセイを予め分注済み
  • パワフルな miRNA 定量:設計済みの TaqMan MicroRNA Assays と同等の感度、特異性、および再現性
Custom TaqMan Advanced miRNA Assay をお探しですか?FAM 以外の色素を用いる Custom TaqMan Small RNA Assay をお求めですか?
詳細については、Specialty TaqMan Assays & Oligos ウェブページにアクセスしてください。
ご注文方法
本製品のご購入を希望される場合は アプライドバイオシステムズ製品購入専用サイト「https://www.thermofisher.com/account-center/login.html」をご利用ください。
精巧なデザインパイプライン
miRPipe Small RNA Assay デザインパイプラインは、TaqMan Gene Expression Assays を設計している当社の幅広い経験およびバイオインフォマティクス専門知識に基づいています。発現量の非常に少ないターゲットを検出するための長年にわたり蓄積された経験的データに基づいた設計特性が含まれています。その結果得られる自動化パイプラインには、幅広い small RNA 配列の種類に対応したアッセイの設計を可能とするビルトイン・フレキシビリティ機能が備えられています。TaqMan Assay 技術の利点は、ほぼすべての small RNA の解析に理想的で、全く最初の実験から信頼性の高い結果が得られることです。
簡単にご注文
最初に、特異性および配列の品質がバイオインフォマティクス的に適切な配列ターゲットを特定後、Custom TaqMan Small RNA Assay Design Tool を用いて配列を入力し、アッセイデザインを提出します。この使いやすいツールは、安全性および機密性が確保されています。目的のターゲット配列のアッセイの設計・製造ができない場合、費用は発生しません。
Custom TaqMan Small RNA Assays を注文する
仕様
Custom TaqMan Small RNA AssaysRT/PCR 反応数 製品番号
Extra Small (XS)25/754440418
Small (S)50/1504398987
Medium (M)750/7504398988
Large (L)2,900/2,9004398989
マニュアルおよびプロトコール