Search Thermo Fisher Scientific
日本での取り扱いは現在未定となっております。サービスを開始する際にはご連絡させていただきます。
Thermo Scientific™ PEPotec SRM ペプチドライブラリーは完全に合成の crude ペプチドを、定量質量分析法 (MS) ワークフローでのミドルからハイスループットの選択的反応モニタリング (SRM) そして多重反応モニタリング (MRM) アッセイ開発向けにカスタマイズして提供します。
PEPotec SRM ペプチドライブラリーは定量 MS の開発を便利でフレキシブルにし、設定時間を減らすことで生物学的アッセイを高速化します。これらのペプチドライブラリーは、 SRMAtlas ヒト全プロテオームマッピングプロジェクトへの当社の関わりから生まれました。
グレード 1 速くて簡単 | グレード 2 解析結果の向上 | グレード 3 最大限の確実性 | |
---|---|---|---|
量 | >100 μg | ||
長さ1 | 6 ~ 25 アミノ酸 | ||
純度 | crude(合成時のまま) | ||
配合1 | 50% (v/v) アクリロニトリル/水中、0.1% TFA に懸濁 | ||
発送フォーマット | Thermo Scientific Matrix 96-チューブプレート | ||
C-末端残基1 | R または K | ||
カウンターイオン | TFA | ||
品質管理 (QC) | ペプチドのうち 5% のMS チェック | ペプチドのうち 100% のMS チェック | ペプチドのうち 100% のMS 解析 |
ペプチド再合成2 | 不明 | 不明 | 1 つの再合成を実施 |
合成ポリシーに失敗 | 注文したペプチドセットすべてをお支払いください | 合成ペプチドのみお支払いください | 合成ペプチドのみお支払いください |
ドキュメンテーション含む | ペプチドの量 | ペプチドの量 | ペプチドの量と MS スペクトル |
発注最少数3 | 24 ペプチド | 4 ペプチド | 4 ペプチド |
1スタンダード長さ制限、配合、C-末端残基への変更はオプションサービスとして承ります。
2MS 解析で検出できなかったペプチドは再合成します(選択したグレードによります)。
3 48 ペプチド以下の注文はプレート料がかかります。
修飾/サービス | 単位/サイズ |
---|---|
長さ 3 ~ 5 または 26 ~ 35 のアミノ酸 | ペプチド |
QC: 100% ペプチドの 分析 HPLC を追加4 | プレート |
QC: 100% サンプルの LC-MS | |
凍結乾燥ペプチド | |
個々にラベルしたチューブ |
4サービスはグレード 3 のライブラリーに限られます。 お客様は 100% ペプチドの MS および HPLC 解析の両方からドキュメンテーションを受けとります。