Search Thermo Fisher Scientific
HeavyPeptide AQUAカスタム合成サービスでは、同位体で標識したAQUAグレードのペプチドを提供しております。複雑なタンパク質混合物中に非常に低濃度で存在するタンパク質の相対定量および絶対定量にご利用いただけます。ペプチドは最新の Fmoc 固相テクノロジーを使用して合成し、HPLCで精製します。HeavyPeptide 配列はすべて質量分析解析で決定し、AQUA Ultimate および QuantPro-grade ペプチドも HPLC データの分析によって決定します。また、幅広い標識、修飾、スケール、純度の製品を取り揃えています。
AQUA Ultimate | AQUA QuantPro | AQUA Basic | |
---|---|---|---|
組成 | 5 pmol/µL、5% (v/v) アセトニトリル /H2O溶液 | 5 pmol/µL、5% (v/v) アセトニトリル /H2O溶液 | 凍結乾燥 |
正確な濃度 | ±5% | ±25% | |
ペプチド純度 | >97% | >97% | >95% |
同位体濃縮 | >99% | >99% | >99% |
ペプチド長 | ~15 までのアミノ酸 | ~15 までのアミノ酸 | ~15 までのアミノ酸 |
量/アリコット数 | 10 nmol/10 アリコット 40 nmol/40 アリコット 96 nmol/96 アリコット | 10 nmol/10 アリコット 40 nmol/40 アリコット 96 nmol/96 アリコット | 15 ~ 30 nmol† (0.05 ~ 0.1mg)/1 アリコット |
輸送 | ウェットアイス上の溶液中 | ウェットアイス上の溶液中 | 室温で乾燥 |
‡CAM は N-末端で還化する傾向があります。完全に環状の形もご要望によってお作りできます。
アミノ酸 | コード | 質量の差 | 同位体 | 同位体濃縮 |
---|---|---|---|---|
アラニン | A | +4 Da | U-13C3, 15N | >99% |
アルギニン | R | +10 Da | U-13C6, 15N4 | >99% |
イソロイシン | I | +7 Da | U-13C6, 15N | >99% |
ロイシン | L | +7 Da | U-13C6, 15N4 | >99% |
リシン | K | +8 Da | U-13C6, 15N2 | >99% |
フェニルアラニン | F | +10 Da | U-13C9, 15N | >99% |
プロリン | P | +6 Da | U-13C5, 15N | >99% |
バリン | V | +6 Da | U-13C5, 15N | >99% |