Featured-microplates-ELISA-
弊社では、高性能な表面コート済みプレート(あらかじめコーティングされ、ポリスチレンでブロッキングされた96ウェルおよび384ウェルのマイクロプレート)について、透明、白色、黒色のラインナップをご用意しております。これらのコート済みマイクロプレートは、スタンダードまたは蛍光プレートリーダーを用いたELISAなどのプレートベースアッセイに使用することが きます。
注目のELISA 用コート済みマイクロプレート
Thermo Scientific Pierceビオチンコート済みプレートは、NeutrAvidin、ストレプトアビジン、アビジンなどのビオチンが結合したタンパク質を用いた免疫アッセイに使用することができます。
プロテインA、G、A/G、Lコート済みプレートは、ELISA などのプレートベースアッセイにおいて、受動的な直接吸着法に代わる抗体固定化法として用いることができます。
マウスモノクローナル抗GST抗体によって抗GSTコートされたポリスチレンマイクロプレートです。あらかじめブロッキングされており、即時使用が可能です。
グルタチオン、ニッケル、銅でコートされたプレートを使用することで、融合タンパク質の捕集および検出が可能です。グルタチオンコート済みプレートはグルタチオン-S-トランスフェラーゼ(GST)融合タンパク質に、ニッケルおよび銅コート済みプレートは Hisタグ融合タンパク質にそれぞれ用いることができます。
アミノ基またはスルフヒドリル基を含むペプチドなどの分子を結合するためのマイクロプレートです。バインディングアッセイ、またはポリスチレンプレート上に標的分子をコートすることが困難な場合に適しています。
ストレプトアビジンおよびNeutrAvidinがコートされ、あらかじめブロッキングされた即時使用可能なプレートです。ELISAなどの標的特異的アッセイ用のビオチン標識された抗体またはプローブを結合します。特定アッセイに最適なストレプトアビジンコート済みプレート(ビオチン標識分子が関与)を決定するため、弊社のビオチン標識プレートサンプルパックについても合わせてご確認ください。
弊社の抗体コート済みプレートは、使用可能な抗体が少量で、変性しており、ポリスチレンプレートへの直接吸着法では失活してしまう場合のバインディングアッセイにお役立ていただけます。