Search Thermo Fisher Scientific
ブロッキングバッファーは、標的と無関係なタンパク質、タンパク質の混合物、またはその他の化合物の溶液であり、タンパク質によってコートされていないプレートのあらゆる固相表面に受動的に吸着します。バックグラウンドシグナルを低減してS/N比を改善することでアッセイの感度が向上される場合、ブロッキングバッファーの使用が有効です。最適なブロッキングバッファーを用いることで、抗体が結合するエピトープを変性または遮蔽することなく、非特異的な相互作用が起こり得るすべての箇所をブロッキングして、バックグラウンドを完全に除去することができるでしょう。弊社では、使いやすく信頼性の高い、広範なELISA用ブロッキングバッファーをご用意しております。
これらのブロッキングバッファーは、汎用性もまた高く、WB(ウェスタンブロット法)、IHC(免疫組織化学法)、核酸検出法など、他の検出法に転用することが可能です(表1を参照)。
トリス緩衝生理食塩水(TBS)に懸濁された即時使用可能な脱脂粉乳の5%溶液です。ウェスタンブロット、ELISA、IHCなどの検出法に適しています。
弊社独自の即時使用可能な、プロテインフリーのPBSおよびTBS溶液です。メンブレンベースおよびプレートベースのタンパク質検出法において効果的なブロッキングが行えるようデザインされており、バックグラウンドを著しく低減します。
即時使用可能なウシ血清アルブミンのPBSまたはTBSの10倍濃度溶液です。ウェスタンブロット、ELISA、IHC、核酸検出法でのブロッキングに適しています。
弊社独自の即時使用可能な、タンパク質のPBSおよびTBS溶液です。メンブレンアッセイ(ウェスタンブロット)、96ウェルプレートアッセイ(ELISA)の性能および互換性向上に有用です。
Ready-to-useな精製カゼインのPBSまたはTBS溶液です。ウェスタンブロット、ELISA、IHC、核酸検出法でのブロッキングに適しています。
Ready-to-useな糖タンパク質のPBSおよびTBS溶液です。メンブレンアッセイ(ウェスタンブロット)、96ウェルプレートアッセイ(ELISA)の性能および互換性向上に有用です。
カゼインベースのブロッキング試薬であり、Western-Light™、Western-Light Plus™、Western-Star™、ELISA-Light™、Southern-Light™、およびSouthern-Star™ 検出システムとの併用が可能です。
製品 | ELISA | WB | IHC | 核酸 検出法 |
---|---|---|---|---|
SuperBlock ブロッキングバッファー | ✓ | ✓ | ✓1 | |
StartingBlock ブロッキングバッファー | ✓ | ✓ | ✓ | |
Blockerカゼイン ブロッキングバッファー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Blocker BSA ブロッキングバッファー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Blocker BLOTTO ブロッキングバッファー | ✓ | ✓ | ✓ | |
SEA BLOCK ブロッキングバッファー | ✓ | ✓ | ||
Pierce無タンパク質 ブロッキングバッファー | ✓ | ✓ | ||
I-Block™タンパク質ベース ブロッキング試薬 | ✓ | ✓ |
1抗体またはアビジン/ビオチンプローブを用いたIHCに最適です(ブロッキング剤は血清であり、ビオチンは含まれておりません)