Search Thermo Fisher Scientific
アミノ酸 | コード | ハイドロパシー | 荷電 | pKa、NH2 | pKa、COOH | pK(R) | 溶解度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルギニン | R | 親水性 | + | 9.09 | 2.18 | 13.2 | 71.8 |
アスパラギン | N | 親水性 | N | 8.8 | 2.02 | 2.4 | |
アスパラギン酸 | D | 親水性 | - | 9.6 | 1.88 | 3.65 | 0.42 |
グルタミン酸 | E | 親水性 | - | 9.67 | 2.19 | 4.25 | 0.72 |
グルタミン | Q | 親水性 | N | 9.13 | 2.17 | 2.6 | |
リジン | K | 親水性 | + | 10.28 | 8.9 | 2.2 | |
セリン | S | 親水性 | N | 9.15 | 2.21 | 36.2 | |
スレオニン | T | 親水性 | N | 9.12 | 2.15 | 制限無し | |
システイン | C | 中程度 | N | 10.78 | 1.71 | 8.33 | 制限無し |
ヒスチジン | H | 中程度 | + | 8.97 | 1.78 | 6 | 4.19 |
メチオニン | M | 中程度 | N | 9.21 | 2.28 | 5.14 | |
アラニン | A | 疎水性 | N | 9.87 | 2.35 | 15.8 | |
バリン | V | 疎水性 | N | 9.72 | 2.29 | 5.6 | |
グリシン | G | 疎水性 | N | 9.6 | 2.34 | 22.5 | |
イソロイシン | I | 疎水性 | N | 9.76 | 2.32 | 3.36 | |
ロイシン | L | 疎水性 | N | 9.6 | 2.36 | 2.37 | |
フェニルアラニン | F | 疎水性 | N | 9.24 | 2.58 | 2.7 | |
プロライン | P | 疎水性 | N | 10.6 | 1.99 | 1.54 | |
トリプトファン | W | 疎水性 | N | 9.39 | 2.38 | 1.06 | |
チロシン | Y | 疎水性 | N | 9.11 | 2.2 | 10.1 | 0.038 |