Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Pierce磁気ビーズは、Thermo Scientific KingFisher Flex磁性粒子プロセッサーなどの自動磁性粒子プロセッサーを用いた用途のためにデザイン、検証された高性能、超常磁性粒子です。
KingFisherプロセッサーは、Thermo Scientific BindItソフトウェアを実行することで、手順全体を自動化します。磁気ビーズは手順に従ってインキュベートされ、洗浄され、ウェルからウェルへ効率的に移され、再現性の高い結果、および卓越した回収を実現します。弊社では、をKingFisher装置へPierce磁気ビーズ用のタンパク質精製手順をインストールして実行するための、最適化されたBindItプロトコルファイルをご用意しています。
該当するレコードが見つかりませんでした。
磁気ビーズリガンド | アプリケーション | BindIt™ソフトウェアプロトコール(.bdzファイル) |
---|---|---|
抗HA抗体 | HAタグ化融合タンパク質精製、または免疫沈降(IPまたはCo-IP)) | BindIt_HA_Tag_Immunoprecipitation.bdz |
抗c-Myc抗体 | Mycタグ化融合タンパク質精製、または免疫沈降(IPまたはCo-IP)) | BindIt_Myc_Tag_Immunoprecipitation.bdz |
グルタチオン | GST融合タンパク質精製、またはプルダウン | BindIt_GST_Protein_Purification.bdz |
Ni-NTA | Hisタグ化融合タンパク質精製、またはプルダウン | BindIt_His_Tag_protein_purification.bdz |
NHSエステル | 第一級アミン分子(タンパク質、ペプチド)のカップリング(固定) | BindIt_NHS_Coupling.bdz |
NHSエステル | カップリングした(固定化)第一級アミン分子(タンパク質、ペプチド)を用いるアフィニティー精製 | BindIt_NHS_IP.bdz |
プロテインA/G | FC領域を含むIgGの抗体精製 | BindIt_Antibody_Purification.bdz |
プロテインA | FC領域を含むIgGの抗体精製 | BindIt_Antibody_Purification.bdz |
プロテインG | FC領域を含むIgGの抗体精製 | BindIt_Antibody_Purification.bdz |
プロテインL | κ軽鎖を含む免疫グロブリンの抗体精製 | BindIt_Antibody_Purification.bdz |
プロテインA/G | 免疫沈降(IPまたはCo-IP) | BindIt_Protein_AG_Immunoprecipitation.bdz |
プロテインA | 免疫沈降(IPまたはCo-IP) | BindIt_Protein_AG_Immunoprecipitation.bdz |
プロテインG | 免疫沈降(IPまたはCo-IP) | BindIt_Protein_AG_Immunoprecipitation.bdz |
プロテインA/G(Classic IPキット) | 免疫沈降(IPまたはCo-IP)、キット | BindIt_Protein_AG_Immunoprecipitation.bdz |
NHSエステル(Direct IPキット) | 免疫沈降(IPまたはCo-IP)、またはIgG、タンパク質またはペプチドをビーズにカップリング(固定化)した後にプルダウン、キット | BindIt_Direct_IP_co-IP.bdz |
プロテインA/G(架橋IPキット) | IgGをビーズに架橋した後に免疫沈降(IPまたはCo-IP)、キット | BindIt_Crosslink_IP_co-IP.bdz |
プロテインA/G(磁性ChIPキット) | タンパク質-DNA複合体のクロマチン免疫沈降(ChIP)、キット | BindIt_Magnetic_ChIP.bdz |
ストレプトアビジン | ビオチン化された分子、または加熱溶出を用いてデスチオビオチン化された分子の精製または濃縮 | BindIt_SA_Immunoprecipitation_heated_elution.bdz |
ストレプトアビジン | ビオチン化された分子、または低pH溶出を用いてデスチオビオチン化された分子の精製または濃縮 | BindIt_SA_Immunoprecipitation_low_pH_elution.bdz |
二酸化チタン(TiO2) | ディープウェルプレート中でのリン酸化ペプチド濃縮(リン酸化されたアミノ酸を含むペプチド、例えばホスホセリン、ホスホチロシンまたはホスホチロシン) | BindIt_Phosphopeptide_enrichment_deepwell_plate.bdz |
二酸化チタン(TiO2) | PCRプレート中でのリン酸化ペプチド濃縮(リン酸化されたアミノ酸を含むペプチド、例えばホスホセリン、ホスホチロシンまたはホスホチロシン) | BindIt_Phosphopeptide_enrichment_PCR_plate.bdz |