SepraSeal Caps
Thermo Scientific Matrix SepraSeal セプタムは個々のチューブをキャッピング可能であり、さらに 96 個のセプタムが載ったマットを使用して 96 本のチューブを一度にキャッピング可能です。 -20 °C までの凍結保存に使用できます。
  • 滅菌/未滅菌やソリッド/プレスリット、サンプルを視覚的に識別するために便利なカラ―を選択できます。
  • ソリッドタイプの Matrix SepraSeal は 1 度だけピアシングが可能です。また、Thermo Scientific Matrix キャップリムーバーを用いることで、最大 8 個まで同時にキャップを外すことができます。
  • プレスリットタイプの Matrix SepraSeal は、わずかな力で自動分注機などによるピアシングを行うことができます。セルフシーリング設計により、ピアシング後も気密性を保つことができます。
Thermo Scientific SuperSealer とマットタイプの SepraSeal を一緒に使うことで最適な結果を得ることができます。
Ordering Information
  • -20 °C までの保存用
  • ソリッドタイプの Matrix SepraSeal は 1 度だけピアシングが可能です。また、Thermo Scientific Matrix キャップリムーバーを用いることで、最大 8 個まで同時にキャップを外すことができます。
  • -20 °C までの保存用, 滅菌
  • ソリッドタイプの Matrix SepraSeal は 1 度だけピアシングが可能です。また、Thermo Scientific Matrix キャップリムーバーを用いることで、最大 8 個まで同時にキャップを外すことができます。
  • -20 °C までの保存用
  • プレスリットタイプの Matrix SepraSeal は、わずかな力で自動分注機などによるピアシングが可能です。セルフシーリング設計により、ピアシング後も気密性を保つことができます。
  • -20 °C までの保存用, 滅菌
  • プレスリットタイプの Matrix SepraSeal は、わずかな力で自動分注機などによるピアシングが可能です。セルフシーリング設計により、ピアシング後も気密性を保つことができます。
  • -20 °C までの保存用
  • ソリッドタイプの Matrix SepraSeal は 1 度だけピアシングが可能です。また、Thermo Scientific Matrix キャップリムーバーを用いることで、最大 8 個まで同時にキャップを外すことができます。
  • -20 °C までの保存用, 滅菌
  • ソリッドタイプの Matrix SepraSeal は 1 度だけピアシングが可能です。また、Thermo Scientific Matrix キャップリムーバーを用いることで、最大 8 個まで同時にキャップを外すことができます。
  • -20 °C までの保存用
  • プレスリットタイプの Matrix SepraSeal は、わずかな力で自動分注機などによるピアシングが可能です。セルフシーリング設計により、ピアシング後も気密性を保つことができます。
  • -20 °C までの保存用, 滅菌
  • プレスリットタイプの Matrix SepraSeal は、わずかな力で自動分注機などによるピアシングが可能です。セルフシーリング設計により、ピアシング後も気密性を保つことができます。