Applied Biosystems™ TaqManR hPSC Scorecard™ Panel を用い、ヒト多能性幹細胞(iPS細胞やES細胞)の多能性および三胚葉への分化能を、リアルタイム定量PCRにより解析します。iPS細胞・ES細胞の多能性評価や、分化誘導評価にご利用いただけます。
ご提供いただくもの
  1. 精製したRNAサンプルもしくは凍結細胞ペレット
    精製RNA : 5-10 μg (純度 A260/A280≧2)
    凍結細胞ペレット: 1x106 細胞以上, 2 バイアル
  2. お問い合わせフォーム
  3. ご提供サンプルに関する確認書
サービスおよび価格
サービス内容期間価格(円)
RNA精製 20,000
TaqMan hPSC Scorecard解析1週間60,000
多能性および系統マーカーの遺伝子発現結果を 一目でわかるような形で表示
アッセイタイプマーカー数 
多能性9多能性9
内胚葉26胚葉特異的遺伝子76
外胚葉22
中胚葉22
中内胚葉6
コントロール8コントロール8
合計93 
TaqManTM hPSC ScorecardTM Panel 中のマーカーの種類
各種遺伝子発現量について、未分化リファレンス   スタンダードと比較した相対的な倍差を色別表示
お問い合わせフォーム
大変申し訳ございませんが、当該サービスは一時的に受付を停止しております。 ご質問などございましたら、jpcustom@thermofisher.com にお問い合わせください。