キャピラリシーケンサ アプリケーションデザインサービス
ジェネティックアナライザ(DNAシーケンサ)で実施可能な各種アプリケーションの実験系構築を代行します。
対象アプリケーション
2種のアプリケーションからお選びいただくことができます。
シーケンス解析の実験系構築
ダイレクトシーケンス法によるシーケンス解析
ダイレクトシーケンス法によるシーケンス解析
フラグメント解析の実験系構築
PCR産物の断片長解析
PCR産物の断片長解析
製品情報
2種のパッケージからお選びいただくことができます。
ベーシックパッケージ
適切なプライマーをデザインし、お客様の装置に適したプロトコールを確立します。
ベーシックパッケージ
コンプリートパッケージ
適切なプライマーをデザインし、お客様の装置に適したプロトコールを確立したのち、試薬を提供してトレーニングを実施します。
コンプリートパッケージ
製品番号
製品名製品番号
ADS Genetic Analyzer (ベーシックパッケージ)A29504
ADS Genetic Analyzer with Training (コンプリートパッケージ)A29505
価格例
ヒトゲノムを対象としたシーケンス解析のADS価格(プライマーペア10種までの希望小売価格)
  • ベーシックパッケージ 423,500円(税込み)
  • コンプリートパッケージ 566,500円(税込み)
ヒトゲノム以外のシーケンス解析や、フラグメント解析をご希望の場合はご相談ください。
ご要望内容を確認後、内容に応じて希望小売価格を設定いたします。
※消費税は含まれておりません。
※ご注文後、試薬を用いた検証を開始し、実験系を構築できない場合には、製品希望小売価格の20~90%の範囲でご請求いたします。あらかじめご了承ください。
納期
最短2週間から最長6カ月
※実験デザインの内容によって納期が変わります
対象機種
Applied Biosystems™ 3500/3500xLジェネティックアナライザ
Applied Biosystems™ SeqStudio™ ジェネティックアナライザ
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Flexジェネティックアナライザ
製品詳細
打合せ
テクニカルスタッフがご要望を確認し、サービス内容をご提案いたします。内容についてご承諾いただいた後、ご注文いただきます。まずはお気軽にご連絡ください。
実験デザイン
プライマー選択から最適な試薬の組み合わせ、実験条件、解析方法までデザインいたします。
実験・報告
当社ラボにおいて条件検討を行い、結果報告書および日本語プロトコルを提供いたします。
アフターケア
サービス終了後、テクニカルスタッフが全面的にバックアップいたします。
トレーニング
お客さまの研究室へ訪問させていただきトレーニングを実施します。作成したプロトコルを基に、ジェネティックアナライザの操作、データの解析まで、より実践的なトレーニングに参加いただけます。
試薬
最適化した試薬とデザイン・合成済みのプライマーを提供いたします。トレーニング後すぐに実験を開始できます。
ご依頼事例
お申し込みの背景
  • サンガーシーケンスによる変異解析の報告論文はあるが、自分の研究環境下で実験系が構築ができるか不安
  • 確実な実験系を構築してほしい
  • できれば簡便な実験系が望ましい
解決したい課題
疾患関連遺伝子のヘテロ変異を臨床患者で確認
概要
論文に掲載されている実験条件は、複数ある解析領域ごとにPCR条件が異なるなど、その内容は煩雑でした。プライマーや試薬を変えることで、よりシンプルな実験系を構築できることが期待されたため、ADSでは、プライマーの選択・設計から行いました。試薬にはApplied Biosystems™ BigDye™ Direct Cycle Sequencing Kitを採用しました。このキットでは、よりシンプルなワークフローでシーケンス解析を実施できます。PCR、サイクルシーケンス反応の条件を検討し、複数領域のシーケンスを、同一条件で解析できるプロトコルを確立しました。得られたシーケンスデータは、変異解析ソフトウエアで解析し、解析対象遺伝子に特化した解析設定の作成、ソフトウエア使用方法のトレーニングも実施しました。
このように、ADSにご依頼いただくことで、お客さまご施設にて、論文で報告されていた変異を解析できるようになりました。
さらにサービス終了後も、お客さまのご施設で得られた結果のフォローアップをさせていただきました。
お申し込みの背景
  • 所有しているジェネティックアナライザでシーケンス解析は行っているが、フラグメント解析の経験がなく、何から着手したらよいか分からない
  • フラグメント解析を開始するにあたりベースとなるプロトコルの作成と、所有装置で解析を行うための条件設定や解析手順のトレーニングをお願いしたい
解決したい課題
フラグメント解析で、がん化すると欠失が起こるマイクロサテライトマーカーの欠損有無を確認
概要
マイクロサテライトマーカーの欠失の解析は、欠失部位を挟むように設計されたプライマーを用いてPCR後、ジェネティックアナライザで解析することにより行います。そのためにまず、お客さまの装置の状況を確認したうえで、スムーズに実験を開始いただける試薬を選定しました。お客さまよりご提供いただいたがん部、非がん部のサンプルを用いて実験条件を検討し、目的マーカーを検出するプロトコルを確立しました。得られたデータは、フラグメント解析ソフトウエアを用いて解析し、お客さまの解析内容に特化した解析設定の作成を行いました。
お客さまのご施設にテクニカルスタッフが訪問し、ご所有装置でのフラグメント解析サンプルのランの設定、ソフトウエアでの解析手順のトレーニングを実施しました。
このように、ADSにご依頼いただいたことで、実施経験がなかったアプリケーションの使用を開始されています。
お申し込みの背景
ジェネティックアナライザ導入判断のためにご依頼
解決したい課題
イヌを対象に、注目している遺伝子の個体による違いを評価したい
概要
目的の評価は、フラグメント解析により行いました。まず、イヌのコントロールゲノムDNAを利用して実験条件を検討し、着目遺伝子を解析するためのプロトコルを確立しました。次に、お客さまにご用意いただいた複数の個体のゲノムDNAを解析し、確立したプロトコルで個体による違いを評価できることを確認しました。実験には、ご購入検討中のジェネティックアナライザを使用し、実験結果をご確認いただいたうえで、購入を決断いただきました。
装置をご購入後、お客さまのご施設にテクニカルスタッフが訪問し、装置の操作方法を含め、解析サンプルの調製からソフトウエアでのデータ解析まで、一連の操作のトレーニングも実施しました。