Search Thermo Fisher Scientific
ターゲット | クローン | アイソタイプ | Qdot 565 | Qdot 605 | Qdot 655 | Qdot 705 | Qdot 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Human CD2 | S5.5 | マウス IgG2a | Q101721 | Q221404 | Q221415 | Q221426 | |
ヒト CD3 | UCHT1 | マウス IgG2a | Q100541 | ||||
ヒト CD3 | S4.1 | マウス IgG2a | Q104844 Q100124 | Q221496 | |||
ヒト CD4 | S3.5 | マウス IgG2a | Q104801 Q100081 | Q104824 Q100074 | Q104855 Q100605 | Q221536 | |
HumanCD8 | 3B5 | マウス IgG2a | Q10152 | Q104811 Q100091 | Q100554 | Q104835 Q100595 | Q221576 |
Human CD10 | MEM-78 | マウス IgG1 | Q101532 | Q22135 | Q22136 | Q101547 | |
Human CD14 | TüK4 | マウス IgG2a | Q100131 | Q100564 | Q221375 | Q100646 | |
Human CD19 | SJ25-C1 | マウス IgG1 | Q103062 | Q10179 | |||
Human CD20 | HI47 | Mouse IgG3 | Q10305 | ||||
Human CD27 | CLB-27/1 | マウス IgG2a | Q100651 | Q104864 Q100664 | |||
Human CD38 | HIT2 | マウス IgG1 | Q100532 | Q22150 Q10057 | Q22151 | Q221527 | |
Human CD45 | HI30 | マウス IgG1 | Q100512 | Q22154 | Q10062 | Q101567 | |
Human CD45RA | MEM-56 | Mouse IgG2b | Q100473 | Q10069 | Q22155 | Q22156 | |
Human CD56 | MEM-188 | Mouse IgG2b | Q103073 | ||||
ヒト HLA-DR | Tü36 | Mouse IgG2b | Q100523 | Q22158 | Q22159 | Q10063 | |
1. Isotope control Q10014. 2. Isotope control Q10073. 3. Isotype control Q10074. 4. Isotype control Q10015. 5. Isotype control Q10076. 6. Isotype control Q10075. 7. Isotype control Q10298. All mouse anti–human CD antibody conjugates and isotype controls are supplied as 1 µM solutions in either 25 µL or 100 µL units. |