e-learningとはパソコンを用いたインターネット形式のセミナーで、画像と音声によって行われます。
e-learningの聴講にあたって事前アンケートにご協力よろしくお願いいたします。
なお、販売店の方で聴講を希望される方は、こちらからのお申込みはせず、seminar.jp@thermofisher.com までご連絡ください。
FT-IR・ラマン e-learningの動画を視聴する
MAIRS : 薄膜の分子配向を読み解く最先端の分析法
29分
薄膜 初級
京都大学 化学研究所 教授 長谷川健先生によって発明された、画期的な薄膜構造解析手法であるMAIRS法について長谷川先生に解説いただきます。薄膜の性質や機能の設計に分子集合構造の検討は不可欠です。従来、薄膜の解析はFT-IRでは非常に難しい課題でした。薄膜の解析にはX線回折法(XRD)が一般的な手法ですが、XRDは非晶の解析には適していません。FT-IRにアクセサリとして簡単に搭載可能なMAIRS法は、前述の課題を解決し、薄膜についてより多くの化学情報を得ることを可能にします。
顕微FTIRによる微細マイクロプラスチック汚染の実態解明
47分
環境 初級 中級
従来のマイクロプラスチックの測定は、ニューストンネットにより捕集された300 μm以上の粒子を目視やATR-FTIRで計測されてきた。今回、ニトロセルロースフィルターによるろ過、化学的分解・精製、顕微FTIRを組み合わせた10 μm以上のマイクロプラスチックの計測法を開発した。
※当動画は2021年の当社イベント、FT-IRラマンバーチャルユーザーズフォーラム2021にて東京農工大学 農学部 教授 高田秀重先生にご発表いただいた録画コンテンツを先生のご好意で配信させていただくものです。
FT-IRと測定手法の基礎【パート1】
14分
初級
FT-IRは常温・大気下で測定可能で、測定手法によっては手間のかかる前処理をほとんど必要とせず簡便に定性分析を行うことができます。また赤外スペクトルを見ることで分子構造だけでなく結晶性や分子の配向性もわかり、定量などにも使用可能で、異物分析や品質管理、研究開発などのさまざまな分野で活用されています。当WebセミナーではFT-IRで得られる赤外スペクトルにはサンプルのどのような情報が含まれているのかを、FT-IRの原理と併せて簡単にご紹介します。
FT-IRと測定手法の基礎【パート2】
14分
初級 中級
FT-IRでは使用可能なアクセサリが多く、試料の形状や分析の目的に合わせて、適切なアクセサリを選択する必要があります。そのためにはFT-IRの測定手法の違いによって、どのように得られる情報が異なるかを理解することが重要です。当WebセミナーではFT-IRの測定手法の基本となる透過法、反射法、ATR法の原理と注意点について簡単にご紹介します。
実践的な異物分析テクニック - これであなたもエキスパートに【パート1】
19分
初級
さまざまな分野において多様に存在する異物に関して、FT-IR/顕微IR/ラマン分光を用い異物分析をする際の方法・手順と測定例をご紹介します。 測定の際に重要となるサンプリングについて、特徴を踏まえた選択方法や注意点などもご紹介します。
実践的な異物分析テクニック - これであなたもエキスパートに【パート2】
14分
初級 中級
有機系異物は、FT-IR/顕微IR/ラマン分光を用いて分析されることが多いです。パート1でご紹介した測定手順により赤外スペクトル・ラマンスペクトルが得られたら成分同定のための解析を行います。 実際の異物分析においては解析で悩むことも多いですが、少し工夫することでわかりやすい結果が得られることがあります。 解析に悩んだときにご活用いただけるヒントをご紹介します。
ラマン分析テクニック -蛍光 および レーザー光による試料の変質(焼け)の対策
54分
初級 中級
ラマン分光法は強力な分析ツールとして注目されています。しかしながら蛍光やレーザー光による試料の変質によって分析が難しくなるケースが多々あります。当Webセミナーでは、そのような問題をいかに回避するか実践的なノウハウをご紹介します。
FT-IRとラマンを用いたマイクロプラスチック分析の最新動向
21分
初級 中級
昨今話題のマイクロプラスチック分析について、赤外分光法やラマン分光を用いた分析手法、サンプルサイズに合わせた適切な装置や実用例、サンプル測定の効率化を図った最新の研究開発用製品をご紹介します。
超高感度MAX-iR FT-IRガスアナライザーによるガス分析の効率化
22分
FT-IRガスアナライザー
FT-IRガスアナライザーの新たな技術革新により、従来のガスクロマトグラフを利用した分析技術の感度に匹敵する数ppbから数十pptレベルのリアルタイムガス濃度測定が可能になりました。このWebセミナーでは、FT-IRガス計測の新しいハードウエアの性能およびアプリケーションについて紹介します。
関連製品:MAX-iR FT-IRガスアナライザー
GC-MS分析を補完する有害大気汚染物質(HAP)のリアルタイム測定
15分
FT-IRガスアナライザー
従来のUS EPAのTO-14AやTO-15メソッドにおいて、HAPsの測定はサンプリングから分析まで時間を要します。しかし、FT-IRガスアナライザーは、数十から数百の化合物をリアルタイムに同時モニタリングでき、1分以内にTO-14A/TO-15の要求と同等以上の検出限界を達成します。これにより、有害大気汚染物質の即時オンラインモニタリングが可能になり、ホットスポットを見つけることも可能です。
関連製品:MAX-iR FT-IRガスアナライザー
エチレンオキシド(EOG)の排出ガスモニタリングソリューション
29分
FT-IRガスアナライザー
酸化エチレンは発がん性や変異原性のある化合物で、医療用の滅菌、エチレングリコール製造の中間体として使用されています。その毒性から規制が拡大しています。しかし、数ppbレベルの分析や速度、信頼性、QA/QCの確保には多くの課題があります。このWebセミナーでは、これらの課題において、超高感度FT-IRガスアナライザーを活用した解決策について解説します。
関連製品:MAX-iR FT-IRガスアナライザー
 ページTOPへ
当社が主催、あるいは参加しているイベントや学会、セミナー、トレーニング、e-learning を横断的にカテゴリから検索するページを公開しました。
イベント、セミナー、トレーニング検索