概要
Thermo Scientific MAX-iR FTIRガスアナライザーは、インラインプロセス、バッチガスサンプリング、純度測定/ガス認証試験、排出ガス測定、環境大気モニタリング用に設計されています。Thermo Scientific StarBoost光学強化技術をMAX-iRに組み込むことにより、多くのアプリケーションで数ppbレベルの検出下限値を達成します。さらに、超高純度のバルクガスアプリケーションでは、検出限界を数10 pptレベルまで下げられます。
MAX-iR FTIRガスアナライザーの特長
Thermo Scientific MAX-Acquisition自動化ソフトウエアは、リアルタイム測定および連続排気モニタリング用に特別に開発された高性能解析ソフトウエアで、高感度なリアルタイムガス計測が可能です。人の手をほとんど煩わせることなく、最大の生産性を実現するために、このソフトウエアは完全に自動化されたのメソッドコントロール、データ表示、機器やガス濃度に対するアラーム機能を備え、ユーザー定義のワークフローの作成や遠隔モニタリング、標準的なレポーティングが可能です。MAX-iR FTIRガスアナライザーのその他の特長は以下のとおりです。
  • 24bitのアナログーデジタル変換器(ADC)を内蔵し、液体窒素を使用することなく優れたS/N比を実現
  • 長寿命の垂直共振器面発光ダイオードレーザー(VCSEL)と、長寿命で信頼性の高いシリコンカーバイド赤外光源を採用
  • 内蔵の温度センサーと圧力センサーにより、より高い要求精度に対しても安定したデータを供給
  • 現場の不安定な環境下での動作に耐えるよう、振動抑制システムを採用
アプリケーション事例
ガス分析関連のリソース
インラインプロセスガスモニタリングから最終製品の品質保証に至るまで、さまざまな産業用ガスアプリケーションにおいて、MAX-iRアナライザーは、数ppbレベルの不純物ガスをリアルタイムで検出できます。MAX-iR FTIRガス分析計は、化学工場、空気分離、半導体ガス、触媒システム、除害装置、燃料炉、CO2アプリケーションなど幅広い用途でご使用いただけます。
環境大気アプリケーションにおけるガス分析
酸化エチレン(エチレンオキシド)など測定が困難な化合物を扱うには、EPAや米国労働安全衛生管理局(OSHA)などの規制機関の基準を満たすだけでなく、干渉に対して十分に対策された技術が必要です。また、環境大気ガスモニタリングを的確に行うには、高湿度、溶媒、炭化水素などの高濃度の干渉成分が存在する場合でも、ターゲットのガス化合物を数ppbレベルで識別できる能力が必要です。MAX-iRガス分析計は、医療用滅菌設備、化学工場、半導体製造、自動車排ガス、燃焼炉など、工場またはラボでの幅広い連続大気ガスモニタリングアプリケーションに適しています。
排出ガスのFT-IRガス測定
Thermo Scientific EMS-10全自動連続排出ガスモニタリングシステムは、頻繁なキャリブレーション調整や液体窒素を必要とせず、迅速で信頼性の高い連続排気ガスモニタリングを提供します。当社の排出ガスモニタリングシステムは、StarBoost光学強化技術を採用により、ホルムアルデヒドやエチレンオキシドなどの測定困難なガス化合物を数ppb1のレベルで検出できます。MAX-iR FTIRガスアナライザーは、化学工場、排出ガス試験、燃焼ガスタービン、セメント製造などの主要な排出ガス測定に適しています。
FT-IR工業ガス測定に関するリソース
FT-IRを利用したガスアナライザーの技術、Webセミナー、アプリケーション事例をご覧ください。排出ガスの分析法、連続モニタリング(CEM)、高純度ガスの評価法などさまざまなガスアプリケーションについて説明します。
Max-iAQ環境大気モニタリングシステム
MAX-iAQ環境大気モニタリングシステムはFT-IR技術を利用した自動ガス測定ソリューションで、高湿度環境中の有害大気汚染物質を低レベルまで検出可能です。
Antaris IGS FTIRガスアナライザー
Antaris IGSガスアナライザーは、半導体製造における高純度ガスのモニタリングなど、さまざまなFT-IRガス分析アプリケーションに適しています。
EMS-10連続排出ガスモニタリングシステム
EMS-10連続排出ガスモニタリングシステムは、様々な排出ガス測定環境において、特定の対象ガス、あるいは有害な大気汚染物質をモニタリングできる、FT-IRベースの全自動ガスアナライザーです。
MAX-Bev CO₂純度モニタリングシステム
MAX-BEV CO₂純度モニタリングシステムは、主に炭酸飲料用のCO₂純度ならびに不純物を正確にモニタリングするために使用されます。
リソース