Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Antaris IGSガスアナライザーは、さまざまなガスアプリケーションに対応する柔軟性に優れた装置です。特定のガス分析のニーズを解決するために、お客様からのフィードバックに基づいて開発されたこの多成分ガスアナライザーは、リサーチグレードFT-IRの性能をそのまま継承し、プラントやプロセス環境でご使用いただけます。
Antaris IGSガスアナライザーは安定性が高く、高速データ測定が可能です。精度の高いキャリブレーションデータとともに、迅速かつ信頼性の高い結果を提供します。移動ラックに分析計を統合することもできます。また、目的アプリケーションに応じて、ガスセルや検出器オプションを任意に構成することができます。Antaris IGSガスアナライザーに付属のThermo Scientific Resultソフトウエアは使いやすさが特徴です。ルーチン分析、メソッド開発、メソッドの移行、および様々なデータ解析を提供します。
Antaris IGSガスアナライザーは、半導体製造における超高純度特殊ガス、燃焼排ガス、工業排出ガスおよび有毒/汚染物質測定の他、バイオガス、水素などの再生エネルギー燃料のモニタリングが可能で、さまざまなFT-IRガス分析アプリケーションに適したシステムです。
FT-IRによるガス分析関連のリソース
赤外分光光度計を用いた技術は排気ガスの連続モニタリング(CEM)や、高純度ガスの評価など様々な応用例があります。Webセミナーやアプリケーションノートをご参照ください。