概要
Thermo Scientific MAX-BEV CO₂純度モニタリングシステムは、最先端のFT-IR技術を利用し、CO₂純度ならびに不純物測定のために最適化された、全自動ガス計測システムです。
このシステムは、国際飲料技術者協会(ISBT)の規定に従い、CO₂の絶対純度および20種類以上の不純物成分をppbレベルで同時に、且つ正確に測定できます※。洗練された設計により、ゼロガスと検証ガスとともに、炭酸化プロセスのすべてのポイント(納入タンカー、ろ過前後)でのプロセスガスの流れを完全に制御します。
※酸素はオプションの酸素濃度計により計測します。
MAX-BEV CO₂純度モニタリングシステムでは、大型のフロントパネルタッチスクリーンまたはキーボードを介してソフトウエアを制御します。既存のプラント設計に簡単に組み込めるよう、データのロギングには一般的な通信プロトコルを使用し、不純物ガス成分を、迅速に検出、特定し、定量します。MAX-BEV CO₂純度モニタリングシステムは、容易に作成できる分析証明書も提供し、炭酸ガスの不純物を分析する必要がある場合に、いつでもどこでも使用できる理想的なシステムです。