Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Talos L120C 투과전자현미경(TEM)은 모듈 설계 방식과 향상된 광학적 안전성을 적용한 차세대 120 kV 이미징 플랫폼으로서 탁월한 사용 편의성, 생산성, 운영의 편리함 및 가동 시간을 제공합니다. 간단한 포인트 앤드 클릭(point-and-click) 이미징은 초저온 연구 초보자에도 이상적입니다. 또한 에너지 분산형 X선 분석(EDS, energy-dispersive X-ray spectroscopy)과 주사투과전자현미경(STEM)을 위한 독립형 옵션과 함께 효율적인 단층촬영 및 단일 입자 분석(SPA, single-particle-analysis) 시료 스크리닝 기능을 제공합니다.
Talos L120C TEM은 높은 수준의 자동화를 제공하며, 전자 건, 광학적 요소, 진공 시스템 및 스테이지를 포함한 다양한 현미경 부품의 완벽한 디지털 컨트롤이 가능합니다. Windows™ 10에서 작동하는 사용이 간편한 소프트웨어를 통해 TEM과 STEM 모드 사이를 빠르게 전환 가능합니다. 또한 사용자 인터페이스에서 스마트한 사전 설정 기능을 사용하여 다수의 애플리케이션(application)에서 여러 가지 작동 조건을 저장할 수 있습니다.
하나의 소프트웨어 솔루션을 제공하는 모듈식 Thermo Scientific Maps 소프트웨어는 장비(TEM, SEM, DualBeam 및 광학 현미경) 간의 이미지와 데이터 전송 뿐만 아니라 여러 규모로 자동 무인 광역 획득이 가능합니다. Thermo Scientific Amira 소프트웨어에서 고급 시각화와 분석이 가능하도록 여러 이미징 플랫폼으로부터 빠르고 쉽게 데이터를 상호 연결할 수 있습니다.
Talos L120C TEM은 Thermo Scientific Ceta 16MP Camera를 포함하는 직관적인 S/TEM 시스템이며, 원격으로 현미경을 작동할 수 있는 새로운 디지털 검색 및 뷰(search-and-view) 기능을 가진 Thermo Scientific SmartCam 카메라와 함께 사용할 수 있습니다.
Talos L120C TEM은 여러 응용 분야를 처리할 수 있는 잠재력을 가지고 있어 초보자에게도 이미징과 단층촬영에 이상적인 솔루션입니다. 이 제품은 기본 cryo-TEM 이미징 플랫폼으로 구성할 수 있습니다. Talos L120C TEM은 연구 요건 및 목표의 확장에 따라 완전한 업그레이드와 확장이 가능하여 초저온이나 상온, 2D나 3D 이미징 또는 다중 양식 이미징 실험으로 고객의 요구를 충족시켜 줍니다.
견고한 시스템 인클로저, 정전력 렌즈 및 원격 작동으로 일관적인 사용이 가능합니다.
여러 가지 자동 기능(자동 건, 자동 정렬)으로 결과의 반복성과 재현성을 개선합니다.
4k × 4K Thermo Scientific Ceta CMOS Camera는 고감도와 고속으로 넓은 뷰(view)와 생생한 디지털 줌(zooming) 기능을 제공합니다.
견고한 진공 시스템은 오염이 없는 환경과 에어락(airlock) 후 빠른 복구 기능을 제공합니다.
Maps 소프트웨어를 통해 여러 규모에서 자동 무인 광역 획득이 가능합니다.
얼음 생성을 최소화하여 초저온 시편을 관찰하고 Thermo Scientific EPU 소프트웨어를 사용하여 단일 입자 분석 이미징을 자동화할 수 있습니다.
TEM 라인 분해능 | 0.16nm |
TEM 포인트 분해능 | < 0.37nm |
TEM 배율 확대 범위 | 25 ~ 650k× |
카메라를 사용한 TEM 배율 확대 범위 | 35 ~ 910k× |
카메라를 사용한 TEM 배율 확대 범위 | 35 ~ 910k× |
알파 틸트 각도(표준 홀더 사용 시) | -90° ~ +90° |
LaB6 사용 시 STEM HAADF 분해능 | ≤ 1.0nm |
STEM 배율 확대 범위 | 200 ~ 2.2M× |
카메라를 사용한 TEM 배율 확대 범위 | 35 ~ 910k× |
Cryo-EM 기술은 3D 생물학적 구조를 거의 원형(native) 상태에서 다양한 스케일로 관찰할 수 있어, 신속하고 효율적인 치료제 개발에 도움을 줍니다.
초저온 전자 현미경은 거대 복합체, 유연한 종 및 막 단백질같은 까다로운 생물학적 대상의 구조 분석을 가능하게 합니다.
동급 최강의 약물 개발을 위해 더 많은 주요 약물 표적 클래스에 대한 합리적인 약물 설계를 활용하는 방법을 알아 보십시오.
근본적인 식물 생물학 연구가 단백질에 대한 정보(단일 입자 분석 사용), 세포 구조에 대한 정보(단층촬영 사용), 식물의 전반적인 구조(큰 부피 시료 분석)까지 모든 방법을 제공하는 초저온 전자 현미경으로 인해 가능해졌습니다.
투과전자현미경(TEM)은 다른 방법으로는 질병의 본질을 파악할 수 없을 때 사용됩니다. TEM은 나노 생물학적 이미지 생성을 사용하여 특정 병원균에 대한 정확하고 신뢰할 수 있는 통찰력을 제공합니다.
단일 입자 분석
단일 입자 분석(SPA)은 거의 원자 분해능 수준에서 구조의 규명과 동적 생물학적 프로세스 및 생물학적 분자 복합체/조립체의 구조 규명을 가능하게 하는 초저온 전자 현미경 기술입니다.
초저온 단층촬영(Cryo-Tomography)
초저온 전자 단층촬영(cryo-ET)은 개별 단백질에 대한 구조적 정보 뿐만 아니라 세포내 공간 정렬에 대한 정보를 제공합니다. 이것은 진정으로 독창적인 기술이며 왜 이 방법이 세포 생물학에 엄청난 잠재력을 가지고 있는지를 설명해 줍니다. Cryo-ET는 광학 현미경과 단일 입자 분석 같은 거의 원자 분해능 수준의 기술 사이의 간극을 해소할 수 있습니다.
MicroED
MicroED는 작은 분자 및 단백질 구조 측정에 응용할 수 있는 흥미로운 신기술입니다. 이 방법을 사용하면 불균질 혼합물에서도 개별 나노 결정(<200nm 크기)으로부터 원자의 세부 정보를 얻을 수 있습니다.
단일 입자 분석
단일 입자 분석(SPA)은 거의 원자 분해능 수준에서 구조의 규명과 동적 생물학적 프로세스 및 생물학적 분자 복합체/조립체의 구조 규명을 가능하게 하는 초저온 전자 현미경 기술입니다.
초저온 단층촬영(Cryo-Tomography)
초저온 전자 단층촬영(cryo-ET)은 개별 단백질에 대한 구조적 정보 뿐만 아니라 세포내 공간 정렬에 대한 정보를 제공합니다. 이것은 진정으로 독창적인 기술이며 왜 이 방법이 세포 생물학에 엄청난 잠재력을 가지고 있는지를 설명해 줍니다. Cryo-ET는 광학 현미경과 단일 입자 분석 같은 거의 원자 분해능 수준의 기술 사이의 간극을 해소할 수 있습니다.
MicroED
MicroED는 작은 분자 및 단백질 구조 측정에 응용할 수 있는 흥미로운 신기술입니다. 이 방법을 사용하면 불균질 혼합물에서도 개별 나노 결정(<200nm 크기)으로부터 원자의 세부 정보를 얻을 수 있습니다.