Search Thermo Fisher Scientific
이 섹션에서는 HILIC 컬럼의 관리, 사용 및 보관에 대한 일반적인 지침을 제공합니다. 보다 구체적인 설명은 제품 사용 설명서에 나와 있습니다.
다른 컬럼과 마찬가지로 HILIC 컬럼의 수명을 극대화하기 위해서는 시료와 이동상에 입자(particle)가 없는지 확인하십시오.
특히 미립자 또는 기타 오염물질이 포함되었을 가능성이 있는 시료를 실행할 때에는 스위칭 밸브와 컬럼 사이에 보호(guard) 컬럼 또는 인라인(inline) 필터를 사용하는 것이 좋습니다.
pH 안정성 | Thermo Scientific HILIC 컬럼은 실리카 기반입니다. 적합한 pH 범위는 2 - 8입니다.
|
컬럼 세척 절차 | 보관하기 전에 HILIC 분석 중에 사용된 완충 용액을 컬럼(및 HPLC 시스템)에서 씻어내야 합니다. 적합한 세척 용액은 물에 60% 유기 용매가 들어있는 것입니다(제품 사용 설명서에 별도로 명시되지 않은 경우).
|
컬럼 보관 | HILIC 컬럼은 HILIC 조건에서 보관해야 합니다. 보관을 위해서는 물과 유기 용매를 90:10 비율로 섞는 것이 좋습니다. 고정상이 마르지 않도록 컬럼 말단 피팅(end-fiiting)을 말단 플러그(end-plug)로 밀봉합니다. |
See this collection of resources to help you learn more about HILIC columns, their use and application.