Search Thermo Fisher Scientific
HILIC은 극성 화합물의 머무름 및 분리를 위한 가장 성공적인 접근법 중 하나입니다. HILIC 모드에서 사용할 수 있는 많은 고정상이 있으며, 많은 상(phase)들이 이들의 화학적 성질과는 별개로 HILIC으로 기술됩니다. 이 기술의 사용과 관련된 잘못된 정보도 많습니다. 이 정보 센터에서는 HILIC 사용자가 직면하는 많은 문제의 해결책을 다룰 것입니다.
HILIC은 극성 고정상을 사용하여 수행되는 역상 크로마토그래피의 변형된 형태로 설명할 수 있습니다. HILIC 컬럼의 기본 사항에 대해 자세히 알아보십시오.
특정 컬럼-용매-분석물질(analyte) 시스템의 HILIC 머무름 메커니즘을 이해하는 것은 올바른 HILIC 고정상을 선택하는 과정에서 매우 중요하며 이는 성공적인 적용으로 이어집니다.
HILIC의 머무름 메커니즘은 복잡하며 친수성 분리, 수소 결합, 정전기 상호작용 및 van der waals 상호작용으로 구성된다는 증거가 있습니다.
역상 액체 크로마토그래피로 유지하기 어려운 친수성 화합물의 유지가 HILIC 컬럼의 큰 장점입니다. 더 알아보기.
이 섹션에서는 분석법 개발에 대한 체계적인 접근방법에 대해 설명합니다.
이 섹션은 HILIC 분리 과정에서 발생할 수 있는 보다 일반적인 크로마토그래피 문제를 이해하고 교정하는데 도움을 주기 위한 것입니다.
이 섹션에서는 HILIC 컬럼의 관리, 사용 및 보관에 대한 일반적인 지침을 제공합니다.
See this collection of resources to help you learn more about HILIC columns, their use and application.