HILIC 분석법 개발 워크플로우(workflow)
1407788307028
적합한 HILIC 컬럼을 선택하기 위해서는 분석물의 물리화학적 특성을 이해하는 것이 필수적입니다.  로그 P, 로그 D 및 pKa 데이터의 조합은 고정상 선택 프로세스를 안내하는데 도움이 됩니다.
HILIC은 일반적으로 음의 로그 P 값을 갖는 화합물에 권장됩니다. 또다른 중요한 분석물 파라미터는 pKa(-로그 Ka) 값입니다. Ka는 분자의 산성도를 알려줍니다. pKa 값이 클수록 산성도가 약합니다. 로그 D는 특정 pH에서 용액 내 화합물의 이온화 상태를 보여줍니다. 로그 D는 로그 P보다 완충된 조건에서 소수성 특성을 더 잘 나타냅니다.
다음 8가지 컬럼 유형 중에서 선택하십시오.
이 컬럼들에 대한 자세한 내용은 고정상(Stationary Phase) 페이지를 참조하십시오.
HILIC에서 이동상은 높은 유기성(일반적으로 > 60-70% 아세트니트릴)입니다. 컬럼 선택성 이외에, organic modifier/aqueous 비율은 머무름(retention)을 조절하는 주요 인자입니다. 아세토니트릴 농도가 60-90% 일 때 유기 용매의 비율이 증가하면 머무름(retention)이 증가합니다. 아세토니트릴 함량이 60% 미만이면 머무름(retention)이 거의 없습니다.
다음을 위해 포름산 암모늄 또는 아세트산 암모늄과 같은 휘발성 완충제를 사용하는 것이 좋습니다.
  • 우수한 피크 모양 유지
  • 전하를 띤 분석물(analyte)의 머무름 조절
  • MS 검출과의 호환성 보장
1407851275832
일반적으로 HILIC 표준 분석법에서 UV 검출을 사용하는 경우 3 - 5µm 입자 및 4.6mm id로 패킹된 100 또는 150mm 길이의 컬럼을 선택하십시오. 만일 HILIC를 MS 또는 CAD 검출과 결합하는 경우에는 3-5µm 입자로 패킹된 100 x 2.1mm 또는 50 x 2.1mm과 같이 작은 컬럼을 사용하십시오. 시료의 복잡성과 검출기 선택성을 고려한 후에 ​컬럼 길이를 줄여야 합니다. 보다 높은 분리 효율 및 분해능을 위해서는 2μm 미만의 완전 다공성 입자 또는 고형 코어 물질 또는 긴 컬럼을 사용하는 것이 좋습니다.
분석물 카이네틱스(analyte kinetics) 및 고정상으로 인한 차이가 있지만, 동등한 컬럼 치수 및 입자 크기인 경우 HILIC 컬럼은 일반적으로 역상과 비슷하거나 약간 낮은 유속에서 작동합니다.
HILIC-Column-Care
1407788307028
적합한 HILIC 컬럼을 선택하기 위해서는 분석물의 물리화학적 특성을 이해하는 것이 필수적입니다.  로그 P, 로그 D 및 pKa 데이터의 조합은 고정상 선택 프로세스를 안내하는데 도움이 됩니다.
HILIC은 일반적으로 음의 로그 P 값을 갖는 화합물에 권장됩니다. 또다른 중요한 분석물 파라미터는 pKa(-로그 Ka) 값입니다. Ka는 분자의 산성도를 알려줍니다. pKa 값이 클수록 산성도가 약합니다. 로그 D는 특정 pH에서 용액 내 화합물의 이온화 상태를 보여줍니다. 로그 D는 로그 P보다 완충된 조건에서 소수성 특성을 더 잘 나타냅니다.
다음 8가지 컬럼 유형 중에서 선택하십시오.
이 컬럼들에 대한 자세한 내용은 고정상(Stationary Phase) 페이지를 참조하십시오.
HILIC에서 이동상은 높은 유기성(일반적으로 > 60-70% 아세트니트릴)입니다. 컬럼 선택성 이외에, organic modifier/aqueous 비율은 머무름(retention)을 조절하는 주요 인자입니다. 아세토니트릴 농도가 60-90% 일 때 유기 용매의 비율이 증가하면 머무름(retention)이 증가합니다. 아세토니트릴 함량이 60% 미만이면 머무름(retention)이 거의 없습니다.
다음을 위해 포름산 암모늄 또는 아세트산 암모늄과 같은 휘발성 완충제를 사용하는 것이 좋습니다.
  • 우수한 피크 모양 유지
  • 전하를 띤 분석물(analyte)의 머무름 조절
  • MS 검출과의 호환성 보장
1407851275832
일반적으로 HILIC 표준 분석법에서 UV 검출을 사용하는 경우 3 - 5µm 입자 및 4.6mm id로 패킹된 100 또는 150mm 길이의 컬럼을 선택하십시오. 만일 HILIC를 MS 또는 CAD 검출과 결합하는 경우에는 3-5µm 입자로 패킹된 100 x 2.1mm 또는 50 x 2.1mm과 같이 작은 컬럼을 사용하십시오. 시료의 복잡성과 검출기 선택성을 고려한 후에 ​컬럼 길이를 줄여야 합니다. 보다 높은 분리 효율 및 분해능을 위해서는 2μm 미만의 완전 다공성 입자 또는 고형 코어 물질 또는 긴 컬럼을 사용하는 것이 좋습니다.
분석물 카이네틱스(analyte kinetics) 및 고정상으로 인한 차이가 있지만, 동등한 컬럼 치수 및 입자 크기인 경우 HILIC 컬럼은 일반적으로 역상과 비슷하거나 약간 낮은 유속에서 작동합니다.
HILIC-Column-Care
Style Sheet for Global Design System
CMD Wide-format style fixes