Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Vanquish Online SPE HPLC 및 UHPLC 시스템은 복잡한 시료 분석에서 신뢰성을 높여줍니다. 이 시스템은 오프라인 시료 전처리 단계에 비해 용매와 시간을 절감하면서 반복 가능하고 자동화된 워크플로우를 사용하여 분석 물질 사전 농축과 시료 클린업을 수행합니다. 이 시스템은 Vanquish Core HPLC, Vanquish Flex UHPLC 또는 Horizon UHPLC 시스템의 모듈을 사용하여 구성되며, Vanquish LC 플랫폼의 성능, 효율성 및 사용 편의성이 그대로 유지됩니다.
자동화 온라인 고체상 추출(SPE)은 염 및 기타 오염물과 같은 원치 않은 시료 매트릭스를 제거하기 위해 분석 컬럼에 로딩하기 전 까다로운 시료를 트래핑 및 농축하여 최고의 반복성 및 신뢰성을 제공합니다.
Vanquish LC 시스템은 모듈로 이루어져 있어 유연성 있게 고객의 애플리케이션을 가장 잘 충족하는 시스템을 구축하고 더 어려운 분석을 수행하기 위해 표준 HPLC 기기를 고급 구성으로 업그레이드하기가 수월합니다.
기기 분석법에서 사전 정의된 트랩 및 용리 단계와 함께 자동화된 워크플로우를 통해, 오프라인 접근법 대비 사람의 실수를 줄이고 시간과 실험실 공간을 절감할 수 있습니다.
Vanquish Online SPE HPLC 및 UHPLC 시스템은 0에 가까운 데드 볼륨 연결을 지원하고, 보다 날카로운 피크를 보장하며, 설치 시 도구가 필요없는 Thermo Scientific Viper 핑거타이트 피팅을 사용하여 연결할 수 있습니다.
Vanquish HPLC 및 UHPLC 시스템은 Thermo Scientific Chromeleon Chromatography Data System(CDS)과 원활하게 통합되어 효과적인 규정 준수 도구, 네트워크 연결, 자동화 및 데이터 처리 기능을 제공합니다.
온라인 SPE 시스템은 시료 클린업을 자동화하여 분석 컬럼에서 분리를 위해 용리되기 전에 양방향 트랩 컬럼을 통해 시료 매트릭스를 제거할 수 있습니다.
흐름도는 6포트 밸브가 시료 로딩 및 용리를 위해 트랩 컬럼을 전환하는 데 어떻게 사용되는지 보여줍니다.
아래 표는 표준 설치를 위한 Vanquish Online SPE HPLC 및 UHPLC 시스템 사양의 개요를 제공합니다. 모든 사양이 나열되어 있지는 않습니다. 사양은 선택한 특정 시스템의 구성 요소에 따라 달라질 수 있습니다. 더 자세한 정보를 보려면 구성 요소 사양을 참조하십시오.
카테고리 | Vanquish Online SPE HPLC 및 UHPLC 시스템 |
최대 시스템 압력 | 700, 1000 또는 1500 bar, 시스템 구성에 따라 다름 |
유속 범위 | 0-5, 0-8 또는 0-10 mL/min, 선택한 펌프에 따라 다름 |
펌프 옵션(그래디언트 지연 부피 기본설정) | 2액(Binary)(35, 200 또는 400 µL) 이중(679 µL) 선택한 펌프에 따른 지연 부피 |
생체적합성 | 예, 시스템 구성에 따라 다름 |
pH 범위 | 2–12, 염화물 농도 최대 1 mol/L |
시스템 설계 | 모듈형 |
터치스크린 사용자 인터페이스 디스플레이 호환 가능(옵션) | 예, 시스템 구성에 따라 다름 |
용매 모니터링 시스템 호환 가능(옵션) | 예, 시스템 구성에 따라 다름 |
간편한 분석법 이전을 위해 사용자 정의 가능한 그래디언트 지연 부피 | 예, 시스템 구성에 따라 다름 |
주입 정밀도 극대화 및 컬럼 수명 개선을 위한 SmartInject 기술 | 예 |
주입량 범위 | 표준: 최대 0.01-25 또는 0.01-100 µL(Vanquish Flex/Vanquish Horizon) |
시료 냉각 | 예, 4-40°C 시스템 구성에 따라 다름 |
시료 용량(표준) | 각각 54개의 바이알(≤ 1.5 mL)을 수용할 수 있는 4개의 랙, 다른 랙 형식도 사용 가능 + 카루셀 내 12 x 22.5 mm OD 바이알(≤ 10 mL) 용량 |
시료주입기 확장 가능 (옵션) | 예, Vanquish 충전기 사용 시 |
온도 조절형 컬럼 컴파트먼트 | 예, 5-120°C, 선택한 컬럼 컴파트먼트에 따라 다름 |
컬럼 컴파트먼트 예열기 | 능동식 및 수동식 |
컬럼 컴파트먼트 컬럼후(post-column) 냉각기 | 예 선택한 컬럼 컴파트먼트에 따라 다름 |
검출기 선택 | Vanquish 하전 에어로졸 검출기 Vanquish 다이오드 어레이 검출기 Vanquish 형광 검출기 Vanquish 다중 파장 검출기 Vanquish 가변 파장 검출기 굴절률 검출기 질량분석기 |
표준 Vanquish Online SPE HPLC 및 UHPLC 시스템의 구성 요소는 다음과 같습니다. 각 구성 요소에 대한 자세한 내용은 관련 사양 문서를 다운로드하여 확인해 보십시오.
Vanquish Horizon Online SPE UHPLC 시스템 | Vanquish Flex Online SPE UHPLC 시스템 | Vanquish Core Online SPE HPLC 시스템 | |
펌프
|
2 Vanquish 2액 펌프 H 또는 1 Vanquish 2액 펌프 H 및 1 Vanquish 4액 펌프 F |
2 Vanquish 2액 펌프 F 또는 2 Vanquish 4액 펌프 F 또는 1 Vanquish 2액 펌프 F 및 1 Vanquish 4액 펌프 F 또는 1 Vanquish 이중 펌프 F |
2 Vanquish 2액 펌프 C 또는 2 Vanquish 4액 펌프 C 또는 1 Vanquish 2액 펌프 C 및 1 Vanquish 4액 펌프 C 또는 1 Vanquish 이중 펌프 C |
자동시료주입기
|
Vanquish 분할 시료주입기 HT | Vanquish 분할 시료주입기 FT | Vanquish 분할 시료주입기 C 또는 Vanquish 분할 시료주입기 CT |
시료 용량 확장(옵션)
|
Vanquish 충전기 (옵션) |
||
컬럼 컴파트먼트
|
Vanquish 컬럼 컴파트먼트 H | Vanquish 컬럼 컴파트먼트 C |
|
데드 볼륨이 거의 0에 가까운 시스템 연결부
|
Viper UHPLC 피팅 | ||
검출기
|
HPLC 및 UHPLC 검출기 페이지 방문하기 |