Search Thermo Fisher Scientific
당사는 규정 준수를 쉽게 하고 규제 관련 위험을 감소시키며, 신뢰성, 정확성, 정밀성의 결과를 제공하도록 설계된 모든 범위의 분석법, 샘플 클린업, 수분 추출 시약을 제공합니다.
전문가에게 문의하기커뮤니티 가입하기
비료 애플리케이션에 대한 평가를 위하여 토양 내 유기 물질 판정에 도움을 주는 유기 분석기를 통해 신뢰성 있는 고처리량의 질소 및 탄소 분석이 가능합니다.
EPA SW846 Method 6010 또는 다른 방법을 통한 금속 원소 분석에 ICP-OES를 사용할 수 있습니다. 토양 내 일부 금속 원소는 식물 성장에 필수적이지만 또 다른 원소는 인간 건강에 위협이 될 수 있습니다.
U.S. EPA Method 6200을 통한 금속 영양 성분 및 오염 물질의 현장 검출에 이 휴대용 기기를 사용할 수 있습니다. XRF는 ICP-OES 검출에서 신뢰성 있는 기준 값을 제공합니다.
당사의 디스크릿(discrete) 분석기는 측광 분석과 전기화학 분석을 자동화하여 실험실에서 여러 분석물을 동시에 측정하는 동시에 총 분석 및 작동 시간을 절감할 수 있도록 신속하고 재현성 있는 결과를 제공합니다.
시료 전처리 도구와 결합하여 GC 및 GC-MS는 유기 오염 물질 및 기타 중요한 토양 오염 물질 분석에 사용되는 주요 도구입니다.
이 강력한 시료 전처리 시스템은 고압 및 고온에서 토양 오염 물질을 효율적으로 추출하여 높은 회수율 및 시료 재현성을 제공합니다.
유기 원소 분석기 | 디스크릿(Discrete) 분석기 | IC | 가속 용매 추출 | GC 및 GC-MS | X선 형광법 | ICP-OES 및 ICP-MS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
영양분 분석 | — | — | — | ||||
금속 오염 물질 | — | — | — | — | — | ||
무기 음이온 | — | — | — | — | — | — | |
유기 오염 물질 | — | — | — | — | — |