Thickness and coating weight gauges for hot and cold rolling processes
제품이 가장 정밀한 사양을 준수하도록 보장
열간 및 냉간 압연기용 비접촉식 두께 측정기를 사용하면 강판과 시트를 고속으로 생산하는 동안 정밀한 실시간 측정치를 제공하여 가장 엄격한 허용 오차에 부합하면서도 원료 사용을 극대화할 수 있기 때문에 고품질 강철 제품을 생산하면서도 생산량과 효율성을 유지할 수 있습니다.
당사의 아연 코팅 강판용 핫 코팅량 측정기는 안정적인 X-선 형광(XRF)을 이용한 코팅 통제를 위해 빠른 피드백을 제공하고, 근적외선(NIR) 센서는 균일한 페인트 범위를 보장합니다.
영업 담당자에게 문의하기
Thermo Scientific SIPRO 동시 프로파일 측정기를 사용하면 더 얇고 강한 강철을 생산할 수 있습니다. SIPRO는 정확한 고속 치수 측정기로서 오프 측정기 제품의 인바(in-bar) 보정이 가능하므로 원료 절감 및 분쇄 최적화 효과를 누릴 수 있습니다. 가장 빠른 프로파일 업데이트 속도로 제품의 길이 전체에서 물질의 100% 특성 분석을 제공합니다.
플랫시트 아연도금 제품에 적용되는 금속 코팅량을 비접촉 방식으로 빠르고 정확하게 측정하여 코팅 균일성과 제품 품질을 보장합니다. Thermo Scientific RM 310 EH 핫 코팅량 측정기는 에어 나이프와 측정 사이의 불감 시간을 줄여 코팅량 제어를 크게 개선함으로써 원료를 절약하고 스크랩을 줄일 수 있습니다.
모든 유형의 냉간 압연 애플리케이션에서 매우 정확한 비접촉 온라인 측정을 제공하므로 생산성이 높아집니다. Thermo Scientific RM 210 CM 두께 측정기를 사용하면 금속 스트립 애플리케이션에 적합한 맞춤식 센서를 구성할 수 있습니다. 저소음 아날로그 출력을 통해 보다 엄격한 허용 오차로 압연할 수 있어 전반적인 제품 품질이 개선됩니다.
주요 동영상: 금속 두께 및 코팅량 측정기
금속 중량 및 코팅 두께 측정기 제품 비교 가이드
금속 중량 및 코팅 두께 측정기 제품 비교 가이드
당사는 모든 애플리케이션에 대해 가장 엄격한 사양에 부합하는 정밀한 실시간 측정을 제공함은 물론 원료 사용을 최대화하는 열간 및 냉간 압연기용 비접촉 두께 측정기 라인을 종합적으로 구비하고 있습니다. 
금속 두께 측정 또는 금속 코팅량 측정기를 선택하는 데 도움이 필요하신가요? 본 비교 차트를 확인하여 귀사에 최적인 모델이 무엇인지 알아보십시오.
금속 코팅량 측정기 제품 비교표
금속 두께 측정기 제품 비교표
무료 eBook을 다운로드하여 철강 제조 공정의 각 단계를 개선해 주는 Thermo Scientific 제품에 대해 알아보십시오. 가장 엄격한 고객 요구 사항에도 부합하는 청정 강철을 제조할 수 있습니다.
eBook 다운로드