당사의 기체 동위원소비 질량분석기는 최상의 정밀도와 감도로 안정 동위원소 지문을 측정하기 위한 최고의 장비입니다. 이를 통해 사용자는 다양한 시료에서 발견되는 화합물의 이력과 기원에 대한 고유한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
하나의 분석기에서 여러 IRMS 애플리케이션을 수행할 수 있는 유연성이 필요한 경우 또는 고성능 IRMS를 위해 정확성, 안정성, 정밀도가 필요한 경우, 또는 분자의 동위원소 구조를 밝혀낼 수 있는 감도와 고분해능이 필요한 경우 모두에서 당사의 기체 IRMS 제품 포트폴리오가 필요한 모든 것을 제공해드립니다. 당사의 고유한 시료 전처리 장치 및 주입구 시스템과 결합하여 기체 동위원소비 질량분석기는 애플리케이션에 맞는 종합적인 장비 설정을 제공합니다.
DELTA Q 동위원소비 질량분석기
하나의 분석기에서 모든 IRMS 애플리케이션 수행
DELTA Q 동위원소비 질량분석기
Thermo Scientific DELTA Q 동위원소비 질량분석기는 탁월한 감도와 우수한 선형성 및 안정성을 결합하여 다양한 애플리케이션에 활용할 수 있습니다.
 DELTA Q IRMS에 대해 자세히 알아보기 ›
253 Plus 10 kV 동위원소비 질량분석기
최고의 감도와 성능 제공
253 Plus 10 kV 동위원소비 질량분석기
Thermo Scientific 253 Plus 10 kV 동위원소비 질량분석기는 IRMS에 가장 적은 양의 시료를 위한 주입 시스템과 전처리 장치가 연결되는 유연한 플랫폼을 제공합니다.
253 Plus 10 kV IRMS에 대해 자세히 알아보기 ›
초고분해능 IRMS(HR-IRMS)
완전히 새로운 방식으로 미지의 세계를 탐구해 보십시오.
초고분해능 동위원소비 질량분석기(HR-IRMS)
30,000(5%, 95% edge definition)의 보장된 질량 분해능을 제공하는 Thermo Scientific 초고분해능 IRMS는 분자가 형성, 이동, 저장 및 분해되는 조건을 정확하게 분석합니다.
 초고분해능 IRMS에 대해 알아보기 ›
고분해능 IRMS
18,000을 초과하는 질량 분해능
Ultra HR-IRMS에는 10kV 전자 충격 이온화 소스, 높은 질량 분해능 이중 초점 마그네틱 섹터 질량분석기 및 18,000의 분해능을 위한 가변 검출기 어레이가 결합되어 있습니다. 전환 가능한 주입구 슬릿을 사용하면 각 방법에 대해 분해능의 단계가 자동으로 설정됩니다.
최고의 존재비 감도
가변 수집기 어레이는 10배 차수가 넘는 신호 동적 범위를 포괄하여 패러데이 컵의 더 많은 이온 빔 수집뿐 아니라 매우 드문 이온 종의 단일 이온 계수도 용이하게 합니다. 지연 전위 사중극자(Retarding Potential Quadrupole, RPQ) 지연 렌즈를 사용하여 축방향(axial) 2차 전자 증배관으로 약한 신호를 분석할 수 있어 고감도 실험을 수행할 수 있습니다.
통합형 워크플로우
Thermo Scientific Qtegra Intelligent Scientific Data Solution(ISDS)은 동위원소비 분석단계를 통합형 워크플로우로 구축함으로써 고분해능 IRMS를 일상적인 도구로 사용할 수 있도록 해 줍니다. Qtegra ISDS 소프트웨어는 하나의 "실험실 일지"에 특정 시료에 대해 수행된 모든 실험을 결합합니다.
모듈식 콘셉트
Ultra HR-IRMS에는 2개의 이중 점성 유동 주입 시스템이 포함되어 있어 시료와 함께 최대 3개의 레퍼런스 기체를 처리할 수 있습니다. 각 이중 주입구 교환이 가능한 모듈식 이중 주입 설계로 인해 분석 대상 시료 유형의 교차 오염을 방지할 수 있습니다.
High resolution gas IRMS components
정전기 감지기
반경 220mm의 정전기 분석기(electrostatic sector analyzer, ESA)는 마그네틱 섹터에 앞서 이온의 에너지 분산을 재집중시킵니다.
주입구 슬릿
컴퓨터로 제어되는 주입구 슬릿은 저, 중, 고분해능 중에서 선택할 수 있도록 5 μm와 250 μm 사이에서 전환할 수 있습니다.
마그네틱 섹터
온도 제어형 라미네이트 전자석의 반경은 230mm입니다. 전체 시스템의 확대 계수는 2이며, 분산 산출량은 810mm입니다. 질량 범위는 최대 가속 전압에서 최대 질량 280, 가속 전위 및 질량 분해능 감소를 통해 560까지 확장 가능합니다.
가변 다중검출기
고정식 액시얼(axial) 검출기 양쪽 측면 중 한 측면에 4개의 이동식 검출기 플랫폼이 있습니다. 각 가변 검출기 플랫폼에는 패러데이 검출기가 장착되며, 또한 소형 디스크릿 다이노드(Compact Discrete Dynode, CDD) 이온 계수 검출기를 수용할 수 있습니다.
10kV 이온 소스
다양한 범위의 조절 가능한 전자 에너지 및 가변 펌핑 전도도를 갖춘 기밀 전자 충격 이온 소스로 매우 높은 감도를 제공합니다. 이 이온 소스는 “scrambling” 특성이 낮아 이온 응집 및 동위원소 분포를 보존합니다.
RPQ SEM
액시얼(axial) 검출기 채널은 패러데이 컵과 고감도 이온 계수 검출기(SEM)를 포함하는 이중 모드 검출기입니다. SEM 앞에 있는 RPQ(Retarding Potential Quadrupole)는 매우 작은 이온 빔 측정을 위해 존재비 감도를 감소시킵니다.
화학적 공정 및 물리적 공정은 시료의 동위원소 지문에 흔적을 남깁니다. 질소, 탄소, 황, 산소, 수소는 동위원소비에 이러한 변화 과정과 관련된 정보를 보존합니다. 포괄적인 기체 IRMS 주변 장치 포트폴리오를 통해 고유한 시료 정보에 접근할 수 있으며 식품 및 음료 검사, 법의학, 고고학, 생태학, 지구과학 분야에서 확실한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
EA-IRMS: 더 높은 크로마토그래피 피크에 도달 
Thermo Scientific EA IsoLink IRMS 시스템을 통해 실험실에서 원소 및 동위원소 분석에 자동화되고 사용이 간편한 솔루션을 이용할 수 있습니다. 헬륨 절감 기술과 온도 램핑 기체 크로마토그래피의 통합으로 생태학, 생물학, 고고학, 지구과학, 식품 무결성, 법의학 등 다양한 분야에서 시료의 기원 및 진위 검사를 위한 신속하고 비용 효율적인 분석이 가능합니다.
 EA IsoLink 개략도 보기
자세히 알아보기
강력한 GC-IRMS 분리
Thermo Scientific GC IsoLink II IRMS 시스템은 GC의 분리 기능과 IRMS의 우수한 검출 성능을 결합한 완벽한 솔루션을 제공합니다. GC IsoLink II IRMS 시스템은 화합물의 기원, 대사, 합성 및 속성 경로에 대한 풍부한 정보를 제공할 뿐만 아니라 GC/GC-MS 기술과 연결하여 미확인 화합물을 밝혀낼 수 있습니다.
 GC IsoLink 개략도 보기
자세히 알아보기
대량 액체 시료에서 특정 화합물을 분석하기 위한 LC-IRMS
Thermo Scientific LC IsoLink IRMS 시스템은 액체 형태의 유기 시료의 분석을 용이하게 합니다. HPLC 시스템과 IRMS를 연결함으로써 대사, 식품 및 음료 검사, 제약 개발, 도핑 관리, 생물지구화학 분야의 다양한 애플리케이션에서 13C/12C 동위원소비를 재현 가능하고 정확하게 온라인 측정할 수 있습니다.
 LC IsoLink 개략도 보기
자세히 알아보기
GasBench Plus 시스템: 유연성, 감도, 동적 범위
Thermo Scientific GasBench Plus 시스템은 자연적인 동위원소 변이부터 음료 진위 검사 및 대사 검사에 이르기까지 다양한 애플리케이션에 적합합니다. 자동 범위 인식 및 자동 희석 기능이 이중 점성 흐름 주입구 시스템과 결합되어 정밀도, 감도 및 폭넓은 동적 범위를 얻을 수 있으며 복합 기체 혼합물에서 순수 분석물질을 빠르게 분석하여 전달합니다.
 GasBench 개략도 보기
자세히 알아보기
Kiel IV 탄산염 장치
Thermo Scientific Kiel IV Carbonate Device 가 동위원소비 질량분석기와 결합하면 유공충, 조개류, 완족동물류, 이석, 산호 등 생물 기원 탄산염 관련 원시 기후 복원을 위한 탄산염 시료 분석이 가능합니다. 기타 적용 가능한 연구 분야로는 개별 유기체의 성장대 분석 또는 굴착 코어의 미세화석 분석이 있습니다.
자세히 알아보기
ConFlo IV Universal Continuous Flow Interface
Thermo Scientific ConFlo IV Universal Continuous Flow Interface를 통해 IRMS에 시료 전처리 장치를 연결할 수 있습니다. 이를 통해 안정적인 IRMS에서 수행할 수 있는 실험의 범위를 크게 확장할 수 있습니다.
자세히 알아보기
EA-IRMS: 더 높은 크로마토그래피 피크에 도달 
Thermo Scientific EA IsoLink IRMS 시스템을 통해 실험실에서 원소 및 동위원소 분석에 자동화되고 사용이 간편한 솔루션을 이용할 수 있습니다. 헬륨 절감 기술과 온도 램핑 기체 크로마토그래피의 통합으로 생태학, 생물학, 고고학, 지구과학, 식품 무결성, 법의학 등 다양한 분야에서 시료의 기원 및 진위 검사를 위한 신속하고 비용 효율적인 분석이 가능합니다.
 EA IsoLink 개략도 보기
자세히 알아보기
강력한 GC-IRMS 분리
Thermo Scientific GC IsoLink II IRMS 시스템은 GC의 분리 기능과 IRMS의 우수한 검출 성능을 결합한 완벽한 솔루션을 제공합니다. GC IsoLink II IRMS 시스템은 화합물의 기원, 대사, 합성 및 속성 경로에 대한 풍부한 정보를 제공할 뿐만 아니라 GC/GC-MS 기술과 연결하여 미확인 화합물을 밝혀낼 수 있습니다.
 GC IsoLink 개략도 보기
자세히 알아보기
대량 액체 시료에서 특정 화합물을 분석하기 위한 LC-IRMS
Thermo Scientific LC IsoLink IRMS 시스템은 액체 형태의 유기 시료의 분석을 용이하게 합니다. HPLC 시스템과 IRMS를 연결함으로써 대사, 식품 및 음료 검사, 제약 개발, 도핑 관리, 생물지구화학 분야의 다양한 애플리케이션에서 13C/12C 동위원소비를 재현 가능하고 정확하게 온라인 측정할 수 있습니다.
 LC IsoLink 개략도 보기
자세히 알아보기
GasBench Plus 시스템: 유연성, 감도, 동적 범위
Thermo Scientific GasBench Plus 시스템은 자연적인 동위원소 변이부터 음료 진위 검사 및 대사 검사에 이르기까지 다양한 애플리케이션에 적합합니다. 자동 범위 인식 및 자동 희석 기능이 이중 점성 흐름 주입구 시스템과 결합되어 정밀도, 감도 및 폭넓은 동적 범위를 얻을 수 있으며 복합 기체 혼합물에서 순수 분석물질을 빠르게 분석하여 전달합니다.
 GasBench 개략도 보기
자세히 알아보기
Kiel IV 탄산염 장치
Thermo Scientific Kiel IV Carbonate Device 가 동위원소비 질량분석기와 결합하면 유공충, 조개류, 완족동물류, 이석, 산호 등 생물 기원 탄산염 관련 원시 기후 복원을 위한 탄산염 시료 분석이 가능합니다. 기타 적용 가능한 연구 분야로는 개별 유기체의 성장대 분석 또는 굴착 코어의 미세화석 분석이 있습니다.
자세히 알아보기
ConFlo IV Universal Continuous Flow Interface
Thermo Scientific ConFlo IV Universal Continuous Flow Interface를 통해 IRMS에 시료 전처리 장치를 연결할 수 있습니다. 이를 통해 안정적인 IRMS에서 수행할 수 있는 실험의 범위를 크게 확장할 수 있습니다.
자세히 알아보기
Qtegra ISDS
기체 IRMS용 Qtegra ISDS 소프트웨어
혁신적인 Qtegra Intelligent Scientific Data Solution(ISDS) 플랫폼 소프트웨어를 통해 교육의 최소화, 워크플로우 자동화, 경험의 간소화, 효율 향상이 달성됩니다. 워크플로우 준수, 확장성, 규정 준수 및 데이터 관리 간소화 등의 요건에 맞게 설계된 Qtegra ISDS 소프트웨어는 일관성 있고 정확한 분석을 위한 필수 도구를 제공합니다.
Qtegra ISDS 소프트웨어에 대해 자세히 알아보기 ›
기체 IRMS용 Qtegra ISDS 소프트웨어 웨비나: 기체 IRMS 분석의 혁신 ›
동위원소 지문 분석
동위원소 지문 분석을 석유화학 분야에 활용하는 방법
석유화학 분석
동위원소 지문 분석을 이용하여 시공간을 망라한 석유 및 가스의 원산지를 추적하는 방법에 대해 알아보십시오.
 스마트 노트 다운로드 ›
석유화학 분석을 위한 동위원소 지문 분석에 대해 자세히 알아보기 ›
식품 및 음료 제품의 원산지와 진위성을 판별을 위한 안정 동위원소 활용법
식음료 분석
식품 및 음료 원산지, 진위성 및 제품 라벨 표기 정보는 동위원소 지문 분석을 사용하여 고유한 방식으로 검증할 수 있습니다.
  스마트 노트 다운로드 ›
식음료 분석을 위한 동위원소 지문 분석에 대해 자세히 알아보기 ›
오염원 및 환경 변화 추적에 사용되는 안정 동위원소
환경 분석
동위원소 지문 분석을 사용하여 오염원을 추적하고 수질과 공기 질을 모니터링하며 환경 변화를 추적할 수 있습니다.
  스마트 노트 다운로드 ›
환경 분석을 위한 동위원소 지문 분석에 대해 자세히 알아보기 ›
동위원소 지문이 법의학 조사에 활용되는 방법
법의학 분석
법의학 조사 물질의 동위원소 지문이 자연적 변화 과정 및 지리적 지역과 어떻게 관련되어 있는지, 그리고 시료 물질의 차이를 어떻게 정의할 수 있는지 알아보십시오.
  스마트 노트 다운로드 ›
법의학 분석을 위한 동위원소 지문 분석에 대해 자세히 알아보기 ›
과학 연구
지질연대학
지질연대학
지질연대학은 암석, 광물, 화석, 퇴적물을 조사하여 지질학적 사건 및 변화 과정과 관련된 시간을 이해하는 학문입니다.
지질연대학에 대해 자세히 알이보기 ›
기후 변화 연구
기후 변화 연구
빙하 코어 및 생물 기원 탄산염의 동위원소 분석 결과를 과거 기온 및 전 세계 해수면 변화와 연관시킬 수 있습니다.
기후 변화 연구에 대해 자세히 알아보기 ›
지구화학
지구화학
동위원소와 원소의 상대적인 존재비의 자연적 변화는 지질 계통을 뒷받침하는 메커니즘을 설명하는 도구로 사용됩니다.
지구화학에 대해 자세히 알아보기 ›
생물지구화학
생물지구화학
화학적, 물리적, 지질학적 과정은 자연 동위원소 지문의 변화를 유발하여 생물학적/생물지구화학적 과정에 대한 인사이트를 제공합니다.
생물지구화학에 대해 자세히 알아보기 ›
주요 동영상
Isotope Hunter
Become an Isotope hunter
동위원소 지문에 대해 온라인 강의 Isotope Hunter 를 시청하세요.
이 온라인 학습 시리즈에서는 동위원소 지문에 대해 소개하고 다음 사항에 대한 자세한 내용을 학습합니다.
  • 동위원소 지문이란?
  • 동위원소 지문 검출법
  • 동위원소 지문의 적용 분야
  • 식품 무결성, 환경 법의학, 법과학, 도핑 관리 등을 위한 동위원소 지문 분석 애플리케이션의 예
Become an Isotope Hunter ›
* 필수 항목
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
CMD Wide-format style fixes