Search Thermo Fisher Scientific
뉴클레오티드-기반 의약품은 임상적으로 중요한 약물 유형의 하나로 자리잡고 있습니다. 이 분자는 매우 효과적이지만 합성과 개발 과정에서 공정 관련 불순물의 유입과 변성에 취약합니다. 따라서 전체 개발 및 제조 공정에서 완벽한 특성화가 매우 중요합니다.
당사의 크로마토그래피 컬럼은 치료 및 진단용 올리고뉴클레오티드와 그 유도체에 대한 선택성을 입증하였으며 이들 약물 분리를 위한 분해능을 지원합니다.
Thermo Scientific DNAPac RP HPLC 컬럼을 사용하여 탁월한 역상 올리고뉴클레오티드 분리가 가능합니다. 이 고유한 화학 반응은 LC-UV 또는 LC-MS를 사용한 올리고뉴클레오티드 및 이중 가닥(ds) DNA/RNA 절편(fragment) 분석을 위해 설계되었습니다. 이 컬럼 화학 반응은 넓은 범위의 pH, 온도 및 이동상 조성에서 우수한 성능을 제공합니다. 이 외에도 수지의 넓은 공극 크기를 통해 최대 10k 염기쌍을 가진 대형 이중 가닥 핵산에 대한 우수한 분리 결과를 제공합니다.
Thermo Scientific Dionex DNAPac PA100 올리고뉴클레오티드 컬럼은 합성 및 변형 올리고뉴클레오티드의 고분해능 분석과 정제를 위해 사용할 수 있습니다. 이 강력한 음이온 교환 컬럼은 결합 4가 아민 작용기화된 마이크로비드(microbeads)를 사용하는13μm 표피형(pellicular) 무공성(nonporous) 고분자 수지로 되어 있으며 2차 구조를 갖는 올리고뉴클레오티드를 분석합니다. 이 컬럼은 용매, 높은 pH 및 높은 온도에서도 사용할 수 있습니다.
Thermo Scientific DNAPac PA200 올리고뉴클레오티드 컬럼을 사용하여 합성 올리고뉴클레오티드의 고분해능 분석 및 정제에 강한 음이온 분석을 사용할 수 있습니다.
핵산 분석은 치료제, 증폭 프라이머 또는 리포터, 시퀀싱 라이브러리 및 압타머(aptamer)의 특성화에 중요합니다. 합성 오류, 대사 과정 및 화학적 분해로 인해 변이가 나타날 수 있습니다. 올리고뉴클레오티드의 순도가 중요한 경우 크로마토그래피 순도 분석은 그 가치가 입증되었습니다.