Search Thermo Fisher Scientific
Qubit dsDNA HS 어세이 감도 및 선택성
Qubit dsDNA HS 어세이는 알려진 오름차순 양의 dsDNA(녹색 원)에 대해 정확한 선형 결과를 보였으며, 심지어 적은 양(삽입 부분, 스케일의 매우 낮은 말단부 확대)에서도 그러했습니다. 이 DNA 특이적 측정은 RNA를 단독으로 추가(적색 삼각형)하거나 DNA와 조합(청색 정사각형)하는 경우에 경미하게 영향을 받았습니다.
A) Qubit 1X dsDNA HS 어세이
B) Qubit 1X dsDNA BR 어세이
Qubit 1X (A) dsDNA HS 및 (B) BR 어세이의 선택성
플롯은 알려진 양의 DNA 및 RNA가 시드(seed) 된 시료의 정량 결과와 예상 값을 비교하여 나타냅니다. 원은 10μL의 DNA와 190μL의 작업 용액을 사용한 다양한 농도의 시료를 나타냅니다. 사각형은 RNA 10μL, DNA 10μL, 작업 용액 180μL를 사용한 다양한 농도의 시료를 나타냅니다. 원과 사각형이 근사하므로 (어떤 경우에는 거의 구별 불가) 이들 두 dsDNA 어세이가 RNA의 존재에 의해 최소의 영향을 받음을 보여줍니다.
Qubit RNA 및 microRNA 어세이의 정확성과 선택성. x축에 표시된 농도의 리보솜 RNA(rRNA)가 2 μg/mL siRNA를 포함하는 샘플에 추가되었습니다. 그런 다음 Qubit microRNA 어세이, Qubit RNA 어세이, UV 흡광도를 사용하여 정량하는 NanoDrop A260 어세이를 사용하여 혼합물을 분석했습니다. 8개 반복 샘플 결과를 평균 내고 표준 편차를 표시했습니다. NanoDrop 기기(자색 막대)의 total RNA 농도 검출 한계는 1.5 μg/mL로 낮은 농도에서 정확도와 정밀도에 영향을 줍니다. Qubit RNA 어세이(적색 막대)는 광범위의 rRNA 농도를 정확하게 정량합니다. Qubit microRNA 어세이(청색 막대)는 2 μg/mL siRNA 농도를 정확하게 정량했으며, rRNA가 2-5배로 양이 증가함에 따라 정확도에 경미한 영향을 미쳤습니다. 청색 및 적색 추세선은 각각 시료에 있는 siRNA 및 rRNA의 실제 농도를 나타냅니다.
시료 투입 부피 | 엔도톡신이 없는 물(Endotoxin free–water)로 희석 | 동적 범위 |
5 µL | 45 µL | 1.0-10 EU/mL |
25 µL | 25 µL | 0.02-2 EU/mL |
50 µL | 0 µL | 0.01-1 EU/mL |
Qubit Endotoxin Detection Assay는 간소화된 단일 인큐베이션 단계 워크플로우를 활용하여 50 µL의 시료를 사용할 때 0.01–1.0 EU/mL의 광범위한 검출 범위를 제공합니다. 이 어세이는 다양한 시료 투입을 사용하여 최대 10.0 EU/mL을 정확하게 검출할 수 있습니다. Qubit Flex 형광측정기의 홈페이지에서 엔토톡신 아이콘을 선택하면 됩니다. 제공된 엔도톡신 표준물질로 4점 보정 곡선을 생성하고 Qubit Flex Pyrogen Free Assay Tube Strips (Cat. No. Q32893)을 사용하여 특정 시간에 최대 8개 시료를 측정할 수 있습니다.
예상 농도(EU/mL) | 0.010 | 0.050 | 0.100 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 10.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 측정 농도(EU/mL) | 0.0098 | 0.045 | 0.099 | 0.98 | 0.97 | 4.96 | 10.0 |
CV | 5% | 2% | 8% | 5% | 4% | 6% | 10% |
상대 오차 | 2% | 11% | 1% | 2% | 3% | 1% | 0% |
Qubit Flex 형광측정기 (카탈로그 번호 Q33327)와 조합하면 계산이 자동으로 수행되어 오류 가능성을 줄일 수 있습니다. Qubit Flex 형광측정기는 미국 약전이 기술하는 로그-변환 선형 회귀를 사용하여 상관 계수를 자동으로 계산합니다. 그런 다음 Qubit Flex 데이터를 로그 변환 데이터와 백그라운드 보정된 이차 함수 피팅(quadratic fit)을 활용하여 분석합니다. Qubit Flex를 사용하여 5 µL 및 50 µL 시료에서 정확하고 재현 가능한 결과가 생성되었습니다. 5개의 마이크로리터 시료(회색)는 <7%의 통계 변수(CV)와 <5%의 상대 오차를 나타냈습니다. 50개의 마이크로리터 시료는 5%의 통계 변수(CV)와 <5%의 상대 오차를 나타냈습니다.