Search Thermo Fisher Scientific
모든 Qubit 기기는 DNA, RNA 또는 단백질을 정량하기 위해 Qubit 어세이에서 타겟-특이적인 형광 염료를 사용하며 정확하고 감도가 높으며 빠르고 간단한 형광측정기입니다. 실험실의 일반적인 용도에 맞는 모델을 선택하십시오. Qubit 4 형광측정기는 낮은 처리량 프로세싱을 위해 설계된 반면, Qubit Flex 형광측정기는 중간 처리량 프로세싱이 가능하며, 한 번에 최대 8개의 시료를 정량할 수 있으며 기타 증분 처리를 위한 유연성이 있습니다. Qubit Flex 형광측정기는 또한 21 CFR Part 11 규정 준수 지원을 위한 추가 SAE 소프트웨어를 지원합니다.
두 Qubit 모델은 동일한 방식으로 작동하며 공통된 특징을 공유합니다.
모델의 주된 차이점은 Qubit 4 형광측정기가 한 번에 하나의 시료를 정량하는 반면, Qubit Flex 형광측정기는 Qubit Flex 어세이 튜브 스트립을 사용하여 한 번에 최대 8개의 시료를 정량한다는 것입니다. 8개를 초과하는 시료의 경우, 간단하게 더 많은 튜브 스트립을 삽입하면 됩니다.
도움말: 고효율 정량 분석을 위해 형광 기능이 있는 마이크로플레이트 리더 사용을 고려해 보십시오. Thermo Scientific Varioskan ALF 및 Varioskan LUX 멀티모드 마이크로플레이트 리더는 Quant-iT 어세이 와 호환되어 Qubit 형광측정기 및 어세이와 동일한 분석물을 정량합니다. 이에 대한 비교 정보는 RNA/DNA 정량 분석 페이지를 참조하십시오.
| |
제품 요약 | |
DNA, RNA 또는 단백질의 단일 시료에 대한 매우 정확하고 사용이 간편한 정량 | DNA, RNA 또는 단백질의 최대 8개 시료에 대한 매우 정확하고 사용이 간편한 정량 |
특징 | Qubit 4 형광측정기 | Qubit Flex 형광측정기 |
---|---|---|
시료 처리량 | 3초 내에 시료 1개 | 3초 내에 시료 1-8개 |
사용자 인터페이스 | 5.7인치 컬러 터치스크린 | 8인치 컬러 터치스크린 |
온보드 계산기 | 시약 계산기 | 시약 계산기 몰농도 계산기 정규화 계산기 |
시스템 체크 | Qubit 4 시스템 검증 어세이 키트 | Qubit Flex 시스템 검증 어세이 키트 |
형광측정기 모드 | 예 | 예 |
프로그래밍 가능한 개방형 형식 | 예, MyQubit | 아니오 |
기기 점유 공간 | 13.6 x 25 x 5.5 cm 5.4 x 10 x 2.2 in. | 18.6 x 28.2 x 10.3 cm 7.3 x 11.1 x 4.1 in. |
시료 데이터 저장 | 1,000개 시료 | 10,000개 시료 |
데이터 내보내기 |
|
|
광원 | 청색 LED(피크 약 470nm) 적색 LED(피크 약 635nm) | 청색 LED(피크 약 460–480nm) 적색 LED(피크 약 620–640nm) |
Excitation 필터 | 청색 LED(430–495nm) 적색 LED(600–645nm) | 청색 LED(456–484nm) 적색 LED(612–644nm) |
Emission 필터 | 녹색(510–580nm) 적색(665–720nm) | 녹색(513–563nm) 근적외선(671–693nm) |
21 CFR Part 11 소프트웨어 지원 | 해당 없음 | 추가 SAE 소프트웨어 옵션 |
Invitrogen Qubit 4 형광측정기는 단일 시료에서 DNA, RNA 또는 단백질의 농도를 정확하고 신속하게 측정합니다. 또한 RNA 무결성과 품질을 평가하는 데 사용할 수도 있습니다. 사용이 간편한 터치스크린 메뉴로 원하는 분석을 쉽게 선택하고 실행할 수 있으며, 결과는 몇 초 안에 표시됩니다.
Invitrogen Qubit Flex 형광측정기는 최대 8개 시료에 포함된 DNA, RNA 또는 단백질의 농도를 정확하고 신속하게 측정합니다. 단일 시료 미량 형광측정기와 비교 시, 여러 시료 처리에 Qubit Flex 시스템을 사용하면 데이터를 얻는 데 소요되는 시간을 최대 50% 단축할 수 있습니다. Qubit Flex 형광측정기는 21 CFR Part 11 규정 준수 지원을 위해 옵션인 추가 SAE 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.