Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen Qubit 4 형광측정기는 단일 시료에서 DNA, RNA 또는 단백질의 농도를 정확하고 신속하게 측정합니다. 또한 RNA 무결성과 품질을 평가하는 데 사용할 수도 있습니다. 사용이 간편한 터치스크린 메뉴로 원하는 분석을 쉽게 선택하고 실행할 수 있으며, 결과는 몇 초 안에 표시됩니다.
Qubit 4 형광측정기는 Qubit Flex 모델과 공통적인 특징을 공유합니다. 정확하고, 특이적이며, 감도가 높고, 간단하며, 빠릅니다. 희석이 매우 높은 경우에도 1µL의 시료만 있으면 됩니다. 온보드 시약 계산기를 제공하여 작업 용액을 준비하는 데 도움을 주며 광범위한 Qubit 어세이 및 애플리케이션과 함께 사용할 수 있으며, 형광측정기 모드에서 원시 형광(raw fluorescence)을 측정할 수 있습니다.
또한 Qubit 4 형광측정기의 형광측정기 모드에서 수집한 데이터는 MyQubit 어세이 설계 도구를 사용하여 맞춤형 어세이를 설계하는데 사용할 수 있습니다. 이 도구를 사용하면 몇 분 내에 Qubit 형광측정기용 새 어세이를 만들 수 있습니다. 온라인 도구에 검사 파라미터를 입력한 다음 USB 드라이브를 사용하여 Qubit 형광측정기에 .qbt 파일을 저장하고 업로드할 수 있습니다.
사전 구성된 MyQubit 어세이를 통해 콜레스테롤, 갈락토오스, 글루코오스, 글루타민산, 과산화물, 또는 수크로오스를 정량할 수 있습니다. 이러한 .qbt 파일을 컴퓨터에 다운로드한 다음 USB 드라이브를 사용하여 Qubit 4 형광측정기에 업로드할 수 있습니다. 다음은 직접 만들 수 있는 MyQubit 어세이의 예입니다.
사용이 편리한 Qubit 4 형광측정기는 빠르고 간단한 검사 절차를 사용하여 결과를 제공합니다. 대형 컬러 터치 스크린에서 다양한 옵션을 쉽게 탐색할 수 있습니다. 기기가 자동으로 계산과 설정을 수행합니다.
Qubit 4 형광측정기는 최대 1,000 시료에 대한 데이터를 저장할 수 있으며 WiFi를 통해 Thermo Fisher Connect Cloud 계정 또는 USB 드라이브나 케이블을 통해 컴퓨터로 데이터를 전송할 수 있습니다. 또한 Qubit 4에 내장된 시약 계산기는 시료와 표준물질 준비에 필요한 염료의 양과 버퍼의 양을 결정하는 데 도움이 됩니다.
시약 계산기 및 결과 그래프 필요한 시료와 표준물질의 수를 입력하면 내장된 시약 계산기가 필요한 염료와 버퍼의 양을 결정합니다. 표준 곡선을 보여주는 그래프에서 결과를 볼 수 있습니다.
속성 | 설명 |
외양 특성 | |
기기 유형 | 탁상용 형광측정기 |
기기 치수 | 13.6 x 25 x 5.5 cm 5.4 x 10 x 2.2 in. |
중량 | 743 g; 2.1 lb |
작동 전력 | 100-240 VAC, 1.0 A/1.2 A |
주파수 | 50/60 Hz |
전기 입력 | 12 VDC, 2.5 A |
설치 사이트 | 실내 사용 |
작동 온도 | 10-40° C |
작동 습도 | 20-80%(비응축) |
사용자 인터페이스 | 5.7인치 컬러 터치스크린 |
기술 사양 | |
동적 범위(Dynamic range) | 다섯 자릿수(10의 5제곱) |
처리 시간 | <5초/시료 |
광원 | 청색 LED(피크 약 470nm) 적색 LED(피크 약 635nm) |
Excitation 필터 | 청색 LED(430–495nm) 적색 LED(600–645nm) |
Emission 필터 | 녹색(510–580nm) 적색(665–720nm) |
검출기 | 광다이오드: 300–1,000nm의 측정 성능 |
보정 유형 | 2점 또는 3점 표준 |
시료 챔버 | Qubit 어세이 튜브 1개 수용 |
튜브 유형 | Qubit 어세이 튜브 |
웜엄(Warm-up) 시간 | <35초 |
시료 데이터 저장 | 1,000개 시료 |
하드웨어 | |
디스플레이 | 고해상도 컬러 디스플레이를 갖춘 5.7인치 정전식 터치스크린 |
데이터 포트 | USB 케이블 포트(미니 B형) USB 드라이브 포트(A형) |
네트워킹 기능 | USB 케이블을 사용하거나 제공된 Wi-Fi 어댑터를 사용하여 무선으로 컴퓨터로 데이터를 직접 전송할 수 있습니다. |
전원 공급 | 국가별 전원 코드가 있는 AC 어댑터 |
USB 드라이브 | 4 GB |
Qubit 4 형광측정기 | Qubit 4 형광측정기 | Qubit 4 형광측정기 | Qubit 4 형광측정기 | Qubit 4 형광측정기 |
국제 전원 어댑터 1개 | 국제 전원 어댑터 1개 | 국제 전원 어댑터 1개 | 국제 전원 어댑터 1개 | 국제 전원 어댑터 1개 |
극세사 천 | 극세사 천 | 극세사 천 | 극세사 천 | 극세사 천 |
USB 드라이브 | USB 드라이브 | USB 드라이브 | USB 드라이브 | USB 드라이브 |
WiFi 동글 | WiFi 동글 | WiFi 동글 | WiFi 동글 | WiFi 동글 |
| Qubit Assay Tubes (500 tubes) | Qubit Assay Tubes (500 tubes) | Qubit Assay Tubes (500 tubes) |
|
| Qubit dsDNA HS (high sensitivity) Assay Kit (100 assays) | Qubit dsDNA HS (high sensitivity) Assay Kit (500 assays) |
|
|
| Qubit dsDNA BR (broad range) Assay Kit (100 assays) |
|
|
|
| Qubit RNA IQ (integrity and quality) Assay Kit (75 assays) |
| Qubit RNA IQ (integrity and quality) Assay Kit (275 assays) |
|
| Qubit RNA HS (high sensitivity) Assay Kit (100 assays) |
|
|
|
| Qubit RNA BR (broad range) Assay Kit (100 assays) |
|
|
|
| Qubit Protein BR Assay Kit (100 assays) |
|
| Qubit Protein BR Assay Kit (100 assays) |
| Qubit 4 System Verification Assay Kit (50 assays) |
|
|
|
Qubit 4 형광측정기에 대한 자세한 내용은 어세이(Assays) 탭을 참조하십시오.