최대 8개 시료에 대한 빠르고 정확한 DNA, RNA, 엔도톡신 및 단백질 정량
Invitrogen Qubit Flex 형광측정기는 최대 8개 시료에 포함된 DNA, RNA, 엔도톡신 또는 단백질의 농도를 정확하고 신속하게 측정합니다. 단일 시료 미량 형광측정기와 비교 시, 여러 시료 처리에 Qubit Flex 시스템을 사용하면 데이터를 얻는 데 소요되는 시간을 최대 50% 단축할 수 있습니다.
Qubit Flex 형광측정기는 RNA 무결성 및 품질을 평가하는 데에도 사용할 수 있습니다. 사용이 간편한 터치스크린 메뉴로 원하는 분석을 쉽게 선택하고 실행할 수 있으며, 결과는 몇 초 안에 표시됩니다.
도움말: 일반적으로 한두 개의 시료만 한 번에 정량한다면 Qubit 4 형광측정기가 보다 비용 효율적인 솔루션이 될 수 있습니다.
특징
Qubit Flex 형광측정기는 Qubit 4 모델과 공통적인 특징을 공유합니다. 정확하고, 특이적이며, 감도가 높고, 간단하며, 빠릅니다. 희석이 매우 높은 경우에도 1µL의 시료만 있으면 됩니다. 온보드 시약 계산기를 제공하여 작업 용액을 준비하는 데 도움을 주며 광범위한 Qubit 어세이 및 애플리케이션과 함께 사용할 수 있으며, 형광측정기 모드에서 원시 형광(raw fluorescence)을 측정할 수 있습니다.
또한 Qubit Flex는 다음과 같은 추가 기능을 제공합니다.
신속한 처리량
데이터 획득 시간을 최대 50% 단축합니다
추가 온보드 계산기
어세이 범위, 몰농도 및 정규화 계산기는 분석을 준비하는 데 도움을 주고 다운스트림 실험을 더 빨리 시작할 수 있도록 도와드립니다.
디지털 SmartStart 3D 체험
빠르게 준비하고 실행할 수 있도록 설계된 자가 학습, 온라인 교육 및 참조 경험
21 CFR Part 11을 위한 SAE 소프트웨어
Qubit Flex는 옵션인 추가 기능으로, 21 CFR Part 11에 설명된 대로 전자 문서화에 대한 FDA 규정 요건을 지원할 수 있습니다.
신속한 처리량
Qubit Flex 형광측정기는 한 번에 최대 8개의 시료를 정량하여 처리량을 늘릴 수 있습니다. 8개 이상의 시료를 가지고 있는 경우, 추가 튜브 스트립에 시료를 로딩하고 순차적으로 처리할 수 있습니다.
그래프는 Qubit 4 또는 Flex 형광측정기와 경쟁사 기기를 사용하여 시료 준비 및 측정을 포함한 데이터를 얻기까지 소요되는 시간을 보여줍니다. Qubit Flex 형광측정기는 더 많은 수의 시료에 대해 데이터 소요 시간을 50% 이상 단축할 수 있습니다.
Qubit Flex 형광측정기는 데이터를 얻는 데 소요되는 시간을 최대 50% 단축합니다. Qubit 1X dsDNA HS 어세이 키트를 사용하여, Qubit Flex 형광측정기를 Qubit 4 형광측정기 및 다른 공급업체의 형광측정기와 비교하는 시간 연구에서 최대 96개 시료를 사용할 때 데이터를 얻는데 소요되는 시간이 최대 50%까지 줄어들었습니다.
도움말: 고처리량의 정량을 위해 형광 기능이 있는 마이크로플레이트 리더 사용을 고려해 보십시오. Thermo Scientific Fluoroskan 마이크로플레이트 형광측정기 및 Varioskan LUX 멀티모드 마이크로플레이트 리더 는 Quant-iT 어세이 호환되어 Qubit 형광측정기 및 어세이와 동일한 분석물을 정량합니다. 이에 대한 비교 정보는 RNA/DNA 정량 분석 페이지를 참조하십시오.
추가 온보드 계산기
모든 Qubit 형광측정기에는 검사하려는 시료와 표준물질의 수에 따라 작업 용액 준비 시 사용할 시약 및 버퍼의 양을 계산하는 온보드 시약 계산기가 있습니다. 이것을 시료와 표준물질의 마스터 믹스 부피를 결정하는데 사용할 수 있습니다.
Qubit Flex 형광측정기는 워크플로우를 간소화할 수 있는 3가지 추가 계산기를 제공합니다. 어세이 범위 계산기(Assay Range Calculator)는 정량에 사용되는 시료 부피를 기반으로 가장 정확한 핵심(core) 시료 농도 범위를 표시합니다. 또한 정량 시료 부피에 따라 확장된 낮은(extended low) 농도와 확장된 높은(extended high) 농도 범위가 표시됩니다.
어세이 범위 계산기
이 계산기는 Qubit 어세이를 선택할 때 이용할 수 있는 시료의 양과 농도에 대해 최고의 정확도를 제공할 수 있도록 도와드립니다.
몰농도 계산기
이 계산기를 사용하여 시료의 농도와 대략적인 염기쌍의 길이로부터 시료의 몰농도를 빠르게 계산할 수 있습니다.
정규화 계산기
이 계산기는 모든 시료를 동일한 농도, 질량 또는 몰농도와 부피로 정규화하는 데 필요한 시료와 버퍼의 양을 빠르게 결정합니다.
다운스트림 애플리케이션으로 전환을 지원하기 위해 두 개의 계산기를 사용하여 어세이 시료 데이터를 관리하고 일반적인 단위 변환 및 희석을 수행할 수 있습니다. 몰농도 계산기를 사용하면 핵산 길이 및 측정된 농도에 따라 시료의 몰농도를 계산할 수 있습니다. 정규화 계산기는 염기서열분석 분야에서 라이브러리 준비 중 시료를 정규화하기 위해 종종 사용되는 스프레드시트를 대체합니다. 각 실행에서 원하는 정규화된 질량, 농도 또는 몰농도에 도달하도록 추가할 시료와 버퍼의 양을 권장합니다.
간단한 워크플로우
사용이 편리한 Qubit Flex 형광측정기는 빠르고 간단한 어세이 절차를 사용하여 결과를 제공합니다. 대형 컬러 터치 스크린에서 다양한 옵션을 쉽게 탐색할 수 있습니다. 계산 및 설정은 기기에서 자동으로 수행됩니다. 또한 Qubit Flex에 내장된 시약 계산기는 시료와 표준물질 준비에 필요한 염료의 양과 버퍼의 양을 결정하는데 도움이 됩니다.
Qubit Flex 형광측정기 워크플로우. 시약 및 어세이 범위 계산기는 어세이를 준비하는 데 도움이 됩니다. 결과를 그래프 또는 목록으로 표시할 수 있습니다. (A) 홈 화면 여러 액션 중에서 원하는 어세이를 선택하세요. (B) 시약 계산기. 1X가 아닌 모든 어세이에 사용할 수 있는 작업 용액을 쉽게 만들 수 있습니다. (C) 어세이 범위 계산기. 요구되는 정확도를 기반으로 시료 요건을 결정합니다. (D) 결과. 선형 표준 곡선을 따라 시료 농도를 확인해보세요.
Qubit Flex 형광측정기는 최대 10,000 시료에 대한 데이터를 저장할 수 있으며 WiFi를 통해 Thermo Fisher Connect Cloud 계정 또는 USB 드라이브나 이더넷 케이블을 통해 컴퓨터로 데이터를 전송할 수 있습니다.
동영상 및 데모
21 CFR Part 11 소프트웨어
Qubit Flex 형광측정기는 21 CFR Part 11 규정 준수를 지원하는 옵션으로 보안, 감사 및 전자 서명 (SAE) 소프트웨어를 추가할 수 있습니다.
서비스 지원
Qubit Flex 형광측정기는 현장 서비스 엔지니어 설치 및 작동 적격성 검사(IQOQ) 서비스와 함께 제공될 수 있습니다. 이 서비스는 Qubit Flex가 올바르게 설치되어 있고 제조업체 사양 내에서 작동하는지 확인합니다.
기기에 대한 IQOQ 수행을 위한 방문 중에 추가 Qubit Flex SAE 소프트웨어에 대한 OQ도 완료할 수 있습니다. SAE OQ는 SAE 소프트웨어가 올바르게 설치되어 있고 기기에 연결할 수 있는지 확인합니다. 또한 SAE 소프트웨어의 올바른 기능을 확인하는 검사를 포함합니다. SAE OQ는 기기 IQOQ와 연계해서만 완료할 수 있습니다.
사양
속성
설명
외양 특성
기기 유형
탁상용 형광측정기
기기 치수(W x L x H)
18.6 x 28.2 x 10.3 cm
7.3 x 11.1 x 4.1 in.
중량
1.7 kg; 3.7 lb
작동 전력
100–240 VAC, 1.3 A/0.6 A
주파수
50/60 Hz
전기 입력
48 VDC, 1.87 A
설치 사이트
실내 사용
작동 온도
10-30° C
작동 습도
15-80%(비응축)
사용자 인터페이스
8인치 컬러 터치스크린
기술 사양
동적 범위(Dynamic range)
다섯 자릿수(10의 5제곱)
처리 시간
≤ 5초/시료
광원
청색 LED(피크 약 460–480nm)
적색 LED(피크 약 620–640nm)
Excitation 필터
청색 LED(456–484nm)
적색 LED(612–644nm)
Emission 필터
녹색(513–563nm)
근적외선(671–693nm)
검출기
광다이오드: 320–1,100nm의 측정 성능
보정 유형
2점 또는 3점 표준
시료 챔버
Qubit Flex 튜브 스트립 1개 수용
튜브 유형
Qubit Flex 튜브 스트립
준비(warm-up)시간
<35초
시료 데이터 저장
10,000개 시료
하드웨어
디스플레이
고해상도 컬러 디스플레이를 갖춘 8인치 정전식 터치스크린
데이터 포트
USB 드라이브 포트 3개(A형)
LAN 포트(RJ-45)
네트워킹 기능
이더넷 케이블을 사용하거나 제공된 Wi-Fi 어댑터를 사용하여 무선으로 LAN(RJ-45) 포트를 통해 연결
전원 공급
국가별 전원 코드가 있는 AC 어댑터
USB 드라이브
4 GB
소프트웨어
21 CFR Part 11 소프트웨어 SAE 소프트웨어
주문 정보
스타터 키트(Starter kit) 비교 가이드
Qubit Flex Fluorometer
Qubit Flex Quantitation Starter Kit
Qubit Flex NGS Starter Kit
Qubit Flex Endotoxin Detection Stater Kit
Qubit Flex 형광측정기
Qubit Flex 형광측정기
Qubit Flex 형광측정기
Qubit Flex 형광측정기
국가별 전원 어댑터 1개
국가별 전원 어댑터 1개
국가별 전원 어댑터 1개
국가별 전원 어댑터 1개
극세사 천
극세사 천
극세사 천
극세사 천
USB 드라이브 및 WiFi 동글
USB 드라이브 및 WiFi 동글
USB 드라이브 및 WiFi 동글
USB 드라이브 및 WiFi 동글
디지털 SmartStart 3D 체험
디지털 SmartStart 3D 체험
디지털 SmartStart 3D 체험
디지털 SmartStart 3D 체험
3년 보증
3년 보증
3년 보증
3년 보증
Qubit Flex Assay Tube Strips (125 strips)
Qubit Flex Assay Tube Strips (125 strips)
Qubit Flex Assay Tube Strips (120 strips)
Qubit Flex Assay Reservoirs (100 reservoirs)
Qubit Flex Assay Reservoirs (100 reservoirs)
Qubit Flex Endotoxin Detection Assay Kit (80 assays)
Qubit 1X dsDNA HS (high sensitivity) Assay Kit (100 assays)
Qubit 1X dsDNA HS (high sensitivity) Assay Kit (500 assays)
Qubit Flex System Verification Assay Kit
Qubit dsDNA BR (broad range) Assay Kit (100 assays)
Qubit RNA HS (high sensitivity) Assay Kit (100 assays)
Qubit RNA BR (broad range) Assay Kit (100 assays)
Qubit Protein Assay Kit (100 assays)
Qubit Flex System Verification Assay Kit
Q33327
Q45894
Q45893
Q32894
Qubit Flex 형광측정기에 대한 자세한 내용은 어세이(Assays) 탭을 참조하십시오.