Qubit 형광측정 정량 분석에 관한 다운로드 가능한 온라인 자료
이 섹션에 나온 설명서, 브로셔, 애플리케이션 노트, 다운로드, 데모, 동영상 및 기타 리소스를 통해 Qubit 형광측정기를 최대한 활용할 수 있습니다.
문서 및 문헌
데모 및 동영상
Qubit 4 형광측정기 3D 가상 투어
체험형 데모를 통해 Qubit 4 형광측정기의 특징 및 성능을 살펴보십시오.
Qubit Flex 3D 가상 투어
체험형 데모를 통해 Qubit Flex 형광측정기의 특징 및 성능을 살펴보십시오.
Qubit Flex SmartStart 데모
모든 Qubit Flex 형광측정기는 빠르게 준비하고 실행할 수 있도록 설계된 자기 주도식 온라인 학습 및 참조 환경에 대한 액세스를 포함합니다.
기기 등록하기
펌웨어 업데이트에 대한 알림을 받으려면 기기를 등록하십시오.
펌웨어 업데이트
Qubit 4 및 Qubit Flex 형광측정기의 최신 펌웨어를 여기서 다운로드하십시오.
21 CFR Part 11 규정 준수 지원을 위한 Qubit Flex SAE 소프트웨어 솔루션
소프트웨어 구성 요소 파일 및 일반 지침
Qubit Flex 형광측정기에서 21 CFR Part 11 규정 준수 부분을 지원하기 위해 Qubit Flex SAE 펌웨어 솔루션을 구현하려면 다음 구성 요소가 설치, 활성화되고 서로 통신해야 합니다.
21 CFR Part 11 규정 준수 지원을 위한 Qubit Flex SAE 소프트웨어 솔루션은 다음으로 구성됩니다.
  1. SAE 소프트웨어: Qubit Flex 형광측정기에 대한 보안, 감사 및 전자 서명 설정을 구성하는 데 사용됩니다. SAE 소프트웨어는 다음과 같이 구성됩니다.
    • SAE 관리자 콘솔(고정 IP 주소가 있는 서버에 설치됨)
    • Qubit Flex SAE 애플리케이션 프로필
  2. SAE 라이선스: Qubit Flex 형광측정기에서 SAE 설정을 활성화하는 데 사용됩니다.
  3. SAE 모드: SAE 관리자 콘솔에 원격으로 연결되고 SAE 라이선스 키 파일을 사용하여 활성화되는 Qubit Flex 형광측정기 펌웨어(버전 1.7.0 이상)
이러한 구성 요소에 대한 자세한 내용은 21 CFR Part 11 지원을 위한 Qubit Flex SAE 소프트웨어 솔루션을 참조하십시오.
SAE 소프트웨어
SAE 관리자 콘솔 소프트웨어와 Qubit Flex 애플리케이션 프로필을 다운로드하려면 아래에서 관련 다운로드 버튼을 클릭하십시오. 릴리스 노트는 SAE 관리자 콘솔 소프트웨어에도 사용할 수 있습니다.
중요: SAE 관리자 콘솔 소프트웨어는 기관 내의 보안, 감사 및 전자 서명 절차를 관리하는 담당자만 다운로드해야 합니다. Qubit Flex 애플리케이션 프로필도 SAE 관리자 콘솔 소프트웨어를 사용할 직원만 다운로드해야 합니다.
SAE 라이선스
Qubit Flex 기기에서 SAE 모드를 활성화하는 라이선스 키 파일을 얻으려면 Qubit Flex SAE 라이선스를 반드시 구입해야 합니다. 자세한 정보는 제품 페이지를 방문하거나 Thermo Fisher Scientific 영업 담당자에게 문의하십시오.
라이선스 키 파일 다운로드 지침은 Qubit Flex 형광측정기용 SAE 관리자 콘솔 사용자 가이드에서 찾아볼 수 있습니다.
SAE 모드
SAE 관리자 콘솔 소프트웨어를 통해 Qubit Flex 기기에서 SAE 모드를 활성화하여 21 CFR Part 11 지원이 가능합니다. 
Qubit Flex 기기에서 SAE 모드를 활성화하기 위한 추가 지침은 Qubit Flex 형광측정기용 SAE 관리자 콘솔 사용자 가이드를 참조하십시오.
서비스 지원
Qubit Flex 형광측정기는 제조업체 교육 및 인증을 받은 현장 서비스 엔지니어(FSE)가 수행하는 설치 적격성(IQ) 및 작동 적격성(OQ) 서비스를 제공합니다. 이 서비스는 Qubit Flex가 올바르게 설치되어 있고 제조업체 사양 내에서 작동하는지 확인합니다. 
기기에 대한 IQ/OQ 수행을 위한 방문 중에 Qubit Flex SAE 소프트웨어에 대한 IQ/OQ를 수행하는 추가 서비스도 완료할 수 있습니다. SAE IQ/OQ는 SAE 소프트웨어가 올바르게 설치되어 있고 기기에 연결할 수 있는지 확인합니다. 또한 SAE 소프트웨어의 올바른 기능을 확인하는 검사를 포함합니다. SAE IQ/OQ는 기기 IQ/OQ와 연계해서만 완료할 수 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Qubit 형광측정기 및 Qubit 형광 정량에 대한 질문과 답변이 여기에 나와 있습니다. 추가 질문이 있거나 추가 정보가 필요한 경우 기술 지원 부서에 문의해  주시기 바랍니다.
UV 흡광법과 비교
NanoDrop 기기는 UV 흡광도를 사용하여 DNA와 RNA 농도를 측정합니다. 흡수 기반 측정은 260nm에서 흡수하는 DNA, RNA 및 자유 뉴클레오티드 간의 구분에 한계가 있습니다.
Qubit 어세이는 형광 기반입니다. 타겟 분석물질만 정량할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 형광 기반 핵산 정량은 흡수 기반 기기보다 감도가 높은 동적 범위를 제공합니다.
Qubit 어세이와 함께 사용할 경우 Qubit 형광측정기는 낮은 농도의 시료를 정확하게 측정할 수 있는 반면, NanoDrop 분광측정기는 일반 오염물질의 존재를 검출할 수 있습니다.
UV 흡광도 판독은 DNA, RNA, 단백질, 자유 뉴클레오티드, 초과 염을 포함해 260nm에서 흡수하는 모든 것을 측정합니다. Qubit 형광도 정량은 관심 있는 분자만 측정하므로 이 수치는 A260 판독값보다 거의 항상 낮습니다.
일반적인 기술 관련 질문
Qubit 4 형광측정기는 원활한 워크플로우 탐색을 위한 크고 강력한 컬러 터치 스크린을 가지고 있으며 컴퓨터에 직접 연결된 USB 케이블을 통해 또는 효율적인 데이터 관리를 위해 Thermo Fisher Connect 클라우드 기반 네트워크에 Wi-Fi 연결을 통해 USB 드라이브에 데이터를 저장할 수 있습니다. 또한 이 기기는 자주 사용하는 어세이만 표시하고, 새로운 어세이(MyQubit 어세이 설계 도구로 만든 사용자 정의 분석 포함)을 추가하고, 영어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 독일어, 중국어 간체, 일본어 등 원하는 언어를 표시하도록 사용자 정의할 수 있습니다. 마지막으로, Qubit 4 형광측정기는 기기 성능 검사에 사용할 수 있는 전용 검증 시스템 어세이를 제공합니다.
아닙니다, 시료를 실행할 튜브 공간에서만 보정할 수 있습니다. 이 옵션을 활성화하려면 버전 1.5.0 이상으로 Qubit Flex 형광측정기 펌웨어를 업그레이드해야 할 수 있습니다.
각 어세이에 대해 새 보정을 실행하거나 이전 보정의 값을 사용할 수 있습니다. 기기를 처음 사용할 때는 매번 새 보정을 수행하십시오. 어세이, 기기, 피펫팅 정확성, 실험실 내 중요한 온도 변동에 대해 잘 알고 있으면 기기를 마지막으로 보정했던 시점의 보정 데이터를 사용하여 편안함의 수준을 결정할 수 있습니다. 새 작업 용액을 준비할 때마다 새 보정 곡선을 실행하는 것이 좋습니다.
희석된 표준물질은 시료에 동일한 작업 용액을 사용하는 경우 최대 3시간 동안 사용할 수 있습니다.
사이버 보안 법률 표준을 준수하기 위해 Qubit 4 및 Qubit Flex 형광측정기의 최신 펌웨어는 사용자가 로그인하여 기기 설정, 소프트웨어 업데이트 및 시스템 확인과 같은 특정 메뉴 옵션에 액세스해야 합니다. 사용자 프로필에 로그인하지 않은 경우 이러한 메뉴 옵션이 비활성 상태로 나타납니다.
단백질 및 핵산 정량
20–30%의 차이를 확인할 수 있습니다. 다양한 형태의 플라스미드 DNA의 경우 시료에서 플라스미드 DNA의 조성을 더 잘 나타내는 표준물질을 사용하는 것이 좋습니다.
Qubit 단백질 어세이는 매우 적은 양의 계면활성제와 호환됩니다. Qubit 단백질 어세이 키트 제품 설명서  페이지 6의 표 2, "Qubit 단백질 어세이에서 허용되는 오염물질"을 참조하십시오. Qubit 단백질 BR 어세이는 최대 5% 계면활성제가 들어 있는 시료와 호환됩니다.
장치 관련 질문
Qubit 4 및 Qubit Flex 시스템 검증 어세이 키트는 Qubit 형광측정기의 내부 구성 요소를 검사할 수 있는 빠르고 사용이 간편한 시약 기반 방법을 제공합니다.  기기 문제가 의심될 경우 시스템 확인을 수행합니다.  정기적으로 확인을 수행할 필요는 없습니다.
Qubit 4 및 Qubit Flex 형광측정기에는 두 개의 LED 광원이 있습니다. 이 광원은 5년 동안 지속될 것으로 예상됩니다.
투명하고 얇은 벽을 가진 0.5mL PCR 튜브를 Qubit 4 기기에 경우 사용하십시오. Qubit Flex 형광측정기의 경우 형광이 매우 낮은 8 x 200-µL의 얇은 벽을 가진 폴리프로필렌 튜브로 제공되는 Qubit Flex 어세이 튜브 스트립을  사용하십시오.
Qubit 3.0 및 4 맞춤형 MyQubit 어세이 생성 방법
MyQubit 기능을 통해 기존 어세이를 변경할 필요 없이 USB 드라이브를 사용하여 기기에 쉽게 업로드할 수 있는 파라미터를 사용하여 Qubit 3.0 및 4 형광측정기에 대한 새 어세이를 몇 분 안에 만들 수 있습니다. 새로운 어세이는 기존의 형광 기반 어세이의 최적화 버전이거나 완전히 새로운 버전이 될 수 있습니다.
Qubit 2.0 형광측정기에 대한 맞춤형 MyQubit 어세이를 만들려면 예전 Qubit 모델에 대한 리소스를 참조하십시오.
제 1단계: MyQubit 어세이를 위한 데이터 수집 및 상수 정의
데이터 수집. 어세이 시약을 사용하여 시료를 준비하고 Qubit 기기의 형광측정기 모드에서 판독할 수 있습니다. 형광측정기 모드에서는 청색 LED 또는 적색 LED 중에서 excitation 광원을 수동으로 선택할수 있으며, 녹색 및 근적외선 emission 채널에서 원시(raw) 형광 값을 판독합니다. 이러한 값을 사용해 새로운 어세이를 개발하기 위한 데이터를 생성할 수 있습니다.
상수 정의 MyQubit 어세이를 새로 개발하는 모든 사용자에게 형광측정기 모드 데이터를 처리하고 어세이를 위한 파라미터를 생성하기 위해 컴퓨터에서 MyQubit EZ Guide Excel 스프레드시트를 사용할 것을 권장합니다. 이 가이드를 통해 알려진 농도의 시료에서 수집된 형광측정기 모드 판독값을 입력한 다음 새 어세이를 보정하는 데 사용할 표준 곡선의 모양을 정의하는 데 사용할 수 있는 상수를 계산할 수 있습니다.
해당하는 분석물질의 농도와 함께 Qubit 형광측정기의 형광측정기 모드에서 획득한 형광 값을 입력하기만 하면 됩니다. 복사본 데이터를 스프레드시트에 입력한 후 N 및 K 파라미터를 조정하여 곡선 맞춤 알고리즘을 최적화합니다. 여기서 목표는 예에 표시된 것처럼 N 및 K를 조정하여 가능한 가장 낮은 품질 점수를 획득하는 것입니다.
제 2단계: MyQubit 어세이 설계 도구로 어세이 정의
MyQubit 어세이 설계 도구를 사용하여 새 어세이를 정의하는 MyQubit.qbt 파일을 만들 수 있습니다. 그런 다음 .qbt 파일을 업로드하여 Qubit 3.0 또는 4 형광측정기에서 실행할 수 있습니다.
MyQubit 어세이 설계 도구에서 MyQubit EZ Guide 스프레드시트에 계산된 맞춤형 어세이용 파라미터 값을 입력합니다. 값을 선택하면 필드가 표시되거나 사라질 수 있습니다. 도움말 아이콘 위에 커서를 올려 놓으면 도구에서 필드를 채우는 방법에 대한 지침이 표시됩니다.
제 3단계: Qubit 3.0 또는 4 형광측정기에 어세이 업로드
새 어세이 .qbt 파일을 업로드하려면 USB 드라이브에서 기기로 가져오거나 USB 케이블을 통해 외부 컴퓨터에서 직접 가져올 수 있습니다. Qubit 형광측정기가 새로운 어세이 업로드 프로세스를 안내합니다. 기존 어세이에 영향을 주지 않고 새 어세이를 영구적으로 업로드할 수 있습니다.
USB 드라이브에서 어세이 가져오기
1.     설치하려는 MyQubit 어세이(.qbt) 파일을 USB 드라이브의 루트(최상위) 디렉토리에 전송합니다.
USB 드라이브의 폴더에 .qbt 파일을 다운로드하지 마십시오.
2.     새로운 어세이 파일이 포함된 USB 드라이브를 Qubit 형광측정기의 USB 포트에 삽입합니다.
3.     설정 화면으로 이동하고 Import new assay(새 어세이 가져오기)를 터치합니다. 기기에서 어세이 파일을 USB 드라이브에서 검색하여 Import new assay(새 어세이 가져오기) 화면에 해당 이름을 표시합니다.
4.     아이콘을 터치하여 가져오려는 어세이를 선택합니다. (선택을 취소하려면 어세이를 다시 터치하십시오.) 가져올 어세이를 하나 이상 선택할 수 있습니다.
5.     Next(다음)을 터치합니다. Import new assay(새 어세이 가져오기) 화면에 가져올 첫 번째 어세이의 이름이 표시되고, 저장할 수 있는 대상 폴더가 나열됩니다. 각 폴더에 최대 9개까지 어세이를 저장할 수 있습니다.
6     새 어세이에 대한 대상 폴더를 선택하고 Save(저장)을 터치합니다. Verification(검증) 화면(8단계)에서 선택한 내용을 확인할 수 있습니다.
또는 New folder(새 폴더)를 터치하여 새 대상 폴더를 만듭니다(7단계).
7.     New folder(새 폴더) 화면에서 New folder(새 폴더) 텍스트 필드를 터치합니다. 나타나는 키보드에서 폴더 이름을 최대 11자까지 입력합니다. 이름은 시작 또는 끝 부분을 제외한 공백을 포함할 수 있습니다
Enter를 터치한 다음 Done(완료)를 터치하여 Import new assay(새 어세이 가져오기) 화면으로 돌아갑니다. 새 폴더가 폴더 목록에 나타납니다.
새 대상 폴더를 선택하고 Save(저장)을 터치합니다. Verification(검증) 화면에서 선택한 내용을 확인할 수 있습니다.
8.     Verification(검증) 화면에서 Done(완료)를 터치하여 가져오기를 완료합니다. 어세이를 하나만 가져오는 경우 홈 화면으로 돌아갑니다.
여러 개의 어세이를 가져오는 경우, Import new assay(새 어세이 가져오기) 화면으로 돌아가 다음 어세이를 가져올 대상 폴더를 선택할 수 있습니다.
컴퓨터에서 어세이 가져오기
USB 케이블을 사용하여 MyQubit 어세이(.qbt) 파일을 컴퓨터에서 Qubit 3.0 또는 4 형광측정기로 직접 전송할 수 있습니다.
참고: 이 절차를 진행하는 동안 USB 케이블은 Qubit 형광측정기와 컴퓨터에 모두 연결되어 있어야 합니다.
  1. 필요한 경우, MyQubit 어세이(.qbt) 파일을 컴퓨터로 다운로드합니다.
  2. USB 케이블을 사용하여 Qubit 형광측정기를 컴퓨터에 연결합니다. 컴퓨터에서 형광측정기를 외부 장치로 인식해야 합니다.
  3. 컴퓨터의 Qubit 기기 창으로 가져오려는 .qbt 파일을 복사하여 붙여 넣습니다(또는 클릭하고 끌기).
    •  참고: 다음 단계를 수행하기 전에는 Qubit 형광측정기에서 어세이를 볼 수 없습니다.
  4. Qubit 형광측정기의 Settings(설정) 화면으로 이동하고 Import new assay(새 어세이 가져오기)를 터치합니다. Import new assay(새 어세이 가져오기) 화면에서 컴퓨터에 있는 어세이 이름을 확인할 수 있습니다.
  5. 위의 USB 드라이브에서 어세이 가져오기에 설명된 가져오기 절차의 4단계 – 8단계를 따릅니다.
제 4단계: 어세이 실행
업로드하면 새로운 MyQubit 어세이를 사용할 준비가 됩니다. 기기 기능 및 어세이 워크플로우에 대한 자세한 설명은 Qubit 4 제품 설명서를 참조하십시오.
Windows™ 컴퓨터에 연결(Qubit 3.0 또는 4)
Qubit 3.0 또는 4 형광측정기를 Windows™ 운영 체제를 실행하는 컴퓨터에 연결하려면 드라이버를 설치해야 합니다. 아래에서 드라이버와 설치 지침을 모두 다운로드하십시오.
인용 문헌
2022
  • Khan SA, Gudeta DD, Chon J, et al. Whole-genome sequences of nine hospital-associated methicillin-susceptible Staphylococcus aureus strains." Microbiol Resour Announc. 2022; 11: e0118521. PubMed
  • Lopez D, Roberts J, Bourgeois M, et al. Infection clusters can elevate risk of diagnostic target failure for detection of SARS-CoV-2. PLoS one 2022; 17: e0264008. PubMed
2021
  • Kaspar JR. Complete genome sequence of Streptococcus oralis 34." Microbiol Resour Announc. 2021; 10: e00760–21. PubMed
  • Ng DL, Granados AC, Santos YA, et al. A diagnostic host response biosignature for COVID-19 from RNA profiling of nasal swabs and blood. Sci adv. 2021; 7: eabe5984. PubMed
  • Redila CD, Prakash V, Nouri S. Metagenomics analysis of the wheat virome identifies novel plant and fungal-associated viral sequences. Viruses. 2021; 13, 2457. PubMed
2020
  • Li J, Zhao S, Lee M, et al. Reliable tumor detection by whole-genome methylation sequencing of cell-free DNA in cerebrospinal fluid of pediatric medulloblastoma. Sci Adv. 2020; 6: eabb5427. PubMed
  • Lu R, Zhao X, Li J. Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. Lancet. 2020; 395: 565–574. PubMed
  • Mondelo-Macía P, Rodríguez-López C, Valiña L, et al. Detection of MET alterations using cell free DNA and circulating tumor cells from cancer patients. Cells. 2020; 9: 522. PubMed
  • Wright K, de Silva K, Purdie AC, Plain KM. Comparison of methods for miRNA isolation and quantification from ovine plasma." Sci Rep. 2020; 10: 825. PubMed
2019
  • Hosein AN, Huang H, Wang Z, et al. Cellular heterogeneity during mouse pancreatic ductal adenocarcinoma progression at single-cell resolution." JCI Insight. 2019; 5: e129212. PubMed
  • Krasnenko AY, Stetsenko IF, Klimchuk OI, et al. Ultra-low coverage sequencing as the most accurate library quantification. SpringerLink
2018
  • Zingg D, Debbache J, Peña-Hernández R, et al. EZH2-mediated primary cilium deconstruction drives metastatic melanoma formation." Cancer cell. 2018; 9: 69–84. PubMed
  • Ponti G, Maccaferri M, Manfredini M, et al. The value of fluorimetry (Qubit) and spectrophotometry (NanoDrop) in the quantification of cell-free DNA (cfDNA) in malignant melanoma and prostate cancer patients. Clin Chim Acta. 2018; 479: 14–19. PubMed
추가 참조 문헌
  • Garcia-Elias A, Alloza L, Puigdecanet E, et al. Defining quantification methods and optimizing protocols for microarray hybridization of circulating microRNAs. Sci Rep. 2017; 7: 7725. PubMed
  • Kumar D, Panigrahi MK, Suryavanshi M, Mehta A, Saikia KK. Quantification of DNA extracted from formalin fixed paraffin-embeded tissue comparison of three techniques: Effect on PCR efficiency." J Clin Diag Res. 2016; 10: BC01­–BC03. PubMed
  • Mardis E, McCombie WR. Library quantification: fluorometric quantitation of double-stranded or single-stranded DNA samples using the qubit system. Cold Spring Harb Protoc. 2017; 2017: pdb-prot094730. PubMed
교육용 리소스
Qubit 형광 정량 분석을 위한 교육 리소스에는 핵산 및 단백질 정량 및 분석에 대한 온라인 자료가 포함됩니다.
핵산 정량 분석 정보 및 지원
Qubit 형광측정 DNA 및 RNA 정량과 관련된 배경 및 지원 자료를 위한 이 무료 리소스를 확인해 보십시오.
단백질 생물학 학습 센터
단백질 분석 방법 및 기술에 대한 무료 소개에는 문헌, 동영상, 학습 가이드 및 단백질 및 연구 방법에 대한 더 많은 리소스가 포함되어 있습니다.  단백질 분석 방법의 개요는  좋은 시작점이 될 수 있습니다.
이전 Qubit 모델에 대한 리소스
구형 Qubit 형광측정기를 최대한 활용할 수 있도록 도와주는 설명서, 브로셔, 애플리케이션 노트, 다운로드, 데모, 동영상 및 기타 리소스를 확인해보십시오.