업스트림 프로세스, 다운스트림 애플리케이션 및 대체 정량 분석 방법
핵산과 단백질의 정량은 일반적으로 원하는 분석물을 추출하고 정량하여 다운스트림 애플리케이션으로 투입하는 과정을 포함하는 워크플로우에 적합합니다. 이 섹션에서는 선택된 업스트림 추출 및 분리 도구, 대체 정량 방법 및 일반적인 다운스트림 애플리케이션에 대한 링크를 제공합니다.
Qubit 관련 제품 및 방법
업스트림 프로세스
대체 정량 방법
다운스트림 애플리케이션
*Ion Torrent Genexus 시스템은 24시간의 짧은 시간 안에 NGS 검사 결과를 제공하는 빠르고 간편한 자동화된 종합적인 차세대 염기서열분석 워크플로우를 제공합니다. Genexus 시스템은 핵산 정량을 위한 Qubit 기술이 통합되어 있으므로 별도의 Qubit 형광측정기가 필요하지 않습니다.
핵산 정량 방법 및 기기
UV 흡광법 및 NanoDrop 분광광도계
형광법은 핵산 정량에서 높은 감도와 선택성을 나타내지만, UV 흡광도 방법은 추가 시약 없이 많은 응용 분야에서 정확한 결과를 제공합니다. 자외선-가시광선(UV-Vis) 분광광도법은 또한 시료의 불순물 검출 시 뛰어난 성능을 제공하므로 많은 실험실에서 이 두 기술을 서로 다른 목적으로 사용합니다.
RNA/DNA 정량 분석 페이지에서 두 가지 정량 분석 방법과 NanoDrop 분광광도계와 같은 UV-Vis 옵션 및 Multiskan SkyHigh와 Varioskan LUX 분광학적 플레이트 리더를 비교할 수 있습니다.
형광 마이크로플레이트 리더
고효율 정량을 위해 형광 기능이 있는 마이크로플레이트 리더 사용을 고려해 보십시오. Varioskan ALFVarioskan LUX 멀티모드 마이크로플레이트 리더는 Quant-iT 어세이와 호환되어 Qubit 형광측정기 및 어세이와 동일한 분석물을 정량합니다. 각 Varioskan 모델(사진)은 형광측정 어세이 및 분광측정 어세이를 모두 수행할 수 있습니다.
마이크로플레이트 리더 기기 모델 페이지에서 이러한 고처리량 기기를 비교하고 확인해 보십시오.
Quant-iT 어세이
고처리량 형광측정 정량을 위해서,  Varioskan ALF 또는 Varioskan LUX 형광측정 플레이트 리더에서 Quant-iT 어세이를 사용하는 것을 권장합니다. 이 어세이는 Qubit 형광측정기 및 Qubit 어세이와 동일한 방식으로 동일한 분석물을 정량하지만 대량 검사를 위해 설계되었습니다.
다른 처리량별 권장되는 어세이
시료 수
권장사항
1–20
Qubit 형광측정기와 함께 사용할 수 있는 Qubit 어세이 키트
20–2,000
마이크로플레이트 리더*와 함께 사용할 수 있는 Quant-iT™ 어세이 키트 및 시약
>2,000
Quant-iT™ 벌크 시약 및 키트
Quant-iT 어세이 및 시약은 dsDNA, RNA, microRNA 및 단백질을 정량하기 위해 이용가능합니다. Qubit 어세이와 유사하며 유사한 범위(dsDNA HS 및 BR 등) 및 형태(1X dsDNA 등)를 커버합니다.