Search Thermo Fisher Scientific
FTIR 분광분석법 특징
Thermo Scientific Nicolet 분광분석기 제품군은 품질 관리, 분석 서비스 또는 고배율의 광학 기기를 사용하는 연구에 탁월한 수준의 유연성,성능 및 신뢰성을 제공합니다.
설치 공간이 작고 사용하기 쉬운 Thermo Scientific Nicolet Summit FTIR 분광분석기에서 구성 변경이 쉽고 유연한 기능의 Thermo Scientific Nicolet iS50 FTIR 분광분석기에 이르기까지 광범위한 솔루션을 제공합니다. 각 제품은 동급 최고의 성능을 갖추고 있으며 이를 통해 미지의 물질을 식별하고 새로운 구조를 발견하거나 정량적 통찰력을 제공해드립니다. FTIR 현미경과 결합하여 사용할 경우 10미크론 단위 이하로 분석이 가능하며 미세 플라스틱 및 오염 물질 분석 분야에 사용할 수 있습니다.
오랜 기간 업계의 선두 역할을 해 온 Thermo Scientific OMNIC 소프트웨어에서 최신 설계된 64비트 데이터베이스 기반 OMNIC Paradigm 소프트웨어 패키지에 이르기까지 혁신적이고 활용성이 뛰어난 소프트웨어를 제공합니다. 두 제품 모두 기기 제어 기능 및 진단 도구를 제공하며, 베이스라인 수정과 같은 간단한 기능에서부터 다중 성분 검색과 같은 고급 기능에 이르기까지 다양한 분석 도구를 포함하고 있습니다. OMNIC Paradigm은 또한 워크플로우를 구축할 수 있는 뛰어난 기능의 도구를 제공하여 SOP를 신속하고 효율적으로 인코딩할 수 있습니다.
Thermo Fisher Scientific의 모든 팀은 분석에 필요한 도구 개발을 지원하는 파트너 역할을 제공합니다. 당사는 산업계, 학계 및 중소기업과의 협력을 통해 핵심 소프트웨어에 추가되는 새로운 기능에서부터 복잡한 다단계 연구를 위해 필요한 워크플로우 개발에 이르기까지 업무 수행에 필요한 많은 도구를 확보하고 있습니다.
당사의 Nicolet 분광분석기는 신뢰성 부문에서 언제나 업계 선두를 유지했습니다. 이제는 세계적 수준의 서비스 증대를 통해 공장에 직접 영향을 미치는 “미래 예측” 정보를 제공하는 검증 도구로 강화되고 있습니다(승인된 경우). 또한 기기 검증을 위한 소프트웨어와 하드웨어를 갖추고 있어 신약 발견 또는 법의학 수사에 사용되는 데이터의 신뢰성을 보장하고, 이를 안전하게 보호하며 내 외부 이해 관계자에게 데이터의 가치를 증명할 수 있도록 지원합니다. 전 세계 서비스 팀에서는 기술 및 적용 분야에서 뛰어난 수준을 유지하며 신속한 대응과 교육 훈련을 비롯한 다양한 서비스를 제공합니다.
당사는 다양한 샘플링 기법과 상호 작용하여 저농도의 기체상 작업에서부터 지표각 기술을 사용한 초박막 분석에 이르기까지 거의 모든 분석 문제에 대한 솔루션을 제공합니다. 시료 컴파트먼트(compartment)를 통해 TGA-IR(deformulation용) 또는 GC-IR(실리콘 웨이퍼 및 디스크용)과 같은 복합 기법을 비롯한 다양한 옵션을 사용할 수 있습니다.
성공적인 실험실 작업의 핵심인 속도, 정확성 및 신뢰성을 비롯한 모든 것을 제공하는 당사의 솔루션을 통해 확신을 가질 수 있습니다. 법의학, 제약, 폴리머, 산업용 가스, 일반 분석 또는 품질 관리 실험실 등 그 어떤 분야에서든 필요한 도구를 제공합니다. 교직 종사자 및 학계 전문가들은 단순하면서도 유연한 교육 시스템을 찾을 수 있으며, 연구원들은 거시적 관점에서 미시적 관점에 이르기까지 필요로 하는 모든 도구를 찾을 수 있습니다.