Search Thermo Fisher Scientific
FTIR 스펙트럼은 고체, 액체, 기체의 조성을 보여줍니다. 가장 일반적인 용도는 미지의 물질을 식별하고, 입고 또는 출고하는 제조 물질을 확인하는 것입니다. 대부분의 경우 물질마다 특성이 다르므로 유사한 물질 간에 미세한 구별이 가능합니다. FTIR의 빠른 측정 속도는 스크리닝 용도에 특히 유용한 한편 높은 감도로 최신 연구 분야를 강화하고 있습니다.
FTIR 응용 분야의 전체 범위는 아주 넓습니다. 보다 일반적인 응용 분야 중 일부는 입고/출고 물질에 대한 품질 검증, 열중량 적외선(TGA-IR) 또는 기체 크로마토그래피 적외선(GC-IR) 분석을 통한 폴리머, 고무 및 기타 물질의 분해, 오염 물질 식별을 위한 소량 물질의 미세시료분석, 박막 및 코팅 분석, 자동차 또는 연통형 배출 모니터링 및 실패 분석 등입니다.
미술품 및 기타 유물을 보존하려면 이전에 보존 노력에 대한 영향을 포함하여 관련 물질의 조성에 대한 철저한 이해가 필요합니다(예술품을 보호하기 위해 몇몇 코팅이 사용되는 경우가 많음). Thermo Scientific Nicolet Summit FTIR 분광분석기는 특히 섬유와 염료의 식별에 있어 비파괴적 특성과 특이성을 가지고 있기 때문에 고고학 현장에서 통상적으로 사용됩니다. 당사의 현미경 검사와 시료 전처리에 대한 전문 지식을 통해 분석가들은 폼페이의 프레스코 벽화와 베니스의 Tintoretto 그림 등에서 조성을 잘 알아낼 수 있었습니다.
직관적인 Nicolet Summit FTIR 분광분석기 또는 기타 Nicolet 시리즈 FTIR 분광분석기 및 학습 계획을 통해 다양한 유기 작용기 식별부터 고분해능 기체상 스펙트럼의 모든 피크 이해에 이르기까지 모든 것을 보여줄 수 있습니다. 교육 현장의 한정된 분광분석기로 인해 대기 시간이 늘어나는 것을 방지하기 위해, 학생들은 혼잡한 교육 실험실에서 시료를 빠르게 측정한 다음 Thermo Scientific OMNIC Anywhere 클라우드 기반 애플리케이션을 사용하여 원격으로 데이터를 분석할 수 있습니다.
FTIR 분석을 사용하여 리튬 배터리 대체품(예: Li–S, Li–O2, Na-ion) 및 전해질 배합, 또는 촉매 시스템을 최적화하는 데 도움이 될 수 있도록 연구 또는 품질 관리를 수행합니다. 제품 품질을 검사하고 이해관계자의 사양이 충족되었음을 확인할 수 있는 화학물질 정보를 수집할 수 있습니다. 비파괴 특성을 가진 FTIR 분광법은 배터리 수명과 안전에 영향을 줄 수 있는 변화를 신속하게 파악할 수 있는 이상적인 기술입니다.
올바른 액세서리를 사용하여 동적 전기화학 연구를 수행할 수 있으며 작동한 조건(실시간 작동) 하에서 시스템을 작동하고, 온도 및 대기를 포함하여 제어된 환경 조건에서 촉매를 검사하고, 에너지 저장 셀의 다양한 영역에서의 거동을 검사하거나, 과열/과전압 또는 기계적 손상 시 발생하는 가스 배출을 분석할 수 있습니다.
일상 용품과 제조 공정에 플라스틱을 사용한 결과로서 서서히 분해되는 물질이 우리의 환경과 먹이사슬에 유입되고 있습니다. 플라스틱은 매우 작은 입자(직경 <5mm)로 분해되기 때문에 인간, 동물 및 생태계 건강에 미치는 영향에 대한 연구가 필요합니다. FTIR 분광법은 공기 질 모니터링, 수질 검사, 토양 분석에 사용되며, 늘어나는 오염 수준으로 인한 환경 및 보건 문제를 해결하기 위해 전 세계적으로 이 분야의 연구자들에게 강력한 도구로 입증되었습니다.
FTIR 분석을 사용하여 미세 플라스틱 테스트를 간소화하고 연구 속도를 향상시킬 수 있습니다. 당사는 시료 수집(파일러), 물질 라이브러리, 자동 분석 및 이해 관계자를 위한 광범위한 보고용 도구를 제공합니다.
필요에 따라 입자 식별을 위한 FTIR 라이브러리, 수성 시료 여과를 위한 시료 수집 도구, Thermo Scientific Nicolet iN10 적외선 현미경의 이미징을 통한 고속 데이터 수집, Thermo Scientific Nicolet RaptIR FTIR 현미경을 통한 신속한 데이터 수집 및 광범위한 보고 기능을 제공합니다.
미세 플라스틱 분석을 위한 혁신적인 솔루션 eBook
이 eBook에서는 미세 플라스틱 오염에 대해 자세히 살펴보고 혁신적인 진동 미세분광 기술이 해당 연구 분야에 미치는 영향에 대해 설명합니다.
식품 및 사료 산업 기업들은 고객의 사양을 충족하는 제품을 만드는 한편 플랜트의 생산량과 수익성을 높이는 데 대한 압력이 증가하고 있습니다.
식품 제조사는 적외선 감쇠전반사(ATR) 기법을 사용하여 제조된 식품의 트랜스 지방 함량을 빠르게 측정할 수 있습니다. 이 분석은 식품 라벨링 요건을 준수하고 건강한 식습관을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다.
모든 법의독성학 실험실이 똑같이 구성되는 것은 아닙니다. 당사는 알려진 화합물을 스크리닝하고 확인하거나, 미지의 물질을 식별하거나, 첨단 법의학 연구에서 현재와 미래의 요구 사항을 충족시킬 수 있는 솔루션을 제공합니다.
압수된 물질을 완벽하고 확실하게 식별하고 마약에서 페인트 칩에 이르기까지 증거를 추적합니다. 단일 시스템에서 FTIR과 Raman을 결합하여 두 가지 SWGDRUG/SWNAT Class A 기기 방법을 제공하여 물리적 증거를 확실히 식별할 수 있습니다. 다이아몬드 ATR 모듈 및 스펙트럼 검색 라이브러리와 함께 배포된 Thermo Scientific Nicolet iS50 FTIR 분광분석기를 사용하여 물질을 신속하게 식별할 수 있습니다. GC-IR로 불법 약물 이성질체를 구별하고 Thermo Scientific OMNIC Specta 소프트웨어를 사용한 다중 성분 검색으로 복합 혼합물을 분석할 수 있습니다.
증권 관련 사기에서부터 살인 조사까지 세간의 주목을 받는 법정 사건들은 종종 의심 문서에 그 방향이 결정되는 경우가 많아 잉크 또는 참조 데이터베이스 간의 비교가 필요합니다. 위조 지폐 검사도 잉크와 종이 검사에 의존합니다. 소송을 걸고 사건을 증명하는 데 있어 속도와 정확성은 필수적입니다.
대부분의 물질 분석은 종합적인 판단을 위해 다차원적인 분석을 요구합니다. FTIR 현미경과 FTIR 분광분석기를 함께 사용하면 페인트, 유리, 섬유 및 테이프와 같은 물질을 식별할 수 있습니다.
법의학 및 미량 물질 분석에서의 FTIR 및 Raman 분광법 on-demand 웨비나
FTIR 분광법을 사용하여 배기가스 및 대기 모니터링과 같은 다양한 시료에 대한 가스 분석을 수행할 수 있습니다. 생명과학 연구를 수행하거나, 배기 가스를 분석하거나, 반도체 제조를 위한 가스의 순도를 확인해야 하는 경우, FTIR 분광법은 연구 가속화 및 비즈니스 경쟁력 유지에 필요한 통찰력을 제공합니다. FTIR 분광법은 특정 광 파장에 대한 분자 흡수 및 투과 반응을 나타내는 가스 시료의 스펙트럼을 생성하여 시료의 분자 “지문”을 생성합니다. 따라서 이 기법은 다음과 같은 응용 분야에 유용하게 사용할 수 있습니다.
에어백
에어백 방법은 에어백 팽창 중에 방출되는 유출 물질을 분석합니다. 검출 한계는 상온 DTGS 검출기의 수집 시간을 2분으로 가정합니다.
대기
에틸렌 옥사이드와 같은 까다로운 화합물을 측정하려면 양성 간섭에 대한 잘못된 경보를 방지하고 환경 보호국(EPA) 및 미국 산업안전보건청(OSHA)과 같은 규제 기관의 표준을 충족하는 기술이 필요합니다. 대기 모니터링을 성공적으로 수행하려면 물, 용매, 탄화수소와 같은 고농도 간섭이 있는 경우에도 대상 화합물을 단 자릿수 ppb로 판별할 수 있어야 합니다.
조종사용 산소
조종사용 산소(ABO, Aviator’s Breathing Oxygen) 방법은 미 공군 군사 표준 1564A에 따라 ABO 가스의 불순물을 검출하도록 설계되었습니다. 이 방법은 10m 가스 셀과 함께 사용됩니다. 검출 한계는 상온 DTGS 검출기의 수집 시간을 2분으로 가정합니다.
벌크 가스 인증
반도체, 의료, 식음료 및 에너지에 사용되는 N₂, O₂, H₂, Ar, Kr 및 CO₂의 미량 오염물질을 측정합니다. FTIR은 StarBoost™ 등의 첨단 기술을 사용하여 특정 반도체 응용 분야에서 단자릿수 ppt 및 두자릿수 ppt에 이르기까지 광범위한 오염 물질을 동시에 측정할 수 있습니다. 또한 시스템 수준 제품은 손쉽게 자동화되어 다중 채널 샘플링 및 공장 보고 기능을 제공합니다.
압축 흡입 공기
CBA(Compressed Breathing Air) 방법은 CBA의 불순물을 분석합니다. 이 방법은 10m 가스 셀과 함께 사용됩니다. 검출 한계는 상온 DTGS 검출기의 수집 시간을 2분으로 가정합니다.
엔진의 배기가스 배출
Raw exhaust 방법은 스파크 점화 또는 디젤 엔진에서 엔진 배기 가스 배출을 측정하는 방법입니다. 이러한 방법은 배기 가스에서 희석하지 않고 발견되는 농도 범위를 다루며, 촉매 변환기 전이나 후에 채취한 가스 시료를 포함합니다. 가솔린 방식과 디젤 방식은 여러 구성 요소의 농도 범위에 차이가 있는데 이는 디젤 배기 방식의 과잉 공기로 인해 스파크 점화 엔진 배기 시스템과 다르기 때문입니다. FTIR은 NO, NO₂, N₂O 및 NH₃를 포함한 선택적 촉매 환원(SCR) 화합물을 연구하는 탁월한 기법입니다. 이 방법은 Thermo Scientific 2m 가스 셀 및 액체 질소 냉각 MCT-A 검출기로 구성됩니다. 검출 한계는 3초의 시료 시간을 기준으로 합니다.
소방 과학
소방 과학 방법은 EN 45545-2 철도 매연 독성 표준에 따라 정의된 가스를 포함하여 건축 자재의 연소 중에 발생하는 유독 가스를 분석하도록 구성되어 있습니다. 이 방법은 원추형 열량계, 매연함 또는 연소 실험의 대기 샘플링과 함께 사용할 수 있습니다. FTIR은 대부분의 소방 과학 응용은 가열식 2미터 경로 길이 셀로 구성되며, 희석된 시료의 경우 더 긴 경로인 10미터 셀을 사용할 수 있습니다. 검출 한계는 액체 질소 냉각 MCT-A 검출기를 사용한 3초 시료 시간을 기준으로 합니다.
산업 공정
광범위한 공정내 모니터링 애플리케이션에 이상적인 FTIR은 반도체 산업, 화학 제품 제조, 공기 분리 분야에서 자동화된 최종 제품의 품질 보증을 제공합니다. FTIR은 보정이 필요하지 않은 광학 기술이므로 별도의 개입 없이 몇 개월 이상 작동할 수 있습니다. 따라서 운영 비용을 대폭 절감할 수 있으며 생산 시설 또는 원격지에 적합합니다.
재생 에너지
FTIR은 우드칩의 열분해나 쓰레기 또는 오물의 혐기성 소화 등 신재생 에너지 개발에 의해 생성되는 가스를 분석하는 우수한 기술입니다. 합성 연료 및 바이오가스는 생성 과정에서 메탄 및 기타 잠재적 유해 가스와 같은 환경 가스를 배출합니다. 또한 연소실 또는 압축기에도 유해한 영향을 미칩니다. 연료 전지에 사용되는 수소 가스에는 FTIR을 사용하여 검출할 수 있는 오염물질이 포함되지 않아야 합니다. FTIR 분광법은 수소, 합성연료 및 바이오가스 성분을 분석하는 강력한 기능을 제공하여 연구자들이 가스 생성 및 수집 기법을 최적화할 수 있도록 지원합니다.
특수 가스
높은 정확도와 안정적인 보정이 필요한 가스 응용 분야에서는 FTIR의 장점을 활용할 수 있습니다. FTIR 가스 분석은 특수 가스 제조, 반도체 순도 검사 및 O₂ 또는 호흡 공기 내 오염 물질을 확인하는 데 사용할 수 있습니다.
소스 방출
Thermo Fisher Scientific은 화학 제조, 의료용 살균, 소스 테스트, 반도체 제조, 가스 터빈, 시멘트 제조 및 자동차 생산 분야에서 소스 배출을 분석하는 데 가장 강력한 하드웨어 및 소프트웨어 도구를 제공합니다. 고객이 소규모 소스 테스트 비즈니스를 운영하고 있든, 공장 테스트 메서드를 전 세계적으로 구현하고자 하든 관계없이, 당사에는 고객의 요구 사항을 충족할 수 있는 FTIR 솔루션이 있습니다. 애플리케이션에 대한 깊은 지식을 바탕으로 고객이 첫날부터 바로 실행할 수 있는 실제 솔루션을 제공합니다. 여기에는 설치, QA/QC, 규제 요건, 데이터 검증에 대한 지원이 포함됩니다.
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
에어 백 |
|
|
|
|
|
|
|
대기(EH&S) |
|
|
|
|
|
|
|
조종사용 산소 |
|
|
|
|
|
|
|
압축 흡입 공기 |
|
|
|
|
|
|
|
배기가스 배출 |
|
|
|
|
|
|
|
소방 과학 |
|
|
|
|
|
|
|
벌크 가스 모니터링 |
|
|
|
|
|
|
|
산업 공정 |
|
|
|
|
|
|
|
재생 에너지 |
|
|
|
|
|
|
|
특수 가스 |
|
|
|
|
|
|
|
소스 방출 |
|
|
|
|
|
|
|
FTIR 분광분석기를 사용하여 여러 등급의 옥(jade)을 확실하게 식별하거나 미네랄 시료의 성분을 밝혀보십시오. Gemological Institute of America(GIA)에서 처리된 원석과 처리되지 않은 원석 식별에 FTIR 분광법을 사용하는 방법을 알아보십시오.
최근 10년간 생명과학 연구와 바이오 제형 분야는 놀라운 성장을 보이고 있습니다. FTIR 분광법을 사용하면 단백질, 지질, 조직, 세포 및 다양한 세포 추출물과 같은 생물학적 시료를 쉽게 분석할 수 있습니다. 단백질 구조 규명, 단백질 안정성, 단백질간 상호작용, 지질 변형, 조직 이미징, 식물 추출물 분석 등 다양한 유형을 분석하는 데 여러 가지 Nicolet FTIR 분광분석기와 현미경 모델을 사용할 수 있습니다. 언급된 각 분석법은 서로 다른 감도와 물리화학적 내구성 및 처리량 요건을 가질 수 있습니다. 당사는 모든 실험실의 현재 및 향후 요구 사항에 따라 맞춤형 제품 서비스를 제공합니다.
물질의 화학적 조성 및 특성을 이해하는 것은 많은 분석 프로세스에서 중요하게 여기는 첫 번째 단계입니다. 자동차에서 마이크로전자공학 응용 분야에 이르기까지 당사의 FTIR 분석기는 사용 중인 재료를 더 잘 이해할 수 있도록 도와줍니다.
예를 들어, 새로운 물질의 특성 분석, CO 농도 및 박막 두께 및 농도와 같은 반도체 물질의 다양한 특성 측정, 리튬 이온 배터리와 같은 에너지 저장 솔루션 조사, 원적외선에서 가시광선 범위까지 물질을 측정하기 위한 자동화 활용, 경화, 산화 및 분해로 인한 물질의 변화 측정, 밀리초에서 나노초까지의 시간 단위의 변화를 빠르게 측정, 바이오 합성 물질의 특성 분석, 반도체 레이저 및 기타 고급 광소자의 방출량 측정, 첨단 폴리머 물질의 특성 연구 등의 단계를 포함합니다.
소비자 및 기업의 평판을 보호하기 위해 적절한 성분과 순도를 유지하는 것은 보건 의료 제품의 개발 및 생산에 있어 매우 중요합니다. Nicolet 분광분석기 제품군은 연구 실험실, 앳라인 생산 및 적재 도크에서 사용할 수 있도록 설계되어 중요한 의사 결정을 빠르고 자신 있게 내리는 데 필요한 정보를 제공합니다.
당사의 분광분석기를 사용하면 원료 식별, 다형체 구별 및 특이성, 속도 및 신뢰성을 가진 제품을 분석할 수 있습니다. 당사의 분광분석기는 데이터 무결성 및 필수 검증 프로토콜을 지원하는 소프트웨어 도구와 최소한의 재검증 요구 사항을 갖추고 있으며, 24시간 365일 연중 무휴로 작동할 수 있도록 설계된 하드웨어 모듈을 통해 작업을 수행하는 동안 약전 규제 요건을 준수할 수 있도록 지원합니다. 간단한 작업상의 Nicolet Summit FTIR 분광분석기 및 Thermo Scientific Nicolet iS20 FTIR 분광분석기 시스템부터 완전 구성 가능한Thermo Scientific Nicolet iS50 FTIR 분광분석기에 이르기까지 고객의 요구에 맞게 도구를 조정할 수 있습니다.
새로운 재료 개발에서 제품 실패의 근본 원인 분석에 이르기까지 폴리머 및 화학 시스템의 조성을 특성 분석할 수 있습니다. 고급 기능을 사용하여 새로운 물질을 설계할 때 어떤 화학적 특성을 제어해야 하는지 파악하십시오. 첨가제 배합의 변화, 다층 폴리머 복합 재료의 분해, 약화된 포장제, 처리 경화 시간이 폴리머 사양에 미치는 효과를 파악하십시오.
석유 화학 및 화학 실험실에서는 원유, 천연 가스, 나프타에서 광범위한 화학 물질 또는 폴리머에 이르기까지 엄격한 표준 테스트 방법에 따라 복잡한 분석을 수행하고 있습니다. 당사의 분석 기기 및 소프트웨어 제품을 사용하면 복합 플라스틱, 혼합물, 충전재, 페인트, 고무, 코팅, 수지 및 접착제의 빠르고 확실한 식별, 다중 분광 기법 및 스펙트럼 식별 도구를 통한 물질 결함 식별, OMNIC Specta 다중 성분 검색 기능을 활용한 복합 혼합물 분석 등을 통해 분석을 간소화하고 공장 생산량을 최적화할 수 있습니다.
연구 응용 분야에는 다양한 옵션과 유연성이 필요합니다. 당사는 전문적인 실험 설계를 가능하게 하고 스펙트럼(가시광선 범위에서 원적외선 범위까지) 및 시간(밀리초에서 나노초의 데이터 수집) 모두에서 광범위한 작업을 제공합니다. Nicolet iS50 FTIR 분광분석기는 화학 반응 모니터링, 반도체 레이저 및 기타 광전자 장치의 방출량 측정, 리튬 이온 배터리와 같은 에너지 저장 솔루션 조사 및 기타 연구 응용 분야를 포함하여 초박막 필름을 특성화하거나 진공 챔버를 통과하는 빔의 방향을 설정하거나 화학 결합의 동적 변화를 분석하는 데 사용할 수 있습니다.
FTIR은 실리콘 및 기타 전자 부품 분석에 매우 적합합니다. 당사의 도구는 탄소 또는 산소 함량, 에피택셜 코팅 두께 등에 대한 웨이퍼를 분석할 수 있습니다. 특수 설계를 통해 다양한 데이터 수집 패턴이 활성화된 생산 웨이퍼 또는 더 작은 디스크를 처리할 수 있습니다. 당사의 반도체 연구 도구에는 최대 직경 300mm의 웨이퍼를 분석하는 기능, 다양한 분석 패턴, C, O 및 EPI 분석 방법(정량 도구), 퍼지된 액세서리를 사용한 6인치 디스크 분석, FTIR을 통한 반도체 분야의 광범위한 적용 등이 포함됩니다.