Nicolet iN10 적외선 현미경 개요
Thermo Scientific Nicolet iN10 적외선 현미경으로 적외선 미세분석 워크플로우를 간소화할 수 있습니다. FTIR 분광분석기의 단순함과 미크론 단위까지 측정할 수 있는 정밀함을 갖도록 설계되었으며, 현대적이고 생산적이며 경제적인 적외선 미세 시료 분석 솔루션입니다. Nicolet iN10 적외선 현미경은 오늘날의 분석 실험실에서 요구되는 높은 신뢰도의 솔루션을 제공합니다. 
직관적이고 혁신적인 광학 설계와 기기 작동에 대한 새로운 접근법을 결합한 Nicolet iN10 적외선 현미경을 사용하여 모든 기술 수준의 사용자가 쉽고 자신있게 미세 분석 기능을 수행할 수 있도록 지원합니다.
Nicolet iN10 적외선 현미경 특징
Nicolet iN10 적외선 현미경의 소형 설치 공간과 통합 설계를 통해 실험실 공간과 예산을 절약할 수 있으며 외부 분광분석기를 사용할 필요가 없습니다. 실온 검출기를 사용하면 최소 50미크론 이하의 시료까지 액체 질소가 필요하지 않습니다. 프로그래밍 가능한 시료 좌표를 사용하여 반복 작업에 필요한 시간을 단축하여 결과를 더 빠르게 얻을 수 있습니다. 컴퓨터 제어 자동화를 통해 컴퓨터의 모든 시스템 설정에 액세스할 수 있으며, 완전 자동화된 시스템 성능 검증을 통해 결과에 대한 확신을 제공합니다. 통합된 Thermo Scientific OMNIC Specta 소프트웨어를 사용하여 순수 화합물과 혼합물의 스펙트럼을 식별할 수 있습니다.
Nicolet iN10 적외선 현미경 구성 옵션
  • MicroTip ATR을 사용한 직접 접촉 샘플링
  • LN-냉각 MCT 검출기로 감도 향상
  • 수동식 또는 전동식 스테이지
  • 전동식 가시광선 편광기를 사용하여 향상된 시각적 검사
  • 표준 시료 컴파트먼트 액세서리와 전체 분광분석기 기능을 사용하여 작업하기 위해 Thermo Scientific Nicolet iZ10 FTIR 모듈로 확장 가능
Nicolet iN10 MX 적외선 이미징 현미경 개요
Thermo Scientific Nicolet iN10 MX 적외선 이미징 현미경을 사용하여 매우 강력한 이미징 도구를 생산적이고 비용 효율적인 미세 분광 패키지로 활용할 수 있습니다. Nicolet iN10 MX 적외선 이미징 현미경은 사용이 간편하며 화학물질 이미지를 빠르게 획득하고 분석하여 이종 샘플의 화학적 분포를 보다 잘 이해할 수 있도록 합니다. Nicolet iN10 MX 적외선 이미징 현미경은 Thermo Scientific OMNIC Picta 소프트웨어를 사용하여 일관성있고 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다. 또한 Nicolet iN10 MX 현미경의 통합적이고 효율적인 광학 설계로 일반적인 단일 지점 측정의 속도와 감도가 향상시킬 뿐만 아니라 고품질의 이미징 데이터 세트를 제공합니다.
Nicolet iN10 MX 적외선 현미경 특징
Nicolet iN10 MX 적외선 현미경의 통합 디자인은 내장된 분광분석기를 사용하여 시료를 10미크론까지 분석할 수 있습니다. 표준 상온 DTGS 검출기를 사용하면 50미크론 이하의 시료까지 액체 질소가 필요하지 않습니다. MCT-A 검출기를 사용하면 초고속 맵핑을 통해 초당 10개의 스펙트럼을 수집하여 이미징 검출기 없이도 보다 많은 영역을 빠르게 처리할 수 있습니다. 기타 주요 특징은 다음과 같습니다.
  • 10미크론 이상의 공간 분해능
  • 내장된 인텔리전스로 학습 프로세스 최소화, 기기 밸리데이션 자동화, 화학, 물리 및 분포 데이터 제공
  • Nicollet iN10 적외선 현미경의 모든 장점과 옵션 및 초고속의 강력한 이미징 포함
  • 액체 질소 냉각 검출기에 의한 MicroTip ATR 감도 향상을 통한 직접 접촉 샘플링
  • 듀얼 모니터 작동 시 사용자 최적의 화면 구성 제공
  • 전동식 가시 편광기를 통한 시야 개선
Nicolet iN10 MX 적외선 이미징 현미경 특징
Nicolet iN10 MX 적외선 이미징 현미경은 16개 원소 어레이의 기능을 제공하므로 25 또는 6.25 미크론 공간 분해능에서 초당 최대 160개의 스펙트럼을 수집할 수 있습니다. 이를 통해 5분 내에 5mm x 5mm 영역을 처리할 수 있습니다.
  • 초고속 MX 이미징 검출기(냉각 MCT 옵션보다 공간 분해능이 15배 빠름)
  • 세 가지 검출기 옵션: DTGS, MCT-A 및 16-원소 MCT 어레이
  • Nicolet iN10 MX 적외선 현미경의 다른 모든 특징
Nicolet iN10 및 iN10 MX 적외선 현미경 응용 분야
Nicolet iN10 적외선 현미경과 iN10 MX 적외선 이미징 현미경은 모두 현미분광법, 물질 식별, 포장 및 표면 처리, 코팅, API 혼합물 및 분포 맵핑, 오염 물질 식별 및 실패 분석 등 다양한 응용 분야에서 권장됩니다.