Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific 소프트웨어 및 라이브러리 제품은 분석을 간소화하고 협업을 강화하며 데이터 수집부터 최종 보고에 이르기까지 시료를 보다 효과적으로 식별할 수 있도록 설계되었습니다. 혁신적이고 다양한 기능을 제공하는 Thermo Scientific OMNIC 소프트웨어는 시장의 선두주자로서 최신 데이터베이스 기반의 64비트 OMNIC Paradigm 소프트웨어 패키지를 위한 기반을 구축하고 있습니다. OMNIC와 OMNIC Paradigm 모두 기기를 제어하고, 진단 도구를 제공하며, 간단한 베이스라인 보정에서부터 다중 성분 검색 및 오염 물질 분석과 같은 고급 기능에 이르기까지 광범위한 분석 도구를 포함하고 있습니다.
OMNIC Paradigm 소프트웨어를 사용하여 물질 분석을 간소화할 수 있습니다. 사용이 편리한 대시보드 화면을 통해 최근 작업을 검토하고, 측정을 처리하고 다중 구성요소 검색(혼합물 분석)을 수행하며 새 라이브러리를 생성할 수 있습니다. 실험실 관리자 및 과학 교육자를 염두에 두고 설계된 이 소프트웨어는 직관적인 드래그 앤 드롭 방식 워크플로우 생성기를 사용하여 워크플로우를 자동화할 수 있도록 지원합니다. 데이터베이스 구조는 최상의 데이터 보안을 제공합니다. 데스크탑 및 터치스크린용 OMNIC Paradigm 소프트웨어는 FTIR 분광법을 위한 고급 소프트웨어 패키지로, 데이터 수집, 처리 및 해석 방법을 간소화하고, 원격 작업 및 전 세계의 동료들과 협업할 수 있도록 설계되었습니다.
차세대 OMNIC Paradigm 데스크탑 소프트웨어로 더욱 빠르게 분석해 보십시오. 직관적이고 최신 소프트웨어 인터페이스에서 스펙트럼을 처리하고 사용자 지정 워크플로우를 생성하며 라이브러리를 생성하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
특징:
현재 버전의 새로운 기능에 대한 자세한 내용은 출시 세부 정보를 참조하십시오.
OMNIC Paradigm Knowledge Base에 방문하시어 OMNIC Paradigm 설치, 분광분석기 연결, 시료 측정, 시료 보기, 투과를 사용한 미지 시료 식별 등의 방법을 참조하십시오
Thermo Scientific OMNIC Anywhere는 적외선 및 Raman 스펙트럼 라이브러리에 걸쳐 스펙트럼 검색 기능을 갖춘 클라우드 기반 분광법 분석 소프트웨어입니다. 이 제품은 온라인 분광 데이터 분석 능력을 개선하고 협업을 강화하도록 설계되었습니다.
데이터 내보내기, 보기 및 공유 고객의 PC, Apple 컴퓨터, Android 또는 iOS 장치에서 OMNIC Anywhere 앱을 사용하여 Nicolet .spa 스펙트럼 파일 보기, 스펙트럼 피크 라벨링, 스펙트럼 베이스라인 수정을 수행할 수 있습니다.
저장 공간 추가 초기에 10GB의 저장 공간이 무료로 제공되며 필요에 따라 적은 비용으로 저장 공간을 확장할 수 있습니다. 또한 Connect 계정에 OMNIC Paradigm의 .spa 파일뿐만 아니라 보고서, .xls 파일 등의 다른 파일도 저장할 수 있습니다.
데이터 보호 Connect는 업계 최고의 보안 및 데이터 보호 클라우드 컴퓨팅 플랫폼인 Amazon Web Service™를 사용하여 데이터 유출 또는 도난을 방지합니다.
교사인 경우, 학생들은 실험실에서 FTIR 측정을 수행하고, 무료 Connect 계정에 데이터를 업로드하여 나중에 기숙사에서 온라인으로 스펙트럼을 확인한 다음, Connect 계정을 통해 보고서 파일을 분석하고 공유할 수 있습니다.
과학자인 경우, 전 세계 동료들과 FTIR 데이터를 언제 어디서나 공유함으로써 연구 속도를 높이고 QA 결과를 공유 및 비교할 수 있습니다. 이제 동료들이 Connect가 활성화된 모든 장치(태블릿 또는 컴퓨터)에서 결과에 대해 의견을 작성할 수 있습니다.
스펙트럼 라이브러리 검색은 분석 화학자의 도구 모음에서 오랫동안 매우 귀중한 도구였습니다. Thermo Scientific의 다양한 스펙트럼 라이브러리에는 응용 분야, 산업 또는 스펙트럼 기법에 특이적인 정보가 포함되어 있습니다. 라이브러리를 선택할 때는 분석 모드와 분해능을 기준으로 라이브러리를 선택하는 것이 중요합니다. 이 라이브러리는 위험 물질, 법의학, 식품, 폴리머, 유기 및 무기 화학, 미세 플라스틱 분야에 적용됩니다.
스펙트럼 신호의 디지털 매칭에 바탕을 둔 스펙트럼 라이브러리 검색은 화합물에 대한 정성적인 식별을 수행할 수 있는 매우 효과적인 방법입니다. FTIR 및 Raman 분광 신호는 분자의 작용기에 따라 결정되기 때문에, 라이브러리에 해당 화합물이 정확하게 존재하지 않는다고 해도 스펙트럼 라이브러리를 검색하여 일치하는 물질의 목록을 분류하거나 식별할 수 있습니다.