FTIR 물질 분석
푸리에 변환 적외선 분광법은 물질의 식별과 특성을 분석하는 데 가장 많이 사용되는 분광 기법 중 하나입니다. FTIR을 통해 물질의 식별, 순도 및 분량에 대한 고유하고 명확한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 그러나 아래에 언급된 관련 기술과 결합되면 물질의 특성을 분석하는 실험실에서 매우 유용한 도구로 사용됩니다. FTIR은 GC-IR의 분리를 보완하거나 유변학적 변화의 기저를 이루는 화학을 이해하기 위해 물질 식별 및 검출을 제공합니다.
Raman 및 FTIR 분광법
Raman 분광법은 폴리머, API 및 기타 다양한 물질의 조성과 구조를 조사할 수 있는 강력한 도구입니다. FT-Raman은 여기(excitation)에 사용되는 NIR 레이저 파장을 사용하여 유리병, 폴리머 블리스터 팩, 증거 백 및 유사한 패키징 물질을 관통하여 샘플링을 가능하게 합니다.  FTIR과 Raman은 상호 보완적인 기법입니다. 일반적으로 Raman에서 강력하게 나타나는 여러 가지의 피크가 FTIR에서는 약합니다.  따라서, 이 두 가지 기법을 조합하여 분자의 특성을 완벽하게 파악할 수 있습니다. 
NIR 및 FTIR 분광법
중적외선 대역은 일반적으로 400~4000cm-1에 걸쳐 있으며 정성적 분석에 적합합니다. 4000~14000cm-1의 대역은 풍부한 배음(overtone) 및 복합 피크로 구성되어 있으며, 이러한 영역은 일반적으로 다양한 정량 분석에 적합합니다. NIR 대역에서 작업 시 큰 이점은 투명한 유리병에서 비균질 시료의 분석을 수행할 수 있다는 것입니다.
FTIR 및 기체 크로마토그래피
기체 크로마토그래피는 기체의 머무름 시간에 따라 기체를 분리하고 특성화하는 방법입니다. GC는 질량분석기 또는 적외선 검출기 등의 다양한 검출기와 결합하여 완전한 구조 규명을 제공합니다. 기체 크로마토그래피 시스템을 FTIR에 결합하여 얻는 가장 큰 장점은 이성질체와 공동 용리 물질의 특성 분석입니다.  법의학 및 실패 분석 연구를 위한 다중 모달 분석의 중요성은 다양한 연구를 통해 확인되었습니다.
FTIR 및 UV-vis 분광법
자외선-가시광선(UV-Vis) 분광법에서는 190~1100nm의 흡수 스펙트럼을 다루고 있습니다. UV-Vis 영역의 정보와 NIR 및 MIR 영역 흡수 스펙트럼을 결합하면 연구자들은 물질의 특성 및 새로운 물질의 결합에 대해 더욱 깊이 이해할 수 있습니다.
FTIR 및 SEM 분석
주사전자현미경(SEM)은 재료 과학, 법의학, 산업 제조 및 생명 과학에 이르기까지 전 분야에 걸친 다양한 연구 분야에서 중요한 도구로 발전해 왔습니다. 검체의 표면 또는 표면 주변 영역에 대한 현미경 정보가 필요할 때, SEM은 필수 도구입니다. 그러한 이유로, 이 방법은 과학, 기술 및 산업의 거의 모든 분야에서 적용되고 있습니다.
FTIR 및 유변학적 특성 측정
분자 수준에서 유변학적 현상을 이해하면 연구실의 제형 개발 및 공정 최적화를 가속화할 수 있습니다.
Thermo Scientific HAAKE MARS 레오미터 플랫폼을 사용하는 Thermo Scientific Rheonaut Module은 FTIR 분광법을 사용하여 분자 수준에서 유변학적 특성과 구조적 변화를 동시에 측정합니다. 복합적인 분석을 통해 열유도 또는 UV 경화뿐만 아니라 변형/전단 하의 구조적 변화를 광범위하게 조사할 수 있습니다.