걱정 없이 공정을 모니터링하고 제품 품질을 보증하는 방법
버튼 하나로 계속해서 제조 공정을 제어하고 제품을 사양대로 작동되도록 할 수 있습니다. Thermo Fisher Scientific은 공통의 플랫폼 요소를 갖추고 있는 소프트웨어, 검증 기능, 방법론, 및 지원을 갖춘 NIR 분석기 제품을 제공하여 고객이 필요로 하는 품질을 달성할 수 있도록 뒷받침합니다. 고객의 제품이 제약, 폴리머 및 화학, 식음료 중 어떠한 분야에서 판매되건 간에 이 사용하기 쉬운 통합적인 도구들과 함께 당사의 지원 서비스를 이용하면 해당 물질에 대한 캘리브레이션을 생성, 구현 및 유지할 수 있습니다
근적외선 분광법(NIR)은 시간이 오래 걸리고 용매를 많이 사용해야 하는 wet-chemistry 및 chromatographic 기법을 대체할 수 있는 하나의 대안으로서, 광범위하게 사용되고 있으며 신속합니다. NIR을 사용하면 유입 원료를 신속하게 검증하고, 반응 진행 상태를 모니터링하며, 최종 제품을 쉽게 정량할 수 있습니다. NIR 분석은 기존 기법을 능가하는 여러 가지 이점이 있습니다. 예를 들어 샘플 전처리를 필요로 하지 않으며, 더 적은 비용으로 비파괴 측정, 정확하고 신뢰할 수 있는 분석 및 샘플 처리량 증대 등을 구현합니다. 또한 광섬유 프로브를 이용한 원격 샘플링은 온라인 공정 모니터링을 위한 이상적인 옵션입니다.
Thermo Scientific FT-NIR로 전환해야 하는 네 가지 이유
말로 듣는 것만으로는 족하지 않습니다. Thermo Scientific Antaris II FT-NIR Analyzer에서 근적외선 캘리브레이션을 개발하거나 전환하는 것이 얼마나 쉬운지 눈으로 확인해 보십시오.
근적외선 분광 기능
공통 플랫폼에서 산업 문제 해결
Thermo Scientific NIR 분석기는 직관적인 작동 방식과 성능, 강력함 및 지원의 유일무이한 조합을 통해 공정 및 품질 관리 분석을 위한 표준을 정합니다. 
신뢰할 수 있는 성능을 위한 정밀 엔지니어링 및 제조
모든 Thermo Scientific 분석기는 설계가 우수하고 정밀하게 제작되어, 방법을 전환하기가 용이할 정도로 재현 가능한 결과를 제공합니다.
분석 니즈를 충족하는 강력한 소프트웨어
분광학적 분석, 방법 개발, 일상적인 사용, 공정 분석 중에 무엇을 수행하건 간에, Thermo Scientific NIR 분석기 제품군에서는 최종 사용자와 환경에 맞는 소프트웨어를 찾을 수 있습니다.
다양한 응용 분야를 위한 전체적인 솔루션
Thermo Scientific Antaris NIR 분석기 제품군은 산업 시장을 주도하는 리더들의 의견을 취합하여 고객들의 고유한 요구사항을 충족하도록 개발되었습니다. 
유연한 지원 및 서비스
Unity Lab Services 지원 플랜을 통해 다운타임을 줄이고 실험실을 원활하게 운영할 수 있습니다.
제약 산업을 위한 제품 효율 및 비용 절약
근적외선(NIR) 분광법은 비파괴 분석 도구로서, 약물 개발에서 QA/QC 실험실에 이르기까지 앳라인(at-line), 온라인(online) 및 인라인(in-line) 방식 또는 연속적인 제조 공정 모두에 적합한 솔루션을 제공합니다. 제약 제조 value chain에서 그 잠재력은 아직도 성장하고 있습니다.