Search Thermo Fisher Scientific
여러 가지 응용 분야에서 분석 관련 과제를 해결하려면 알맞은 도구를 도입해야 합니다. NIR 분석기 제품군에는 Thermo Fisher Scientific에서 수년간 누적된 신뢰할 수 있는 분광 기술과 전문가 및 일상 사용자의 지식이 결합되어 있습니다. 이 목적에 부합하는 분석기는 생산 라인, 공장 현장, 적재 도크, 창고 중 어디에서건 제품 설계에서부터 수준 높은 품질을 달성하고자 하는 고객을 뒷받침합니다.
아래에서 NIR이 귀하의 응용 분야에 적합할지 판단하는 데 도움이 되는 응용 분야 목록 및 다양한 업계의 수많은 사용 사례를 확인하실 수 있습니다. 이러한 사례들은 NIR 전문가가 수년간 고객과 함께하며 들인 노력의 결과입니다.
다음에 이용할 수 있는 근적외선 테스트의 이점에 대해 자세히 알아보십시오.
퓨리에 변환 근적외선(FT-NIR)은 원료 ID와 등급 지정, 공정 모니터링에서 최종 제품 QA에 이르기까지 가치 사슬 전반에서 농산물의 품질을 모니터링하는 데 사용할 수 있는 이상적인 기술입니다. 식품, 사료나 음료를 분석하려고 하십니까? Thermo Scientific Antaris II FT-NIR Analyzer가 어떻게 해서 처음부터 끝까지 일관적인 제품 품질을 보장하는 데 도움이 되는지 알아보십시오.
다음은 특정 응용 분야 중 일부입니다.
액체
유제품
베이킹 제품
NIR을 사용하면 연속 또는 배치 제조를 뒷받침하고, 모든 규정 준수 요구 사항을 충족하는 분석 워크플로를 통해 고품질의 제품을 완성할 수 있습니다.
QC 실험실의 최종 제품 품질 보증
비파괴 기법을 적용하여 고처리량 요구 사항을 충족하십시오.
공정 분석 기술(PAT) 및 공정
PAT를 활용하여 위험을 최소화하고 귀사의 비용을 절감하십시오.
바이오프로세싱
바이오프로세싱에서 업스트림 및 다운스트림 온라인 분석 요구 사항에 대해 유연한 샘플링 방법의 이점을 누리십시오.
문제 | NIR 솔루션 |
---|---|
분말과 액체를 직접 분석합니다. 정제가 균일하게 코팅되어 있지 않은 것처럼 보이고 API 함량의 변동성이 예상보다 큽니다. 시간이 오래 걸리는 대규모 테스트 없이 정제와 API의 균일성을 검증할 방법이 있습니까? | 정제 자동 샘플러(autosampler)와 함께 Antaris II NIR Spectrometer를 사용하여 동시 반사 및 투과 분광법을 구현하면 태블릿 코팅 일관성을 평가(반사)하고 API 함량 균일성을 정량(투과)할 수 있습니다. 이 비파괴 기법을 사용하면 정제를 더 자세히 분석하여 정제 비일관성을 초래하는 근본적인 원인을 파악할 수 있습니다. |
동결 건조된 물질의 색상이 보관 중에 변하곤 합니다. 무엇이 잘못된 건지 신속하게 알 방법이 있습니까? | Antaris II NIR Spectrometer와 적분구(integrating sphere)를 같이 사용하면 물질을 유리 용기를 사용하여 직접적으로 측정할 수 있습니다. 이러한 접근법을 사용하면 밀폐 용기를 열지 않고도 습도, 효능, 정체성, 순도와 안정성을 확인할 수 있습니다. 패키징 물질을 통한 안정성 테스트가 신속하고 쉬워집니다. |
배치 제조에서 중간 제품이 변동성을 보입니다. 어떻게 하면 이러한 변동성을 최소화할 수 있습니까? | Antaris MX NIR Analyzer를 연속 인라인(in-line) 검사 방식으로 활용하여 공정 내의 여러 지점에서 실시간으로 분석할 수 있습니다. 이렇게 하면 공정의 패러미터를 신속하게 조정하여 제품 수율과 일관성을 극대화하고 배치 거부 위험을 낮출 수 있습니다. |
핫멜트 압출(HME) 약물 배합 API가 일관적으로 허용 한계 내에 있습니다. 어떻게 하면 잘못된 배치가 초래되기 전에 API 균일성을 보장할 수 있습니까? | Antaris MX NIR Analyzer를 압출기 출구 다이에 연결된 광섬유 프로브와 함께 사용하여 API 및 기타 성분 수준을 지속적으로 측정할 수 있습니다. 이러한 접근법은 제품의 일관성을 보장하며 고비용 물질의 낭비를 방지합니다. |
시스템 적격성 평가 완료하기 | 시스템 검증 | ||
21 CFR Part 11 도구 | 작업자 교육 ✓ 기법 & 적용 ✓ SOP 이해 ✓ 교육 기록 완료 |
특징 | 이점 |
---|---|
분말과 액체를 직접 분석합니다 | 용매와 유해 화학 물질이 불필요해집니다 |
유리 및 패키징 재료를 통해 샘플링합니다 | 비파괴 방식이므로 샘플 전처리가 필요하지 않습니다 |
분해능이 분산 또는 필터 시스템보다 높습니다 | 많은 제약 API에 대해 더 나은 특이성을 구현합니다 |
간편하고 재현성 있는 분석을 수행합니다 | 작업자 변동성을 줄입니다 |
수많은 기법보다 더 신속하게 분석을 수행합니다 | 결과를 더 신속하게 얻고 더 높은 처리량을 달성할 수 있습니다 |
광섬유를 통한 원격 샘플링에 사용할 수 있습니다 | 보다 유연한 샘플링과 온라인 분석이 가능합니다 |
더욱 쉽게 더 많은 것을 달성: QC 실험실이나 생산 현장에서 효율을 높이고 낭비를 줄이고 제품 품질을 보장하기 위해 Antaris FT-NIR 분석기 시리즈를 활용해 보십시오.
폴리머 특성화
샘플 전처리 및 유해 화학 물질 없이 폴리머를 특성화할 수 있습니다.
바이오 연료 분석
시설에서 NIR의 인라인(in-line), 온라인(online) 및 앳라인(at-line) 샘플링 기능을 통해 공정에 이상적인 모니터링 프로토콜을 구축할 수 있습니다.