Search Thermo Fisher Scientific
방법을 개발 및 배치하려는 사용자들에게는 다양한 사용자의 니즈를 충족하도록 설계된 합목적적인 소프트웨어 도구가 필요합니다. 당사는 일상적인 분석을 위한 화학 계량학적 모델 개발, 워크플로 설계와 워크플로 배치에 최적화된 소프트웨어를 제공합니다. 이를 필요로 하는 고객의 경우, 보다 까다로운 규정 준수 요구 사항을 충족하기 위해 전체 시스템 적격성 평가 및 데이터 보안 패키지를 활용할 수 있습니다.
기술을 실험실에서 공장 현장이나 창고로 마이그레이션하는 것을 고려하고 계십니까? Thermo Scientific RESULT 소프트웨어는 특별히 공정 장비용으로 개발된 전용 분석 패키지입니다. 고객의 응용 분야가 앳라인(at-line), 온라인(on-line)과 인라인(in-line) 중 어디에 위치해 있는지, 또 해당 기능의 개발 및 지원 여부와 관계없이 RESULT 소프트웨어는 방법 개발 및 전환, 운영 설정, 시스템 보안 및 일상적 분석에 필요한 공정을 제공합니다.
Thermo Scientific TQ Analyst Professional Edition Softwate의 샘플 식별, 검증 및 정성/정량적 분석에 대한 직관적인 접근법을 사용하면 NIR의 잠재력을 완전히 구현할 수 있습니다.
경험 수준과 관계없이 모든 분광학자를 위해 설계된 TQ Analyst Pro 소프트웨어는 강력한 모델을 개발할 수 있는 성능과 유연성을 갖춘 포괄적인 방법 개발 플랫폼입니다. 스펙트럼 측정, 분류 및 정량적 분석을 위한 완전한 도구 세트를 제공합니다.
NIR 분석기용 Thermo Scientific ValPro System Qualification 소프트웨어로 cGMP 및 FDA 규정을 준수하십시오. Thermo Scientific Antaris FT-NIR Analyzer의 DQ, IQ, OQ 및 PQ 테스트에 사용할 수 있는 모든 도구 세트를 제공하는 이 패키지에는 소프트웨어, 광범위한 문서와 NIST™ 추적 가능 및 USP 권장 표준을 포함하는 검증 휠이 포함됩니다.