Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Antaris II FT-NIR Analyzer가 있으면 공장에서 사용할 준비가 완료된 패키지에 쉽게 실험실 기반 FT-NIR의 성능을 구현할 수 있습니다. 업계를 선도하는 method 전환 성능을 자랑하는 Antaris II FT-NIR Analyzer는 실험실에서 앳라인(at-line), 온라인(online) 및 인라인(in-line) 분석으로 마이그레이션할 수 있는 견고하고 신뢰할 만한 캘리브레이션을 제공합니다. Antaris II FT-NIR Analyzer는 특정 응용 분야에 맞춰 구성할 수 있는 제품입니다. 하나의 턴키 시스템에 투과, 광섬유 및 적분구(integrating sphere) 확산 반사 분석이 모두 포함되어 있는 Thermo Scientific Antaris II MDS Method Development Sampling System을 선택하는 것도 가능합니다.
Integrating Sphere
비파괴 확산 반사로 분말과 고체를 신속하고 재현 가능한 방식으로 분석할 수 있습니다. 효율성 높은 Antaris II 적분구(integrating sphere) 설계는 더 높은 감도, 더 견고한 캘리브레이션과 더 나은 샘플 간 재현성을 구현합니다.
Sample Cup Spinner
분말, 곡류, 폴리머 펠릿, 거친 입상 고체 같은 벌크, 이종 샘플에 대한 확산 반사 스펙트럼 수집을 간소화합니다. Sample Cup Spinner와 Antaris II FT-NIR용 Integrating Sphere가 결합되면 이종 샘플을 정확하게 반영하는 스펙트럼이 수집되며, 동일한 샘플에 대해 여러 개의 스펙트럼을 만들 필요가 없어집니다.
Viscous Liquid Sampler
점성(viscous) 및 비반사 샘플에 대한 빠르고 재현 가능한 정량 분석이 쉬워집니다.
Autosampler RS
바이알이나 기타 불투명 고체 물질의 분말에 대해 컴퓨터로 제어할 수 있는 무인 확산 반사 측정을 제공합니다. Autosampler RS는 재현 가능한 샘플 포지셔닝, 자동 오류 감지 및 교체 가능한 샘플 카루셀 기능을 제공하여 샘플링의 유연성을 극대화합니다.
MultiPro Autosampler
확산 반사 및 투과 기법을 통해 정제, 소프트 겔, 고체 및 바이알 분말의 분석을 자동화함으로써 품질 관리 효율을 개선합니다. MultiPro Autosampler에는 확산 반사 분석을 위한 Antaris Integrating Sphere의 기능과 정제 및 고체의 투과 분석을 위한 Antaris Tablet Analyzer의 기능이 결합되어 있습니다. MultiPro Autosampler는 컴퓨터로 제어될 수 있는 효율적인 비파괴 품질 관리 분석을 제공합니다.
Automated Transmission Sampling Module
액체, 필름 및 종이 샘플을 신속하게 분석합니다. Automated Transmission Sampling Module은 가열 또는 비가열 투과 분석을 위한 셀프 접착식 카드, 표준 크기의 큐벳, 배양 튜브와 바이알을 장착할 수 있는 3-포지션 홀더입니다.
SabIR Diffuse Reflectance Probe
원격 샘플 처리 기능이 필요한 품질 관리 실험실에 이상적인 SabIR Diffuse Reflectance Probe는 제약, 폴리머, 섬유, 식품 및 생물학 관련 샘플에 대해 우수한 분석을 제공합니다.
SabIR Transflectance Adapter
SabIR 프로브에 알맞은 사용하기 쉬운 액세서리를 통해 액체를 빠르게 분석할 수 있습니다. SabIR Transflectance Adapter는 방법 개발 및 액체의 원료 식별을 위한 우수한 도구입니다.