Search Thermo Fisher Scientific
Nicolet Summit FTIR 분광분석기
FTIR–Nicolet의 믿을 수 있는 이름을 가진 작고 강력한 FTIR 분광분석기로 신속하게 돌아가는 여러 사용자용 QC 실험실 또는 교육 실험실에서도 빠르고 신뢰할 수 있는 해답을 얻을 수 있습니다. 오늘날의 바쁜 QA/QC 분야 및 교육 실험실에서는 높은 수준의 신뢰도를 가진 신속한 답변이 요구됩니다. 속도가 느려지거나 실수가 용납되지 않는 상황에서, 컴팩트한 Thermo Scientific Nicolet Summit FTIR 분광분석기를 사용해 그 어느 때보다 빠르게 물질을 확인, 검증 또는 정량할 수 있습니다.
Nicolet Summit은 LITE, X, PRO 및 OA의 네 가지 모델로 제공되며 고객의 요구에 맞는 솔루션을 위한 다양한 옵션을 제공합니다.
| ||||
LightDrive 광학 엔진(레이저, 소스, 인터페로미터) |
|
|
|
|
LightDrive 레이저, 소스 및 인터페로미터 보증 | 5년 | 10년 | 10년 | 10년 |
OMNIC Paradigm 소프트웨어 |
|
|
|
|
약전 워크플로우 |
|
|
|
|
검출기(Detector) | LiTaO3 | DTGS | TEC-DTGS | DTGS |
라이브러리/참조 스펙트럼 포함 | 850 | 5,000 | 10,000 |
|
사용자 인터페이스 | USB 외장 PC | USB 외장 PC | 내장형 Windows 10 컴퓨터 | 내장형 Windows 10 컴퓨터 |
Wi-Fi 활성화 |
|
|
|
|
터치스크린 사용 가능 |
|
|
| |
내부 전동식 조리개 |
Thermo Scientific Nicolet Summit X FTIR 분광분석기를 사용하면 생산성을 한 차원 끌어올릴 수 있으므로 더 짧은 시간에 더 많은 것을 성취할 수 있습니다. 단일 사용자용 실험실 및 다중 사용자용 실험실 모두에 적합합니다. 간단하면서도 고급 기능성을 갖춘 소프트웨어를 통해 신규 및 기존 사용자 모두 쉽게 작동할 수 있습니다. 보다 높은 신뢰성과 정확성을 위해 Nicolet Summit X FTIR 분광분석기는 당사 고유의 LightDrive 광학 엔진으로 설계되었습니다. Thermo Scientific OMNIC Paradigm 소프트웨어의 사용자 친화적인 인터페이스는 데이터 수집, 처리 및 해석을 간소화하는 프로그래밍된 애플리케이션으로 실험실의 작업을 덜 복잡하게 만듭니다.
워크플로우 설정 시간을 단축합니다. 드래그 앤 드롭 기능이 있는 직관적인 시각적 워크플로우 생성기가 워크플로우 생성 과정을 안내합니다.
감사 준비 완료 및 cGxP 규정을 준수합니다. 약전(유럽, 미국, 일본 및 중국) 기기 적합성을 준수하는 데이터베이스 인프라, 데이터 보안 소프트웨어 및 감사 관리자 애플리케이션을 통해 높은 수준의 데이터 무결성을 달성하십시오. 21 CFR Part 11 준수 및 데이터 보안 패키지를 사용할 수 있습니다.
언제 어디서나 데이터 분석이 가능합니다. PC에서 완전한 Wi-Fi 연결을 통해 클라우드의 Thermo Fisher Connect 계정으로 데이터를 전송하고 실험실 밖에서도 데이터를 분석할 수 있습니다. 전세계 어디서나 동료와 데이터를 공유하고 공동 작업하여 연구를 가속화할 수 있습니다. 학생들이 교육용 실험실이나 기숙사에서도 데이터를 볼 수 있습니다.
OMNIC Paradigm 데스크탑 소프트웨어 대시보드 화면에서 필요한 항목을 신속하게 찾고, 라이브러리를 생성하거나, 다중 성분 검색을 수행할 수 있습니다.
Nicolet Summit LITE FTIR 분광분석기 – 뛰어난 결과를 제공하며 정기 검사를 위한 기본 FTIR
Thermo Scientific Nicolet Summit LITE FTIR 분광분석기는 합리적인 가격으로 뛰어난 성능을 제공합니다. Nicolet Summit LITE는 하드웨어와 소프트웨어를 통합한 혁신을 통해 더 빠르고 효율적으로 작업할 수 있도록 지원합니다. Nicolet Summit LITE는 첨단 분광분석기와 동일한 Thermo Scientific LightDrive 광학 엔진 기술로 설계되었으며 인터페로미터, 레이저 및 소스에 대한 5년 보증을 통해 기기 성능을 개선하고 실험실 생산성을 높이며 소유 비용을 절감할 수 있습니다.
Nicolet Summit PRO FTIR 분광분석기 – 공간 절약형 통합 설계로 최고의 성능 제공
QA/QC 실험실을 관리하거나 대학 강의를 위한 붐비는 교육 실험실을 관리하든 Thermo Scientific Nicolet Summit PRO FTIR 분광분석기를 사용하면 분주한 다중 사용자 실험실의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. Nicolet Summit PRO FTIR 분광분석기는 신뢰할 수 있는 고성능 광학 장치와 사용자 친화적인 Thermo Scientific OMNIC Paradigm 소프트웨어의 인터페이스와 함께 다음과 같은 기능을 제공합니다.
Nicolet Summit OA FTIR 분광분석기 – 오일 및 점성 액체 분석을 위한 전용 실험실 기기
Thermo Scientific Nicolet Summit OA FTIR 분광분석기는 견고하고 컴팩트한 설치 공간에서 물질을 측정하고 식별하는 데 필요한 단계를 최소화하여 신뢰성 있는 데이터를 제공합니다. OMNIC Paradigm 소프트웨어를 사용하여 설비 요건에 따라 맞춤형 워크플로우를 쉽게 개발할 수 있습니다. 응용 분야별 워크플로우를 패키지에 번들로 포함시켜 쉽게 구현할 수 있습니다. 보다 높은 신뢰성과 정확성을 위해 Nicolet Summit OA FTIR 분광분석기는 당사 고유의 LightDrive 광학 엔진으로 설계되었습니다.
시간 낭비 없이 한 시료에서 다음 시료로 빠르게 이동할 수 있고 반복적인 성공이 가능합니다. 이는 OMNIC Paradigm 소프트웨어와 결합된 Nicolet Summit FTIR 분광분석기의 강력한 성능 덕분입니다.
더 많은 자료가 필요하십니까?
분석 시간을 반으로 줄일 수 있다면 어떨까요? 스마트 백그라운드는 워크플로우에서 백그라운드 수집 단계를 완전히 제거하는 독점적인 기술입니다.
직관적 소프트웨어로 프로젝트 완료 가속화
Nicolet Summit FTIR 분광분석기는 혁신적인 OMNIC Paradigm 소프트웨어로 구동되어 실험실에서의 모든 일상적 요구 사항에 보조를 맞추도록 도와줍니다. OMNIC Paradigm 소프트웨어의 사용자 친화적 대시보드를 통해 기기 상태 및 최근 작업 보기, 스펙트럼 처리, 다중 성분 검색 수행 및 새 라이브러리 생성 등을 쉽게 수행할 수 있습니다. 실험실 관리자 및 과학 교육자를 염두에 두고 설계된 이 소프트웨어는 직관적인 드래그 앤 드롭 방식 워크플로우 생성기를 사용하여 워크플로우를 자동화할 수 있도록 지원합니다.
최고 수준의 데이터 무결성을 달성하고 감사관의 예상을 훨씬 초과합니다. 당사의 데이터 인프라, 간소화된 데이터 보안 소프트웨어 및 감사 관리자 애플리케이션으로 규정을 준수하는 방식으로 데이터를 유지하고 안전하게 보호하십시오. OMNIC Paradigm Security Suite 소프트웨어를 사용하여 여러 사용자 권한을 관리하고 중요한 파일에 디지털 서명하고 상세한 사용자 활동을 추적하십시오.
약전(유럽, 미국, 일본 및 중국) 기기 적합성을 준수하는 데이터베이스 인프라, 데이터 보안 소프트웨어 및 감사 관리자 애플리케이션을 통해 높은 수준의 데이터 무결성을 달성하십시오. 21 CFR Part 11 준수 및 데이터 보안 패키지를 사용할 수 있습니다.
제약 원료 및 고형제 투여량의 사양을 확인하고 오염물을 식별하여 회사의 명성을 보호하십시오. Nicolet Summit FTIR 분광분석기는 휴대가 가능하여 생산 라인에 가져가서 앳-라인(at-line) 공정 분석을 수행하거나 입고되는 원료 위치에 기기를 배치할 수도 있습니다.
고급 기능을 사용하여 새로운 물질을 설계할 때 어떤 화학적 특성을 제어해야 하는지 파악하십시오. 첨가제 배합의 변화, 다층 폴리머 복합 재료의 분해, 약화된 포장제, 처리 경화 시간이 폴리머 사양에 미치는 효과를 파악하십시오.
다양한 작용기의 IR 스펙트럼을 시연할 수 있는 직관적인 분광분석기 및 수업 계획을 사용하여 학생들의 참여를 유도하십시오. OMNIC Anywhere 애플리케이션을 사용하여 붐비는 교육 실험실에서 학생들에게 빠르게 시료를 측정하고 캠퍼스 안팎에서 데이터를 분석하도록 할 수 있습니다. 강의실에서 사용되는 실험실용 분광분석기 소개를 통해 자세히 알아보세요.
Nicolet FTIR Summit 분광분석기를 사용하여 여러 등급의 옥(jade)을 확실하게 식별하거나 미네랄 시료의 성분을 밝혀보십시오. Gemological Institute of America(GIA)에서 처리된 원석과 처리되지 않은 원석 식별에 FTIR 분광법을 사용하는 방법을 알아보십시오.
리튬 배터리 대체제(예: Li–S, Li–O2, Na-ion) 및 전해질 조성을 최적화한 후, 제품 품질을 검사하고 사양 충족을 확인하는 화학 정보를 수집하십시오. 비파괴 특성을 가진 FTIR 분광법은 배터리 수명과 안전에 영향을 줄 수 있는 변화를 신속하게 파악할 수 있는 이상적인 기술입니다.
가죽 인테리어에서 대시보드 구성 요소와 연료 첨가제에 이르기까지 Nicolet Summit FTIR 분광분석기를 사용하여 자동차 설계의 수익성, 성능 및 매력을 향상시킬 수 있습니다. 보다 깨끗하고 안전한 세상을 위해 현재의 연료 효율적인 자동차 및 트럭을 제조하는 데 사용된 재료의 화학 및 구성을 밝혀보십시오.
장비와 함께 번들로 구매하여 시간을 절약하고 숙련도를 높이며 결과를 가속화하십시오. 시간에 쫓기는 바쁜 QA/QC 및 아카데미 교육 실험실에서는 예외 없이 정확성과 속도가 요구됩니다. 이것이 바로 Nicolet Summit FTIR 분광분석기를 Unity Lab Services 설치/교육 서비스와 번들로 제공함으로써 능력을 강화하고 결과를 촉진하는 이유입니다.
표준 | 프리미엄 | 검증 |
설치/오리엔테이션 | 설치/교육 | 선택 사항 |
|
| 규제 환경에 필요한 검증 옵션은 표준 및 프리미엄 서비스 모두에서 사용할 수 있으며 모든 인증서 및 설명서와 함께 필요한 전문 자격 서비스가 포함됩니다. |
장비를 구입할 때 설치/교육 서비스를 예약하십시오. 구매 주문서에 한 줄만 추가하면 됩니다. 장치 배송 전까지 별도로 추가하실 수도 있습니다.
Nicolet Summit FTIR 분광분석기 자료에 언제든지 액세스하여 실험실 운영을 최상의 수준으로 유지할 수 있습니다. 분광법 초급자이든 숙련된 전문가이든 상관없이 Nicolet Summit FTIR 분광분석기에 관한 유용한 기술 정보를 클릭 한 번으로 만나보실 수 있습니다.
Nicolet Summit 지원 센터 제공 내용:
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.