Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific MAX-iR FTIR 가스 분석기는 인라인 프로세스 모니터링, 배치 샘플링, 가스 순도/인증 등의 과제를 해결하도록 설계되었습니다. Thermo Scientific StarBoost 광학 강화 기술이 결합된 MAX-iR 분석기를 사용하면 많은 응용 분야에서 단 자릿수 ppb 검출 한계에 도달할 수 있습니다. 초고순도 벌크 가스 인증을 위해 검출 한계를 중간 ppt로 더욱 줄일 수 있습니다.
실시간 프로세스 및 CEM 환경을 위해 특별히 개발된 고성능 분석 소프트웨어인 Thermo Scientific MAX-Acquisition 자동화 소프트웨어를 사용하여 감도 높은 실시간 분석을 수행하십시오. 이 소프트웨어는 사용자의 상호 작용 없이 생산성을 극대화하기 위해 완전 자동화된 분석법 제어, 데이터 게시, 구성 가능한 알람, 원격 제어 및 보고 도구를 갖추고 있습니다. MAX-iR FTIR 가스 분석기의 기타 기능은 다음과 같습니다.
산업 공정 응용 분야에서는 공정 내 모니터링에서 완제품 품질 보증까지 MAX-iR 분석기의 기능을 활용하여 단 자릿수 ppb를 검출하는 동시에 실시간으로 불순물을 측정할 수 있습니다. 화학 물질 제조, 공기 분리, 반도체 및 음료 응용 분야에 MAX-iR FTIR 가스 분석기를 사용하십시오.
에틸렌 옥사이드와 같은 까다로운 화합물을 측정하려면 양성 간섭에 대한 잘못된 경보를 방지하고 EPA 및 US Occupational Safety and Health Administration(OSHA)과 같은 규제 기관의 표준을 충족하는 기술이 필요합니다. 대기 모니터링을 성공적으로 수행하려면 물, 용매, 탄화수소와 같은 고농도 간섭이 있는 경우에도 대상 화합물을 단 자릿수 ppb로 판별할 수 있어야 합니다. MAX-iR 가스 분석기는 의료 살균, 화학 물질 제조, 반도체 제조, 자동차 생산 등 공장이나 실험실 내 다양한 연속 대기 모니터링 용도에 적합합니다.
완전 자동식 Thermo Scientific EMS-10 플랫폼은 별도의 보정이나 액체 질소 없이 빠르고 믿을 수 있는 연속 배출량 모니터링 기능을 제공합니다. 당사의 소스 배출 시스템은 모두 StarBoost 광학 강화 기술을 채택하여 포름알데히드와 에틸렌옥사이드 등 측정이 어려운 화합물을 단 자릿수 ppb 단위로 검출합니다. 화학 물질 제조, 소스 검사, 가스 터빈 및 시멘트 제조를 포함한 주요 소스 배출 가스 분석에 MAX-iR FTIR 가스 분석기를 사용하십시오.
FTIR 산업용 가스 분석 관련 자료
배기 가스 분석, 연속 배출량 모니터링(CEM) 및 고순도 가스 평가를 위한 FTIR 기반 기법, 웨비나 및 애플리케이션에 대해 알아보십시오.