Search Thermo Fisher Scientific
Nicolet RaptIR+/RaptIR FTIR 현미경을 통해 신속하게 확인 및 식별 가능
미크론 및 분 단위로 생산성이 측정되고 세부 사항이 중요한 분석 실험실에서 Thermo Scientific Nicolet RaptIR 또는 RaptIR+FTIR 현미경으로 상세한 솔루션을 찾으십시오.
이 연구 등급 현미경은 높은 선명도와 정밀도로 시료 내에서 미량의 물질, 함유물, 불순물, 미립자 및 물질 분포를 관찰하고 식별하는 데 도움을 줍니다. 깔끔한 적응형 사용자 인터페이스는 전문가부터 초보자까지 모든 사용자에게 향상된 유연성과 유용성을 제공합니다. Nicolet RaptIR 및 RaptIR+ FTIR 현미경은 산업 분야나 응용 분야에 관계없이 신속하게 솔루션을 제공합니다.
RaptIR+는 옵션을 확장하여 확장된 범위의 작동 또는 액체 질소가 없는 작동을 제공하며 사용자가 교환할 수 있는 검출기로 다양성을 추가할 수 있습니다. RaptIR+는 Nicolet iS50 FTIR 분광분석기 인터페이스에 적합하게 조정된 경우, TGA-IR, GC-IR, NIR, FT-Raman 및 그 이상의 새로운 분석 가능성을 제공합니다. 보다 비용 효율적인 선택을 위해 RaptIR+는 Nicolet iS20 FTIR 분광분석기에도 적용할 수 있습니다.
Nicolet RaptIR+ FTIR 현미경 | Nicolet RaptIR FTIR 현미경 | |
---|---|---|
가시광선 분해능 | 1 micron | 1 micron |
적외선 분해능 | 5 micron | 5 micron |
다양한 검출기 | 교체 가능, MCT-A, MCT-B, InGaAs | 고정식, MCT-A, MCT-B |
분광분석기 옵션 | Nicolet iS50 FTIR 분광분석기(오른쪽 또는 왼쪽) Nicolet iS20 FTIR 분광분석기(오른쪽) | Nicolet iS50 FTIR 분광분석기(오른쪽) |
대물렌즈 | 4배율 또는 40배율 가시광선, 15배율 또는 지표각 적외선 | 4배율 또는 40배율 가시광선, 15배율 또는 지표각 적외선 |
편광기 | 전동식, 가시광선 및 IR | 전동식, 가시광선 및 IR |
모자이크 기능부터 적외선 기능 및 원활한 사용자 경험까지 Nicolet RaptIR 및 RaptIR + FTIR 현미경은 전문가 및 비전문가 모두를 지원하는 기술 혁신을 기반으로 제조되었습니다.
Nicolet RaptIR 및 RaptIR+ FTIR 현미경은 항상 Thermo Scientific Nicolet FTIR 분광분석기와 결합하여 사용할 수 있습니다. 복잡한 분석 문제 해결을 위해 FT-Raman, TGA-IR, NIR, 원적외선, 다이아몬드 ATR 등에 Thermo Scientific Nicolet iS50 FTIR 분광분석기를 함께 사용하여 더욱 광범위한 기능을 제공할 수 있습니다. 이 조합을 통해 분말, 액체, 기체 또는 미크론 크기의 미립자를 연구할 때 보다 빠르게 솔루션을 찾을 수 있습니다.
Nicolet RaptIR +/ RaptIR FTIR 현미경은 언제 어디서나 간편하게 사용할 수 있습니다.
오픈 액세스 및 중량 스테이지에서 최대 40 mm 두께 및 5 kg 질량의 시료를 로드할 수 있습니다.
고해상도 카메라와 아이피스는 선명한 이미지를 표시하며, 적응형 UI와 편리한 조이스틱으로 간편한 사용자 환경을 제공합니다.
4x 및 15x 대물렌즈를 통해 전체 시료를 선명하게 관찰하고 가장 미세한 부분에까지 초점을 맞출 수 있습니다.
현미경의 적외선 기능을 이용하여 그 어느 때보다 빠르게 넓은 관찰 영역을 확보하고 5 미크론 이상의 분해능에서 초당 최대 10개의 스펙트럼으로 시료를 검사합니다.
Paradigm 소프트웨어 64비트 운영 체제 및 UI로 전체 분석 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
현미경은 다양한 형식의 정형화된 데이터 및 완전 맞춤형 데이터를 수요자에게 손쉽게 전송할 수 있습니다.
RaptIR+/RaptIR의 다목적 기능을 통해 다양한 응용 분야에서 분석할 수 있습니다.
Thermo Scientific OMNIC Paradigm 소프트웨어를 사용하여 복잡한 시료를 신속하게 탐색 및 분석할 수 있습니다. 데이터 수집에 데이터베이스 형식을 사용하고, Windows OS 체제의 기능을 최대한 활용하고, 대면적 맵핑을 사용하여 다양한 관심 영역 데이터를 수집할 수 있습니다.
Nicolet RaptIR+/RaptIR FTIR 현미경의 혁신적인 하드웨어 기능은 OMNIC Paradigm 데스크탑 소프트웨어의 장점으로 상호 보완됩니다. 이 소프트웨어는 사용자에게 표적에서 필요한 정보를 추출하는 방법에 대한 명확한 지침을 제공합니다. 또한 데이터 수집 및 분석 시퀀스를 자동화하기 위해 깔끔한 적응형 UI(사용자 인터페이스), 데이터베이스 보안, 부동 도구 모음, 64비트 시스템 및 쉽게 생성이 가능한 워크플로우를 제공합니다.
소프트웨어의 깔끔한 적응형 사용자 인터페이스를 통해 전문가 뿐만 아니라 초보 사용자도 원하는 데이터를 얻을 수 있습니다. 시료에서 여러 관심 영역을 한 번에 선택할 수 있는 기능과 결합된 워크플로우 자동화는 시간을 절약하고 오류를 줄여줍니다. 자동 초점 기능과 자동 조명을 통해 데이터를 빠르고 쉽게 수집할 수 있습니다. 완전 맞춤형 미세 입자 분석 워크플로우를 통해 다양한 경험 수준의 사용자는 클릭, 이미지 획득, 앞으로 이동 등을 통해 맞춤형 보고서에 표시하려는 내용을 선택할 수 있습니다.
짧은 동영상을 통해 Nicolet RaptIR+/RaptIR FTIR 현미경을 사용하여 시료를 찾고, 모자이크 수집 또는 배경과 맵을 얼마나 쉽게 수집할 수 있는지 확인해 보십시오.